图 1.唾液中 gDNA 的线性回收。 在 KingFisher Flex 纯化系统上,使用 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒从新鲜采集的 150 µL、500 µL、2 mL 和 4 mL 唾液(来自两个独立供体)中分离基因组 DNA (gDNA)。使用 NanoDrop 8000 分光光度计计算 gDNA 总产量 (A)、A260/A280 比值和 A260/A230 比值 (B)。
从一系列样本类型中提取与测序或阵列平台兼容的高质量 DNA
- 在45分钟内处理6至96份样本,先手动操作5分钟,再孵育15分钟,然后用 KingFisher 系统运行25分钟。
- 还可以使用磁力架手动处理样本。
- 根据起始量在两种方案之间进行选择;无需调整试剂比例。
- 使用简单方案,在 SBS 微量滴定板中从 50 µL-2 mL 样本中分离 gDNA。
- 跳过样本和缓冲液体积归一化步骤,进行简便处理。
- 下载经验证方案(适用于 KingFisher 纯化仪器)。
- 独立的 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂瓶装选项。
- 购买 Ultra 2.0(已预先分配到密封的 KingFisher 反应板中),实现更简单、更快速、更一致的 DNA 提取。
样本类型 | 多种,包括全血、拭子、组织等 |
样本起始量 | 50 µL-2 mL |
产量 |
|
洗脱体积 | 50 µL-1 mL |
总处理时间 | 30-45分钟内处理6-96份样本,具体取决于样本类型 |
反应 (rxn) | 1个试剂盒 = 100次反应(样本量 50-400 μL)或200次反应(样本量 <200 μL);大包装试剂单独销售 |
运输条件 | 室温 |
货号 | A36570 |
使用 KingFisher 系统自动执行 MagMax 工作流程
将此试剂盒与 KingFisher 自动化技术配合使用,从一系列样本类型中提取与测序或阵列平台兼容的高质量 DNA。从多种方案中进行选择,但对大起始量或小起始量来说,只有两个选项,不需要归一化。
使用 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒从一系列样本类型中提取基因组 DNA
从 50 µL-2 mL 新鲜且稳定的唾液、全血、口腔拭子、EDTA/Streck cfDNA 管血沉棕黄层和其他类型的生物样本中提取 gDNA。使用 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒尽可能提高 gDNA 得率,首先用蛋白酶 K (PK) 和 PK 增强剂处理样本,随后使用有效的裂解/结合溶液,同时裂解细胞、使蛋白质变性并将 gDNA 捕获到磁珠上。使用 Ultra 2.0 洗涤 I 溶液去除结合核酸中的蛋白质、去污剂和其他杂质。然后使用低 TE 洗脱溶液从磁珠上释放 gDNA。
MagMAX 磁珠法 gDNA 提取技术
MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒采用磁珠法工作流程,并结合了多个样本处理步骤,可减少其他核酸提取方法通常需要的工作量。同时处理起始量各异的样本,无需对样本进行归一化或调节试剂体积,从而简化您的样本制备工作。只需在三种标准起始量工作流程(50 µL-400 µL、最多 1 mL、最多 2 mL)中确定适合样本量的一种,然后按照说明进行半自动化或手动样本制备即可。
设计用于与 KingFisher 纯化系统兼容
将 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒与 KingFisher 系统联用可以优化该试剂盒的使用。要获得中等通量,可与 KingFisher Duo Prime 联用;要获得较高的通量,可与 KingFisher Flex 联用。使用 KingFisher Flex 系统,可在 SBS 96孔深孔微量滴定板中处理多达 400 µL 的样本。对于较小的样本批次,可使用 Duo Prime 系统处理12份样本。可以使用 KingFisher Flex 或 Duo Prime 系统,在 SBS 24孔深孔微量滴定板中纯化起始量为 1-2 mL 的样本。可轻松下载和安装用于在 Flex 和 Duo Prime 系统上进行自动化操作的 BindIt 软件程序(请参阅方案选项卡/部分)。
适合更大规模高通量样本处理的 MagMAX 试剂
MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒试剂为独立瓶装试剂,非常适合更大规模高通量样本处理。这些试剂采用更大容量单独瓶装形式。如果用户一次性购买6份独立试剂,那么获得的 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂的量将足以处理两千份 50-200 μL 样本或一千份 200-400 μL 样本。
性能数据
方案文件
MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒 经优化可用于血液、唾液、血沉棕黄层、 | MagMAX DNA 多样本 Ultra 试剂盒 涵盖多种样本类型 | |
![]() | ![]() | |
样本量 |
|
|
洗脱体积 | 50 µL-1 mL | 50 µL-1 mL |
每次运行的时间 |
|
|
自动化/高通量 |
|
|
纯化 | 可直接用于 PCR、NGS 的已纯化 gDNA | 可直接用于 PCR、NGS 的 gDNA |
立即订购 | 立即订购 |
样本类型 | 多种,包括全血、拭子、组织等 |
样本起始量 | 50 µL-2 mL |
产量 |
|
洗脱体积 | 50 µL-1 mL |
总处理时间 | 30-45分钟内处理6-96份样本,具体取决于样本类型 |
反应 (rxn) | 1个试剂盒 = 100次反应(样本量 50-400 μL)或200次反应(样本量 <200 μL);大包装试剂单独销售 |
运输条件 | 室温 |
货号 | A36570 |
使用 KingFisher 系统自动执行 MagMax 工作流程
将此试剂盒与 KingFisher 自动化技术配合使用,从一系列样本类型中提取与测序或阵列平台兼容的高质量 DNA。从多种方案中进行选择,但对大起始量或小起始量来说,只有两个选项,不需要归一化。
使用 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒从一系列样本类型中提取基因组 DNA
从 50 µL-2 mL 新鲜且稳定的唾液、全血、口腔拭子、EDTA/Streck cfDNA 管血沉棕黄层和其他类型的生物样本中提取 gDNA。使用 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒尽可能提高 gDNA 得率,首先用蛋白酶 K (PK) 和 PK 增强剂处理样本,随后使用有效的裂解/结合溶液,同时裂解细胞、使蛋白质变性并将 gDNA 捕获到磁珠上。使用 Ultra 2.0 洗涤 I 溶液去除结合核酸中的蛋白质、去污剂和其他杂质。然后使用低 TE 洗脱溶液从磁珠上释放 gDNA。
MagMAX 磁珠法 gDNA 提取技术
MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒采用磁珠法工作流程,并结合了多个样本处理步骤,可减少其他核酸提取方法通常需要的工作量。同时处理起始量各异的样本,无需对样本进行归一化或调节试剂体积,从而简化您的样本制备工作。只需在三种标准起始量工作流程(50 µL-400 µL、最多 1 mL、最多 2 mL)中确定适合样本量的一种,然后按照说明进行半自动化或手动样本制备即可。
设计用于与 KingFisher 纯化系统兼容
将 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒与 KingFisher 系统联用可以优化该试剂盒的使用。要获得中等通量,可与 KingFisher Duo Prime 联用;要获得较高的通量,可与 KingFisher Flex 联用。使用 KingFisher Flex 系统,可在 SBS 96孔深孔微量滴定板中处理多达 400 µL 的样本。对于较小的样本批次,可使用 Duo Prime 系统处理12份样本。可以使用 KingFisher Flex 或 Duo Prime 系统,在 SBS 24孔深孔微量滴定板中纯化起始量为 1-2 mL 的样本。可轻松下载和安装用于在 Flex 和 Duo Prime 系统上进行自动化操作的 BindIt 软件程序(请参阅方案选项卡/部分)。
适合更大规模高通量样本处理的 MagMAX 试剂
MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒试剂为独立瓶装试剂,非常适合更大规模高通量样本处理。这些试剂采用更大容量单独瓶装形式。如果用户一次性购买6份独立试剂,那么获得的 MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂的量将足以处理两千份 50-200 μL 样本或一千份 200-400 μL 样本。
性能数据
方案文件
MagMAX DNA 多样本 Ultra 2.0 试剂盒 经优化可用于血液、唾液、血沉棕黄层、 | MagMAX DNA 多样本 Ultra 试剂盒 涵盖多种样本类型 | |
![]() | ![]() | |
样本量 |
|
|
洗脱体积 | 50 µL-1 mL | 50 µL-1 mL |
每次运行的时间 |
|
|
自动化/高通量 |
|
|
纯化 | 可直接用于 PCR、NGS 的已纯化 gDNA | 可直接用于 PCR、NGS 的 gDNA |
立即订购 | 立即订购 |
与所有 Applied Biosystems 产品一样,MagMAX DNA 多样本 Ultra 试剂盒也经过了优化,可用于 KingFisher 仪器。
Find everyday lab essentials to power your PCR every step of the way. Shop now
相关资源
核酸纯化和分析支持 中心
查找适用于您的核酸纯化&分析应用的技巧、故障排除帮助和资源。