Invitrogen iBright 预制凝胶电泳分析软件
Invitrogen iBright 分析软件是预制凝胶电泳分析软件,提供了一种分析 E-Gel 预制琼脂糖凝胶上 DNA 条带的简便方式。以 g2i 格式拍照的图像可直接从 E-Gel Power Snap Plus 设备或计算机中导出进行分析。iBright 分析软件支持 96 孔和 48 孔预制凝胶的图像分析。
iBright 分析软件与 Mac 操作系统和 Windows 操作系统都兼容,可通过 Thermo Fisher Connect 平台作为云端解决方案,也可以作为免费的桌面应用程序。
去卷积处理自动检测上样孔。
条带强度分析自动检测。
图像去卷积功能
iBright 分析软件具有图像去卷积功能。这使用户能够更好地对齐泳道,读取结果。96 孔 E-Gel 的上样孔交错分布,以便能获得更好的电泳距离;利用 iBright 分析软件,用户可以将 96 孔 E-Gel 图像重构为线性格式,方便结果读取。 用户还可以调整去卷积处理的帧数,以获得最佳的对比度和亮度等。
凝胶电泳条带分析
iBright 分析软件可检测凝胶上的 DNA 条带并分析其强度。该软件具有多种设置可供用户调整,条带强度数据可以导出到电子表格中。
凝胶电泳图像分析和报告创建
直观且易用的 iBright 分析软件具有整理编辑重构图像、存储预制凝胶电泳图像分析数据和创建报告等功能。
E-Editor 预制凝胶电泳分析软件
E-Editor 2.0 软件是凝胶电泳分析软件,用于分析预染预制凝胶的图像和 E-PAGE 凝胶及 E-Gel 的斑点图像。 E-Editor 2.0 软件作为桌面应用程序提供,与 Mac 操作系统和 Windows 操作系统都兼容。
使用 E-Editor 进行凝胶电泳分析
E-Editor 2.0 具有图像编辑功能,例如:
- 图像重构,重新对齐和重新排列预制凝胶的泳道,以便于查看
- 可保存重构图像,以便进一步分析
- 图像整合,将多个图像归类,以便比较
如果 您使用 E-Editor 或 E-Gel 96 Editor 软件,则表示您接受并认可以下条款和条件:
- Invitrogen Corporation ("Invitrogen") 保留 E-Editor 或 E-Gel 96 Editor 软件的所有版权。
- E-Editor 或 E-Gel 96 Editor 软件对从 Invitrogen 购买 E-Gel 凝胶、E-PAGE 凝胶和相关设备的客户免费。
- E-Editor 或 E-Gel 96 Editor 软件仅与 E-Gel 凝胶、E-PAGE 凝胶和相关设备配合使用,且仅供从 Invitrogen 购买 E-Gel 凝胶、E-PAGE 凝胶和相关设备的客户进行内部研究。
- E-Editor 或 E-Gel 96 Editor 软件不得拷贝、转移或重新分销。
- E-Editor 或 E-Gel 96 Editor 软件及其输出信息不得用于任何商业用途(包括但不限于销售、出租、租赁或用于提供商业化服务或其他商业产品)。
您同意不对软件进行反编译、反汇编、反向工程或以任何方式修改软件或将其合并到另一个程序中。
该软件按"原样"提供,不进行任何明示或默示保证,包括但不限于对适销性和适合特定用途的默示保证。在任何情况下,INVITROGEN CORPORATION 都不对因使用本软件而以任何方式引起的任何直接、间接、附带、特殊、惩罚性或后果性损害(包括但不限于替代商品或服务的采购、使用权、数据或利润的损失或业务中断)承担责任,无论是合同责任、严格责任还是侵权(包括疏忽或其他)等任何理论责任,即使已被告知可能发生此类损害。如果发现本协议的任何条款在法律上不可执行,则从本协议中删除该条款,但本协议的其余条款将继续完全有效。
Molecular biology videos
Watch educational and insightful videos on molecular biology techniques.
Molecular biology webinars
View live and recorded webinars on research trends in molecular biology.
Molecular biology literature
Access white papers, application notes, and technical notes on molecular biology.
Precast gel and ladder selection tool
Find the right E-Gel precast gels and DNA ladders for your applications.