高通量 DNA 电泳和成像系统
 E-Gel Power Snap Plus 核酸电泳系统包括两个整合的模块:
  • 电泳设备 ,通过使用蓝光透射仪可进行快速核酸分析和实时结果观察。与 11 孔、22 孔、48 孔和 96 孔 E-Gel 预制琼脂糖凝胶兼容
  • 高分辨率成像仪,用于凝胶电泳结果拍照、分析及导出数据到 Thermo Fisher Connect
高通量琼脂糖凝胶电泳
E-Gel Power Snap Plus 核酸电泳系统容量高,且电泳时间快,非常适合用于:
  • 高通量基因分型
  • 细胞群筛选,用于质量控制或突变筛查
  • 高通量克隆文库分析和克隆鉴定
  • 任何需要通过高通量电泳 来加快实验流程的应用
Invitrogen E-Gel Power Snap Plus 视频介绍
Invitrogen E-Gel Power Snap Plus 核酸电泳系统功能介绍
了解该高通量 DNA 电泳系统的功能,系统包括 96 孔凝胶电泳设备和一体化凝胶成像仪。E-Gel Power Snap Plus 核酸电泳系统与含 SYBR Safe 染料的 E-Gel 预制琼脂糖凝胶配合使用,相比常规 DNA 电泳更安全、更环保。
E-Gel Power Snap Plus 核酸电泳系统使用指南
了解如何使用 E-Gel Power Snap Plus 核酸电泳系统进行高通量凝胶电泳,观察 DNA 迁移及凝胶图像捕获。了解图像编辑功能和图像存储方案。
iBright 图像分析软件
iBright 图像分析软件可用于分析 E-Gel 一体化相机所捕获的电泳图像。凝胶图像和数据分析结果可存储到 Thermo Fisher Connect 平台。iBright 图像分析软件包含在 E-Gel Power Snap Plus 核酸电泳系统中。
了解有关 iBright 图像分析软件的更多信息
E-Gel Power Snap Plus 核酸电泳系统订购信息
Resources
Molecular biology videos
Watch educational and insightful videos on molecular biology techniques.
Molecular biology webinars
View live and recorded webinars on research trends in molecular biology.
Molecular biology literature
Access white papers, application notes, and technical notes on molecular biology.
Precast gel and ladder selection tool
Find the right E-Gel precast gels and DNA ladders for your applications.
Stylesheet for Classic Wide Template adjustments