BenchPro 2100质粒纯化系统
直接从细胞培养物提取的自动化技术
  • 无以伦比的得率和纯度
  • 无需手动操作,消除人为误差
  • 常见问题
申请BenchPro试用
直接从培养过程开始的创新性全自动化操作
BenchPro 2100质粒纯化系统是一款创新型自动化仪器,能为您的大规模质粒DNA纯化提供获得高纯度、完全自动化的操作。 直接从细胞培养物中纯化质粒,这将传统的需要22个步骤的手动质粒纯化过程简化为仅需4步就能完成的方法。
  1. 采用含有适当抗生素的LB培养基培养125 mL细菌
  2. 将试剂托盘和细胞衬管组装至废物托盘上,并将培养物加入细胞衬管内
  3. 将BenchPro 2100质粒纯化卡装载至仪器的任一插槽内
  4. 运行纯化实验方案
仅需要不到5分钟的设置时间,通过BenchPro 2100能获得您所有下游应用所需的大量转染级的质粒DNA。
无与伦比的产量与纯度
The BenchPro 2100 Plasmid Processing Station is our instrument that provides a single, automated program capable of processing up to 1 mg of plasmid DNA from only 125 mL of E. Coli culture for one or two maxipreps at a time. BenchPro 2100质粒提取卡为一次性的流体卡,带有新型阴离子交换膜,可确保获得与我们手动PureLink™ HiPure试剂盒同样值得信赖的高质量质粒DNA,满足多种应用要求,如哺乳动物细胞的转染、自动和手动测序、PCR扩增、克隆、转化和体外转录。 BenchPro 2100系统可纯化一系列大小不同的质粒,从2.7到20 kb均适用 (图1),且结果可重复。 此外,BenchPro 2100系统的产量高于主要竞争厂商的质粒大量提取试剂盒 (图2)。
图1. 使用BenchPro 2100质粒纯化系统从在125 ml LB培养基中过夜培养的大肠杆菌中纯化质粒DNA的平均得率。 (O.D., 2.0–2.4)
[点击查看大图]
图2. 分别使用BenchPro 2100质粒纯化系统和Qiagen HiSpeed Plasmid Maxi试剂盒纯化125 ml大肠杆菌培养物 (O.D., 2.0–2.4) 中1 Kb Plus (19 kb) 和 pcDNA3.1 (6.2 Kb) 质粒的平均DNA得率。
[点击查看大图]
一致性和可靠性,同时消除了手工操作和人为错误
通过采用预制和密封的试剂,BenchPro 2100质粒纯化系统是稳定且可信赖的。 所有所需的试剂均以合适的体积置于密封的试剂托盘中,同时包括一个一次性的有盖细胞衬管用于加入培养物。 BenchPro 2100质粒纯化系统准确执行了纯化过程中的所有步骤,可获得稳定的产量 (图3),且省去了手动质粒纯化所需的繁琐而重复的液体处理步骤。 在自动化纯化实验方案中,适当量的试剂被泵入卡内,并在每次实验过程中执行孵育步骤。 采用一系列的捕获和纯化膜收集并裂解大肠杆菌,澄清裂解液。 BenchPro 2100通过避免容易引入人为失误的手工操作步骤,提高了批次实验间的可重复性和数据一致性。
图3. 分别使用BenchPro 2100质粒纯化系统和Qiagen HiSpeed Plasmid Maxi试剂盒纯化获得DNA样品 (1 µg pcDNA 3.1;6.2 kb),上样至含溴化乙锭的0.8%琼脂糖E-gel凝胶 (电压70 V下电泳20分钟)。 外侧泳道含有5 µg 1 kb plus DNA分子量标准。
[点击查看大图]
资源