可靠的安全性、出色的设计和可用性
我们的生物安全柜产品组合为人员、产品和环境提供可靠的保护,同时为用户提供数十年的生产经验和实验室设备设计创新。不断开发 Thermo Scientific 生物安全柜 (BSC) 不仅是为了持续提升安全性,还为了提升用户体验和实验室效率。探索我们的产品,探索我们如何通过引领技术、设计和工程学的应用来提供让您对实验室安全更加放心、具备更多功能、更易于使用和维护的生物安全柜。
仪器特点
先进的气流设计
Thermo Scientific SmartFlow 和 SmartFlow Plus 技术采用双 DC 电机,可实时地自动平衡安全柜的进气和下降气流速度并对过滤器负载进行补偿,从而在安全性和效率方面都取得了飞跃性发展。
专为使用者而设计
确保安全性无疑是首要任务,但我们认为,安全性不应成为效率和工作效率的阻碍。我们的 BSC 采用了先进的设计和工程改造,可改善用户体验,简化工作流程,并将必需品转变为实验室中受欢迎且有价值的附加产品。
选择适合您实验室的 BSC
我们的 BSC 产品组合包括多种型号和配置,您能够从一系列特点和功能中进行选择,从而选出十分符合您实验室需求的 BSC。
安全性始终得到保障
系统自检与自动消毒和污染控制功能相结合,让您对生物安全柜提供的保护放心无忧。
为连接的实验室做好未来准备
我们的生物安全柜支持云端互联,可使您的实验室具备远程设备监控和数据分析功能、协作工具、科学分析应用程序等。 
节能
我们的产品体现了我们的承诺:帮助我们的客户让世界更健康、更清洁、更安全。与类似技术相比,我们的 BSC 可将能耗降低 68%。