The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
多种选项和配件使您可以轻松地针对任何工作类型、应用或实验室环境完善您的 Thermo Scientific 生物安全柜。我们在设计和生产配件时同样注重细节和质量标准,这两方面使我们的 BSC 与众不同,因此您能感受到,它们不仅仅是与您的设备和工作流程兼容,而且还将真正地改善您的设备和工作流程。
以舒适、健康的姿势工作可提高您的安全性,并使您的工作更轻松。我们设计所有 BSC 产品时均考虑了这一点,并提供了额外的选项和配件,以进一步加强这一方面。我们建议您订购一个底座支架,以确保能够可靠、稳定地安装 BSC,同时可以为您提供合适的高度,以提升舒适度和安全性。可选择固定高度、手动调节或电动调节高度的支架。然后从符合人机工效学设计的凳、脚踏板和手臂支架组件中选择适合您和您工作方式的组件。
标准柜包括不锈钢分段式工作托盘或不锈钢单件式凹槽式工作托盘,在不同区域需要使用不同类型,以符合标准认证要求。 但有许多选项可供您根据自己的任务和应用进行定制。 有多种工作台面选项可选,包括平整、降低、减振和特种材料台面。
我们的标准 BSC 采用双侧壁负压设计,以便于安装检修阀、用于直通管的 SmartPort 以及多种内部插座放置选项。我们的优质装置上还提供工厂安装的管道选项,用于将设施连接至 BSC 的顶部,以节省右侧至左侧的外部占用空间。
除了这些固定配件外,我们还提供独特的客户安装配件,帮助您整理工作区,并腾出 BSC 内部及周围的宝贵空间。有一系列阀门、挂钩和篮架可供选择,这些配件可提高工作效率并为您的特定工作流程提供便利。
通过为高度满足您的需求而专门设计的配件为您配置 BSC 工作区,可尽可能提高效率和便利性。 我们的 BSC 专家可随时帮助您选择配件和选项。
可为您的 BSC 提供额外的排气 HEPA 过滤器 (AEF)、用于微生物应用的碳过滤器和替换过滤器,具体取决于您的要求。AEF 过滤器可安装在 BSC 顶部,提供 99.99999975% 的累积排气过滤。 请注意,再循环 BSC 中并非必须安装 AEF 过滤器,即使在英国(自 2000 年以来 BS5726 已被 EN12469 取代)也无此规定。
HEPA 过滤器在捕获粒子和生物危害物方面极为出色,但它们不会捕获微生物研究中可能用作辅助物的气体和有毒化学品。在这些应用中,务必要选择一个排气管道过渡段,以便将废气从实验室排放至外部环境中。我们提供能够以三种不同方式安装的两种不同连接,具体取决于设施要求。