The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific 1300 系列 II 级 A2 型生物安全柜集安全性、能源效率和价值于一体,适用于当今的实验室。该生物安全柜为节能产品,可为个人和产品提供保护,防止其受到生物危害和污染。可以将其连接至外部排气管,以便处理有时在生物安全柜中使用的挥发性有毒化学品。
可为 Thermo Scientific SmartFlow 气流补偿系统提供动力,同时可提供更好的能源效率并实现更安静的操作。夜间回退模式可进一步节约能源和延长系统寿命。
下拉前窗,即可轻松进入 BSC 内部。
可从一系列工作表面设计中选择最适合您的应用和工作方式的工作台面。标准设备包括 2 个双工插座和 6 个检修阀端口(每侧 3 个)。
可延长球泡使用寿命、节能并减少维护。
采用穿过位于左右两侧的侧壁的真空管路和线缆布线方法,清洁安全。
3、4、5 或 6 英尺规格。
适用于需要人员、环境和产品保护以及防止交叉污染的所有应用。
典型市场:学术界、临床、生物技术
典型应用:细胞培养、临床研究、生命科学研究、微生物学、医疗保健
NSF/ANSI 49、UL、CE
生物安全柜宽度 | 视窗移动门开口 选择 | 仓室材料选择 | 参见订购详细信息 |
3 ft | 8 in 10 in | 不锈钢 SmartCoat | |
4 ft | 8 in 10 in | 不锈钢 SmartCoat
|
|
5 ft | 8 in 10 in | 不锈钢 SmartCoat
|
|
6 ft | 8 in 10 in | 不锈钢 SmartCoat