The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
在选定亚洲国家/地区销售
Thermo Scientific 1500 系列生物安全柜集安全性、能源效率和用户便利性于一体,适用于当今的现代实验室。该生物安全柜可提供高级别的个人和产品保护,防止其受到生物危害和污染,同时易于使用并采用我们非常先进的气流技术和能源效率。
所有需要高级别保护和提高触摸屏用户舒适度的应用。
典型市场:科研、临床、生物技术和制药。
典型应用:需要保护用户、样品和环境的细胞培养、制药、临床和微生物学工作。
在以下国家/地区销售:中国大陆、中国香港、韩国、东南亚国家(新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、印度尼西亚、缅甸、越南)和印度
生物安全柜宽度 | 内壁材质选择 | 订购详细信息 |
4英尺 | 不锈钢 SmartCoat 版本
| |
6英尺 | 不锈钢 SmartCoat
|