Heraguard ECO 超净工作台
Thermo Scientific Heraguard ECO 超净工作台可实现出色的产品保护、能源效率和用户舒适度。双 DC 电机和先进的气流设计可提供先进的保护、静音运行且对实验室环境的影响较低。我们的超净工作台满足工作区和 EU GMP A 级工作环境中达到的 ISO 5 级最低条件。提供四种规格:900 mm、1200 mm、1500 mm 或 1800 mm(1800 mm 规格可选配额外高度)。
效率、安全性和功能性相结合
智能端口
可轻松地将管路和接线穿过侧壁,以满足多种应用需求。
侧窗
安全玻璃面板包括直通管路端口,方便易用,同时可实现更好的能见度和提供更开放的工作区。
直观的控制面板
通过易于使用和读数的视线高度面板提供性能和操作控制状态。
功能
1 DC 电机
为实验室提供更好的能源效率和低热量排放。
2 选配紫外灯
紫外灯安装在工作区顶部,可对工作区进行消毒。
3 可定制的工作台面
可从不锈钢或蜜胺工作台面中选择最适合您的应用和工作方式的工作台面。
4 挡风玻璃保护(选配)
当超净工作台处于使用中时,可轻松下拉挡风玻璃,从而保护用户免受干燥净化空气的伤害。
5 易于更换的预过滤器
进气侧的预过滤器可以手动更换,无需使用工具。预过滤器的更换经济易行。
水平层流
超净工作台可以为产品或标本提供超净(无菌)空间,不会使其受到微生物等粒子污染。它们保护产品,但不保护用户或环境。
水平层流
空气从顶部吸入,然后经过预过滤器,之后再通过 HEPA 过滤器。在工作区内产生水平层流。层流(单向流)可帮助保护产品免受工作人员污染,也可防止环境污染。工作区成为(正压)无粒子的无菌清洁区,持续沐浴在清洁空气中。
应用
  • 医院(药房)- 药物分装、IV 混合物制备、培养基制备、药物混合
  • 洁净室
  • 医院(微生物学部门)- 组织培养(非生物学)
  • IVF 部门
  • 制药研究
  • 洁净室 - GMP 套间
  • 制药微生物学
  • 无菌包装和灌装
  • 微电子设备装配和半导体生产
  • 植物细胞培养/农业
  • 食品和饮料行业
  • 化妆品行业
  • 航空航天业
认证
  • 机构:EAC、CSA
  • CE:2014/35/EU、2014/30/EU、2011/65/EU,包括 (EU) 2015/863(修正指令 2011/65/EU 的附件 II)
  • 标准:EN 61010-1:2010 + A1: 2019、EN 61010-1、EN 61326-1
相关资源
订购信息
尺寸/宽度
0.9m (3-ft)
1.2m (4-ft)
1.5m (5-ft)
1.8m (6-ft)
1.8m (6-ft)
950 mm 内部高度
230V
51029701
51029702
51029703
51029704
51029705
120V
51029696
51029697
51029698
51029699
51029700
有多种选项可选。请咨询您本地的销售代表。