Search Thermo Fisher Scientific
Thermo Scientific MSC-Advantage II 级生物安全柜集安全性、能源效率和价值于一体,适用于实验室中的常规应用。该生物安全柜为节能产品,可为个人和产品提供保护,防止其受到生物危害和污染,同时可为用户提供舒适且符合人机工效学的工作区。
1 SmartClean 窗 – 下拉前窗,即可轻松进入生物安全柜内部。
2 便利的 SmartPort – 管路和线缆接入生物安全柜侧面工作区的通路清洁且安全。
3 可定制的工作台面 – 可从一系列工作表面设计中选择最适合您的应用和工作方式的工作台面。标准设备包括两个双工插座和三个检修阀。
4 双 DC 电机 – 可为 SmartFlow 气流补偿系统提供动力,同时可提供更好的能源效率并实现更安静的操作。夜间回退模式可进一步节约能源和延长系统寿命。
5 可编程式紫外光选件 – 可延长灯泡使用寿命、节能并减少维护。
6 符合人机工效学的设计 – 前部倾斜 10 度、设有手臂支架且噪音较低,可提高用户的舒适度和工作效率。
MSC-Advantage 生物安全柜适用于需要人员、环境和产品保护以及防止交叉污染的所有应用。
典型市场:科研和临床。
典型应用包括细胞培养、临床研究、生命科学研究和微生物学中的常规研究应用
符合 EN 12469,已通过 TÜV GS 认证(所有规格)
由 LNE 进行测试,符合 EN 12469 和 NF095,已通过 NF 标志认证(0.9 m 和 1.2 m 型号)