The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific 的实验室冷冻箱有助于可靠、安全的储存,满足您在多种应用专属配置下的样品储存需求。
根据您存储的样品组别,从以下类别中进行选择,然后从特定型号中选择满足您的性能和功能配置需求的产品。
自动除霜 (-30°C) | 手动除霜 (-20°C) | 血液/血浆 | 易燃材料 | 疫苗储存 |
描述 | ||||
---|---|---|---|---|
要求苛刻、空间要求严格的实验室常规到复杂的样品储存。 自动除霜消除了定期取出样品的必要性。 | 样品无法耐受自动除霜循环期间可能发生的哪怕是轻微储柜温度波动的常规到复杂储存。 | 符合 AABB、ANRC 和 FDA,适用于全血、血液成分和血浆样品的组别储存。 | 需要无火花环境时,符合 NFPA 和 OSHA 标准的挥发物、化合物和溶剂安全储存。 | 通过遵守严格的冷链要求和疫苗特定耐受性,高性能地保存疫苗功效和效力。 |
典型应用 | ||||
试剂、日常细胞培养基、染色液、膜。 | 需要 -20°C 储存的酶、药物和样品。 | 全血、血液成分、血浆。 | 需要无火花环境的挥发物、易燃或易爆化合物和溶剂。 | 疫苗 |
转印同量 | ||||
11.5 - 29.2 cu. ft. 326 - 827L | 5 - 29.2 cu. ft. 141.5 - 827L | 4.9-51.1 cu. ft. 133L - 1447L | 5 - 23 cu. ft. 141.6L- 651L | 1.1-51.1 cu. ft. 32L - 1447L |
规格配置 | ||||
台下型
单门立式
双门立式 | 台上型
台下型
单门立式
双门立式 | 台下型
单门立式 | 台下型
单门立式
双门立式 | 台上型
台下型
单门立式
双门立式 |