The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
我们的适用实验室和医用冷冻箱产品组合有助于提供可靠、安全的储存,通过精心实施的特色和能力来支持您具体的应用需求。从可靠的日常常规实验室使用到关键样品和挽救生命的疗法的严格要求,我们的冷冻箱都可以进行精确配置以满足性能和可靠性需要。
Thermo Scientific 实验室冷冻箱提供适度可靠的性能。我们的冷冻箱在一些关键指标上实现了始终如一的出色性能,如储柜内温度随时间变化的波动(峰值变化性)、整个储柜内这些测量值的差异(均匀性)以及储柜内特定位置的温度变化(稳定性)。我们在严格、真实的测试环境下,利用分布于储柜各处的传感器对冷冻箱进行了测试,从而确保您的样品得到一致、安全且可靠的储存。
频繁开门或向冷冻箱中添加样品可能产生大量热负荷负担,因此让制冷能力快速恢复对性能至关重要。风扇强制空气循环可促进温度均匀性和加快温度从超范围温度恢复正常。这种能力对于繁忙的实验室和储存对温度波动耐受性低的生物样品特别重要。
领先的保修期
Thermo Scientific 是其冷冻箱的后盾,可提供长达2年的部件和人工以及长达10年的 V-Drive 压缩机全面保修。
高质量的结构
我们的实验室和医用冷冻箱的每一处细节都经过考虑,并采用优质材料进行设计,以符合我们对冷藏性能和长期耐用性的严格标准。这包括具有可抵抗物理磨损和环境磨损的光滑粉末涂层和环氧树脂饰面的耐刮擦、大尺寸、冷轧钢内部和外部。一体式无缝聚丙烯衬里内部或镀锌选件有助于增加内壁强度和方便清洁。闭孔垫片有助于进行可靠的门密封。这些看似微不足道的元素叠加起来,就形成了精心制作的冷冻箱,能够满足 UL、NFPA、AABB、NSF 456 和 OSHA 的质量、安全和监管标准,以及您对耐用性的要求。
世界级的服务和支持
Thermo Scientific 的客户可以享有全球最庞大的实验室设备专业服务人员网络,响应迅速,提供远程服务和问题解决,并具有50多年提供卓越服务的傲人履历。可靠的合规和预防性维护计划旨在实现真正的无忧拥有。如果您的冷冻箱出了问题,您大可放心,因为问题很快就会得到解决,并且停机时间也会很短。
我们的冷冻箱专为环境可持续性而设计,并且不以牺牲性能为代价。我们通过重视能源效率、冷却技术领域的科技进步以及采用环保的制造技术和建造材料来解决可持续性问题。
当您考虑在医疗保健环境和实验室中使用冷冻箱的频率和时间时,看似微小的细节可能会产生重大影响。我们实现设计和工程功能凭借的是70多年的冷冻箱制造经验和与客户的协作,这使我们的冷冻箱与众不同,成为您的设施的高价值补充。
出厂预设和钥匙操作设定点保障可以锁定温度和警报设定点,以最大程度减少错误和帮助防止篡改。警报系统带有内置温度过高/过低、门未关严或电源故障视听警告,可在温度水平超出范围时提醒相关人员。警报设置功能包括回铃、自动重置、警报静音、按钮式检测选项以及远程警报触点,让您高枕无忧。门锁可为您储存的珍贵样品提供一层额外的安全保障。
我们丰富的实验室冷冻箱产品组合以体贴周到的配置为特色,可以支持您的样品组别要求和实验室需求。我们的冷冻箱分成三大产品线,可根据您实验室的需要提供各种功能和技术。
TSX 系列 | TSG 系列 | TSV 系列 |
适用于温度敏感型关键实验室样品和满足最高水平样品安全性需求的高性能先进冷冻箱。 | 适用于有可靠性需求以实现半关键储存、精确温度控制和出色操作功能的繁忙实验室环境的可靠冷冻箱。 | 适用于非关键样品和基础实验室需求的可靠、经济、操作简单的即插即用型冷冻箱。以更低成本实现优异性能。 |
以性能为导向的制冷技术 | ||
卓越 - V-drive 自适应压缩机 完全自适应自动除霜 完全自适应手动除霜 | 精确 - 单速压缩机 自适应自动除霜 | 可靠 - 单速压缩机 自动除霜 手动除霜 |
典型应用 | ||
需要精确控制的储存环境的疫苗、酶、化疗和药类化合物、医用及实验室级产品。
| 可靠的试剂、培养基、蛋白质和样品储存。
| 基本生物医学应用要求。 |
应用专属配置
我们的每一条产品线(TSX、TSG 和 TSV)都包括应用专属配置,可提供适合您所用样品组别的重要功能和认证。这些型号可严格符合您的性能要求。