高度关注样品安全是人之常情。我们持相同意见。它们是您科研的希望,是解开谜底、取得突破甚至是找到治疗方法的希望。Thermo Scientific 无线监控解决方案旨在提供帮助,使您安心。高性能无线监控系统将监控、保护和记录关键设备参数的数据,发生电力或机械故障时,系统将立即向您发出通知,让您安心。
快速链接
选择适合您的无线监控系统
从专为固定设备和冷链设计的多个选项中进行选择,结合基于云的解决方案,为相连的实验室提供支持。
在智能手机上开通温度跟踪权限,确保在运输或储存过程中维持冷链。
- 蓝牙连接
- 小规格,容易放入几乎任何类型的容器或柜体内
- 使用免费的 Smart-Tracker 移动应用设置参数并查看完整的温度读数和历史记录
基于客户端-服务器,使用 wifi 温度监测仪等设备易于使用和维护。
- 经营一个实验室或整个企业
- 支持多地点、多设备类型和品牌
- 保护样品质量
- 促进合规性
- 全天候(24/7/365)连续监控和报告状况,即使断电也是如此
主动监控和管理柜体和环境温度、电力和能源使用以及开门
- 系统功能强大,可收集、分析和促进效率
- 与行业标准相比,可帮助提出成本建议
- 全天候提供实时分析(每周7天,每天24小时)
- 超出阈值时发出警报
**InSight 仅在北美销售。
比较无线监控系统
SmartVue | InSight | Smart Tracker | |
---|---|---|---|
温度 | ✓ | ✓ | ✓ |
湿度 | ✓ | ✓ | |
差压 | ✓ | ||
CO2 | ✓ | ||
O2 | ✓ | ||
能源 | ✓ | ✓ | |
移动 App | ✓ | ✓ | |
合规性 | FDA、cGxP | ISA/IED 17025(Cofrac) | |
警报定制 | ✓ | ✓ | |
电池供电 | ✓ | ✓ | ✓ |
连接性 | 915Mhz | Wi-Fi/915Mhz | Bluetooth |
软件 | Web/移动 | Web/移动 | Web/移动 |
基于云 | ✓(选项) | ✓ | ✓ |
设备类型 |
(独立传感器监控) |
| 运输 (冷链) |
无线监控系统手册
SmartVue 无线监控视频
亲自了解 SmartVue 如何为您的实验室效力
SmartVue 监控智能、简单且可扩展,能够改善无线样品保护。全天候(24/7/365)连续实时监控:
|
|
什么是 Unity Lab Services?
请访问我们的专业服务团队,获取支持计划和培训信息、备件和耗材资源以及其他的仪器服务。Unity Lab Services 提供可定制的一系列产品和服务,独家即可满足您的集成实验室服务、支持和供应管理需求。(仅美国)
无线监控相关产品目录