单点加热板搅拌器有基本款、标准款和高级款可供选择,提供了多种材料和多个尺寸的顶板,能够满足普通实验室的所有应用需求。
使用我们的加热板搅拌器选择指南 ›查找满足您需求的加热板搅拌器
基本单点加热板搅拌器
Cimarec 基本搅拌加热板 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Thermo Scientific Cimarec 基本搅拌加热板具有精致、坚固的设计,而且性能出众、经济实惠,是速度不超过 2500rpm 的一般搅拌应用的理想选择。 | ||
部件号 | SP194715 | SP195025 |
板材料 | 陶瓷 | 陶瓷 |
板形状 | 方形 | 方形 |
板尺寸 | 4.25 x 4.25 in. (10.8 x 10.8cm) | 7.25 x 7.25 in. (18.4 x 18.4cm) |
电压 | 120V | 120V |
速度 | 250 - 2500rpm | 250 - 2500rpm |
温度范围 | 150°C 至 538°C | 150°C 至 538°C |
RT2 基本加热板搅拌器 | ||
---|---|---|
![]() | ||
借助 Thermo Scientific RT2 基本加热板搅拌器获得可靠的安全性和一致的搅拌速度。享受异常强大的磁耦合能力和平稳的启动搅拌机制带来的益处。体验由加热器和陶瓷涂层铝合金顶板的紧密集成结构所带来的快速加热时间和出色的传热率,其能够提供优异的温度均匀性和耐腐蚀性,还可让用户在操作过程中对样品或培养基的颜色变化进行准确监测。 | ||
部件号 | 88880003 | 88880004 |
板材料 | 陶瓷涂层铝 | 陶瓷涂层铝 |
板形状 | 圆形 | 圆形 |
板尺寸 | 直径 5.5 in. (140mm) | 直径 5.5 in. (140mm) |
电压 | 230V | 120V |
速度 | 50 - 2,000rpm | 50 - 2,000rpm |
温度范围 | 50°C 至 350°C | 50°C 至 350°C |
容量 | 20L | 20L |
直径 5.5 in. (140mm) |
标准单点加热板搅拌器
Cimarec+ 搅拌加热板系列 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
我们的 Thermo Scientific Cimarec+ 系列数字加热搅拌器可为您的常规实验方案提供精确的搅拌控制、出色的安全性和极佳的温度性能。Cimarec+ 系列提供三种尺寸,方便用户根据实际应用(从小规模化学反应到生产操作)灵活选择。 | ||||
部件号 | ||||
板材料 | 陶瓷 | 陶瓷 | 铝 | 陶瓷 |
板形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
板尺寸 | 4.25 x 4.25 in. (10.8 x 10.8cm) | 7.25 x 7.25 in. (18.4 x 18.4cm) | 7.25 x 7.25 in. (18.4 x 18.4cm) | 10.25 x 10.25 in. (26.0 x 26.0cm) |
速度 | 50 - 1,500rpm | 50 - 1,500rpm | 50 - 1,500rpm | 50 - 1,500rpm |
最高温度 | 540°C | 540°C | 300°C | 400°C |
容量 | 1L | 4L | 4L | 6L |
高级单点加热搅拌器
SuperNuova+ 加热搅拌器系列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
我们的 Thermo Scientific SuperNuova+ 加热搅拌器系列具有可靠的性能和安全性,而且操作简单。这些设备有两种尺寸可供选择,包括控件和设置经过优化的多位点型号,这一款适合要求高精密度的应用。 | ||||||
部件号 | SP88857190 | SP88857195 | SP88857194 | SP88857198 | SP88850190 | SP88850195 |
板材料 | 陶瓷 | 陶瓷 | 铝 | 铝 | 陶瓷 | 陶瓷 |
板形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
板尺寸 | 7.25 x 7.25 in. (18.4 x 18.4cm) | 7.25 x 7.25 in. (18.4 x 18.4cm) | 7.25 x 7.25 in. (18.4 x 18.4cm) | 7.25 x 7.25 in. (18.4 x 18.4cm) | 10.25 x 10.25 in. (26.0 x 26.0cm) | 10.25 x 10.25 in. (26.0 x 26.0cm) |
电压 | 100-120V | 230V | 100-120V | 230V | 100-120V | 230V |
速度 | 50 - 1,500rpm | 50 - 1,500rpm | 50 - 1,500rpm | 50 - 1,500rpm | 50 - 1,500rpm | 50 - 1,500rpm |
最高温度 | 450°C | 450°C | 300°C | 300°C | 450°C | 450°C |
容量 | 4L | 4L | 4L | 4L | 6L | 6L |
RT2 高级加热搅拌器 | ||
---|---|---|
![]() | ||
小巧精致的 Thermo Scientific RT2 高级数字加热板搅拌器以精确控制、物美价廉为设计理念,具有数字温度和速度控制功能,温度分辨率为 0.1°C,搅拌速度范围为 30 - 2000rpm。选择加热速度,即可体验由加热器和陶瓷涂层铝合金顶板的紧密集成结构所带来的出色热传递,其能够提供优异的温度均匀性和耐腐蚀性,还可让用户在操作过程中对样品或培养基的颜色变化进行准确监测。 | ||
部件号 | 88880006 | 88880005 |
板材料 | 陶瓷涂层铝 | 陶瓷涂层铝 |
板形状 | 圆形 | 圆形 |
板尺寸 | 直径 5.5 in. (140mm) | 直径 5.5 in. (140mm) |
电压 | 120V | 230V |
速度 | 30 - 2,000rpm | 30 - 2,000rpm |
温度范围 | 50°C 至 350°C | 50°C 至 350°C |
容量 | 20L | 20L |
Resources
Support
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.