加热搅拌器是广泛使用的实验室工具,提供了基本型、标准型和高端型。基本型具有良好的质量、可靠性和性能,标准型配有数字显示和控制与精确的温度和速度控制以及安全保护,高端型具有额外的定时器和可编程功能。我们的加热搅拌器适用于一般实验室的所有应用。
使用我们的加热搅拌器选择指南 ›查找加热板搅拌器以满足您的需求
哪种类型的加热搅拌器最适合您的应用?
基本 | 标准 | 高端 | |
---|---|---|---|
用户界面 | 模拟型 | 数字式 | 数字式 |
定时器 | ✓ | ||
保存设置 | ✓ | ||
顶板高温警告灯(安全功能) | ✓ | ✓ | |
快速升温至最高温度 | ✓ | ||
温度和 RPM 设置的准确性 | +/-1 度内 | +/-1 度内 | |
慢速能力 | ✓ | ✓ | |
可拆卸的柱塞 | 仅圆顶 | ✓ | ✓ |
过温保护 | ✓ | ✓ | ✓ |
温度探头选件 | ✓ | ✓ |
单点加热搅拌器
单点加热搅拌器有基本型、标准型和高级型,为普通实验室的所有应用提供各种顶板材质和多种尺寸。
多点加热搅拌器
多点加热搅拌器非常适合大容量、高性能的加工和生命科学/生物技术应用以及拥有多个用户的实验室。
Resources
Support
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.