对于需要 20 L 至 600 L 搅拌容量的应用,我们为普通的实验室操作条件和特殊操作条件提供了多种型号。
使用我们的加热板搅拌器选择指南 ›查找大容量加热板搅拌器以满足您的需求
大容量搅拌器
Cimarec Biosystem 细胞培养用低速搅拌器 | |
---|---|
![]() | |
Thermo Scientific Cimarec Biosystem 细胞培养用低速搅拌器可用来搅拌热敏感的培养物,包括微载体培养物、培养液和细胞悬液。该搅拌器搅拌轻柔、产生的热量极少,可保护 CO2 培养箱中敏感的细胞培养物。 | |
部件号 | 50119113 |
面板材料 | 不锈钢 |
面板形状 | 方形 |
面板尺寸 | 7 x 7 英寸 (18 x 18 cm) |
功率 | 4 w |
转速 | 5 至 120 rpm |
容量 | 20 L |
操作条件 | -10° 至 +56 °C,湿度 100%,0° 至 +50 °C(水浴) |
Cimarec Mobil 10 和 Mobil 25 大容量搅拌器 | ||
---|---|---|
![]() | ||
使用 Thermo Scientific Cimarec Mobil 10 和 Mobil 25 大容量搅拌器可混合与搅拌高达 10 升的液体,是难以搅拌的黏性液体的理想选择。“快速停止”功能可在三秒内停止转动,可尽可能减少余转并降低破瓶的风险。 | ||
部件号 | 50119111 | 50119112 |
型号 | Mobil 10(不含控制器) | Mobil 25(不含控制器) |
面板材料 | 不锈钢 | 不锈钢 |
面板形状 | 圆形 | 圆形 |
面板尺寸 | 直径 5 英寸 (128 mm) | 直径 5 in. (128 mm) |
电压 | 不适用 | 不适用 |
转速 | 100 至 1000 rpm | 100 至 1000 rpm |
容量 | 20 L | 25 L |
操作条件 | -10° 至 56 °C | -10° 至 121 °C |
Cimarec Power Direct高容量搅拌器 | |
---|---|
![]() | |
Thermo Scientific Cimarec Power Direct搅拌器集成了控制器,可搅拌容积高达 40 L,是高容量搅拌的理想选择。 | |
部件号 | 50098760 |
面板材料 | 不锈钢 |
面板形状 | 矩形 |
面板尺寸 | 11.6 x 9.4 英寸 (295 x 240 mm) |
电压 | 100-240V |
转速 | 100 至 2000 rpm |
容量 | 40 L |
操作条件 | -10° 至 40 °C |
Cimarec Mobil Direct搅拌器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Thermo Scientific Cimarec Mobil Direct搅拌器具有出色的搅拌能力,可执行大容量应用。Mobil 200 和 600 需要 Telemodul 40 M 或 Telemodul 80 M 控制单元。 | ||||||
部件号 | 50088128 | 50088129 | 50088131 | 50100547 | 50119109 | 50119110 |
型号 | Mobil Direct | Mobil 直接式 | Mobil Direct | Mobil Direct | Mobil 200(不含控制器) | Mobil 600(不含控制器) |
面板材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
面板形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
面板尺寸 | 13 x 13 英寸 (330 x 330 mm) | 13 x 13 英寸(330 x 330 mm) | 13 x 13 in. (330 x 330 mm) | 13 x 13 英寸 (330 x 330 mm) | 7 x 7 英寸 (80 x 80 mm) | 13 x 13 英寸 (330 x 330 mm) |
电压 | 230V | 100V | 115V | 230V | 不适用 | 不适用 |
插头类型 | 欧标 | 日标 | 美标 | 英标 | 不适用 | 不适用 |
转速 | 100 至 1000 rpm | 100 至 1000 rpm | 100 至 1000 rpm | 100 至 1000 rpm | 100 至 1000 rpm | 100 至 1000 rpm |
容量 | 150 L | 150 L | 150 L | 150 L | 200 L | 600 L |
操作条件 | -10° 至 +40 °C,相对湿度 95% | -10° 至 +40 °C,相对湿度 95% | -10° 至 +40 °C,相对湿度 95% | -10° 至 +40 °C,相对湿度 95% | -10° 至 +56 °C,相对湿度 100% | -10° 至 +56 °C,相对湿度 100% |
大容量加热搅拌器
RT2 基本型加热搅拌器 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Thermo Scientific RT2 基本型加热搅拌器可以提供安全而稳定的搅拌速度。能够从异常强大的磁耦合能力和平稳的启动搅拌机制中获益。即可体验由加热器和陶瓷涂层铝合金顶板间紧密集成的结构所带来的快速加热时间和出色的传热率,其能够提供优异的温度均匀性和耐腐蚀性,还可在操作过程中对样品或培养基的颜色变化进行极佳监测。 | ||
部件号 | 88880003 | 88880004 |
面板材料 | 铝制带陶瓷涂层 | 铝制带陶瓷涂层 |
面板形状 | 圆形 | 圆形 |
面板尺寸 | 直径 5.5英寸(140 mm) | 直径 5.5 英寸 (140 mm) |
电压 | 230V | 120V |
转速 | 50 至 2000 rpm | 50 至 2000 rpm |
温度范围 | 50° 至 350 °C | 50° 至 350 °C |
容量 | 20 L | 20 L |
直径 5.5 英寸 (140 mm) |
RT2 Advanced加热搅拌器 | ||
---|---|---|
![]() | ||
精确控制而不必牺牲预算,采用曲线设计的小型 Thermo Scientific RT2 高级数字加热搅拌器,可提供数字温度控制和速度控制,温度分辨率为 0.1 °C,搅拌速度范围为 30 至 2000 rpm。选择升温速度,即可体验由加热器和陶瓷涂层铝合金顶板间紧密集成的结构所带来的出色热传递,其能够提供优异的温度均匀性和耐腐蚀性,还可在操作过程中对样品或基质的颜色变化进行极佳监测。 | ||
部件号 | 88880006 | 88880005 |
面板材料 | 铝制带陶瓷涂层 | 铝制带陶瓷涂层 |
面板形状 | 圆形 | 圆形 |
面板尺寸 | 直径 5.5 英寸 (140 mm) | 直径 5.5 英寸 (140 mm) |
电压 | 120V | 230V |
转速 | 30 至 2000 rpm | 30 至 2000 rpm |
温度范围 | 50° 至 350 °C | 50° 至 350 °C |
容量 | 20 L | 20 L |
Resources
Support
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.