从基础型到特种的一系列加热板,可以满足任何实验室的需求。选择陶瓷或铝表面类型与多种板形状和尺寸。我们均匀加热的加热板能够提供多种获得可重现结果的能力,包括温度稳定性、耐用性以及远程控制访问的能力,以实现安全性和便捷性。
使用我们的加热板选择指南 ›查找加热板以满足您的需求
快速链接
基本 | 标准 | 高级 | |
---|---|---|---|
用户界面 | 模拟型 | 数字式 | 数字式 |
定时器 | ✓ | ||
保存设置 | ✓ | ||
顶板高温警告灯(安全功能) | ✓ | ✓ | |
可选配件 | * | ✓ | ✓ |
快速升温至最高温度 | ✓ | ||
温度设置的准确性 | ±1 度内 | ±1 度内 | |
圆型顶板选择 | ✓ | ✓ | ✓ |
方型顶板选择 | ✓ | ✓ | ✓ |
陶瓷表面 | ✓ | ✓ | ✓ |
铝制表面 | ✓ | ✓ | ✓ |
产品 |