我们的基本、标准、高级和特种型号的铝质加热板系列具有优异的传热性、强度和耐腐蚀性。铝表面可提供出色的温度均一性,并且无碎裂风险。
使用我们的加热板选择指南 ›查找加热板以满足您的需求
基本型铝质加热板
标准铝加热板
Cimarec+ 加热板系列 | ||
---|---|---|
![]() | ||
我们的 Thermo Scientific Cimarec+ 加热板系列可为您的常规实验方案提供出色的安全性和极佳的温度性能。Cimarec+ 系列提供三种尺寸,方便用户根据实际应用(从微型化学反应到生产操作)灵活选择。 | ||
部件号 | HP88857104 | HP88857108 |
板形状 | 方形 | 方形 |
板材料 | 铝 | 铝 |
板尺寸 | 7.25 x 7.25 in. (18.4 x 18.4cm) | 7.25 x 7.25 in. (18.4 x 18.4cm) |
电压 | 100-120V | 230V |
最高温度 | 300°C | 300°C |
高级铝质加热板
SuperNuova+ 加热板系列 | ||
---|---|---|
![]() | ||
我们的 Thermo Scientific SuperNuova+ 加热板系列具有可靠的性能和安全性,而且操作简单。这些设备有两种尺寸可供选择,包括控件和设置经过优化的多位点型号,这一系列适合要求高精密度的应用。 | ||
部件号 | HP88857194 | HP88857198 |
板形状 | 方形 | 方形 |
板材料 | 铝 | 铝 |
板尺寸 | 7.25 x 7.25 in. (18.4 x 18.4cm) | 7.25 x 7.25 in. (18.4 x 18.4cm) |
电压 | 100-120V | 230V |
最高温度 | 300°C | 300°C |
Resources
Support
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.