我们的多点磁力搅拌器具有4、6、15或60个搅拌点,速度控制良好,可满足所有实验室的各种需求。它们适用于不同的操作条件,如日常实验室使用、水浴以及 CO2 培养箱。
使用我们的搅拌器选择指南 ›查找满足您需求的搅拌器
高级多点磁力搅拌器
Super-Nuova 多位点数字搅拌器 | ||
---|---|---|
![]() | ||
使用 Thermo Scientific Super-Nuova 多位点数字搅拌器可进行溶解度研究、消解、滴定和酶学研究。这款搅拌器具有4个独立控制的搅拌位点、陶瓷顶面和4功能存储器,专为更强的耦合和搅拌控制而设计,同时配备了高级安全功能。非常适合具有多个用户的实验室。 | ||
部件号 | S136035Q | S136030-33Q |
板材料 | 陶瓷 | 陶瓷 |
板形状 | 方形 | 方形 |
板尺寸 | 10.25 x 10.25 in. (26.0 x 26.0cm) | 10.25 x 10.25 in. (26.0 x 26.0cm) |
电压 | 120V | 220/240V |
速度 | 50 - 1,200rpm | 50 - 1,200rpm |
搅拌位点 | 4 | 4 |
Cimarec i Poly 15 和多点搅拌器 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
使用 Thermo Scientific™ Cimarec™ i Poly 15 和多点搅拌器进行搅拌,可获得可靠、安全的性能。这些搅拌器完全无需维护,也不会磨损,多个搅拌点可完全同步。 | |||
部件号 | 50093557 | 50093538 | 50094596 |
型号 | Multipoint 6 | Multipoint 15 | Poly 15 |
板材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
板形状 | 矩形 | 矩形 | 矩形 |
板尺寸 | 16.5 x 9.4 in. (420 x 240mm) | 16.5 x 9.4 in. (420 x 240mm) | 16.5 x 9.4 in. (420 x 240mm) |
电压 | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
速度 | 80 - 2000rpm | 80 - 2000rpm | 130 - 990rpm |
搅拌位点 | 6 | 15 | 15 |
操作条件 | -5°C 至 +40°C,相对湿度 95% | -5°C 至 +40°C,相对湿度 95% | -5°C 至 +40°C,相对湿度 95% |
特种多点磁力搅拌器
Cimarec Biosystem 细胞培养用低速搅拌器 | |
---|---|
![]() | |
Thermo Scientific Cimarec Biosystem 细胞培养用低速搅拌器可用来搅拌热敏培养物,包括微载体培养物、培养液和细胞悬液。这款搅拌器力度轻柔、产生的热量极少,可保护 CO2 培养箱中敏感的细胞培养物。 | |
部件号 | 50119114 |
板材料 | 不锈钢 |
板形状 | 方形 |
板尺寸 | 12.9 x 12.9 in. (33 x 33cm) |
功率 | 4w |
速度 | 5 - 120rpm |
搅拌位点 | 4 |
操作条件 | -10°C 至 +56°C,相对湿度 100% |
Cimarec i Telesystem 多位点搅拌器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
使用 Thermo Scientific Cimarec i Telesystem 多位点搅拌器可在高湿度环境中安全处理侵蚀性介质。这款搅拌器应与培养箱和气候控制箱配合使用。 | ||||||
部件号 | 50088077 | 50088078 | 50088034 | 50088036 | 50088009 | 50088011 |
型号 | Telesystem 6 位点,带 Telemodul 20 C | Telesystem 6 位点,带 Telemodul 40 C | Telesystem 15 位点,带 Telemodul 20 C | Telesystem 15 位点,带 Telemodul 40 C | Telesystem 60 位点,带 Telemodul 20 C | Telesystem 60 位点,带 Telemodul 40 C |
板材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
板形状 | 矩形 | 矩形 | 矩形 | 矩形 | 矩形 | 矩形 |
板尺寸 | 16.5 x 9.4 in. (420 x 240mm) | 16.5 x 9.4 in. (420 x 240mm) | 16.5 x 9.4 in. (420 x 240mm) | 16.5 x 9.4 in. (420 x 240mm) | 16.5 x 9.4 in. (420 x 240mm) | 16.5 x 9.4 in. (420 x 240mm) |
电压 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
速度 | 130 - 1400rpm | 100 - 2000rpm | 130 - 1400rpm | 100 - 2000rpm | 130 - 1400rpm | 100 - 2000rpm |
搅拌位点 | 6 | 6 | 15 | 15 | 60 | 60 |
操作条件 | -10°C 至 +56°C,相对湿度 100%(空气中);0°C 至 50°C(浸入水中) |
Resources
Support
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.