单点磁力搅拌器被设计成转速可调,适用于各种实验室。基本、标准和高级搅拌器设计用于一般的实验室操作条件,特种搅拌器则用于特定的操作条件,如浸没在水中或置于 CO2 培养箱中。
使用我们的搅拌器选择指南 ›查找满足您需求的搅拌器
基本单点磁力搅拌器
Cimarec 基本搅拌器 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Thermo Scientific Cimarec 基本型搅拌器可实现 250 - 2500rpm 的搅拌速度,经济实惠,是一般用途的理想选择。 | ||
部件号 | S194615 | S194925 |
板材料 | 陶瓷 | 陶瓷 |
板形状 | 方形 | 方形 |
板尺寸 | 4.25 x 4.25 in. (10.8 x 10.8cm) | 7.25 x 7.25 in. (18.4 x 18.4cm) |
电压 | 120V | 120V |
速度 | 250 - 2500rpm | 250 - 2500rpm |
RT 基础系列磁力搅拌器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
即插即用的 Thermo Scientific RT 基础系列磁力搅拌器性能可靠,是常规搅拌应用的理想选择。有三种尺寸可供选择 — 120mm、170mm 或 220mm,均采用小型轻量设计,占用空间极小。 | ||||||
部件号 | 88880007 | 88880008 | 88880009 | 88880010 | 88880011 | 88880012 |
板材料 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
板形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
板尺寸 | 直径 4.72 in. (120mm) | 直径 4.72 in. (120mm) | 直径 6.69 in. (170mm) | 直径 6.69 in. (170mm) | 直径 8.66 in. (220mm) | 直径 8.66 in. (220mm) |
电压 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
插头类型 | 美国 | 带多种插头的电源线套件 | 美国 | 带多种插头的电源线套件 | 美国 | 带多种插头的电源线套件 |
速度 | 150 - 2500RPM | 150 - 2500RPM | 150 - 2500RPM | 150 - 2500RPM | 150 - 2500RPM | 150 - 2500RPM |
标准单点磁力搅拌器
Cimarec+ 搅拌器系列 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
我们的 Thermo Scientific Cimarec+ 系列数字搅拌器可为您的常规实验方案提供精确的搅拌控制。Cimarec+ 系列提供三种尺寸,方便用户根据实际应用(从微型化学反应到生产操作)灵活选择。 | ||||
部件号 | ||||
板材料 | 陶瓷 | 陶瓷 | 铝 | 陶瓷 |
板形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
板尺寸 | 4.25 x 4.25 in. (10.8 x 10.8cm) | 7.25 x 7.25 in. (18.4 x 18.4cm) | 7.25 x 7.25 in. (18.4 x 18.4cm) | 10.25 x 10.25 in. (26.0 x 26.0cm) |
速度 | 50 - 1500RPM | 50 - 1500RPM | 50 - 1500RPM | 50 - 1500RPM |
RT Touch 系列磁力搅拌器 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
小巧、带有数字显示屏的 Thermo Scientific RT Touch 系列磁力搅拌器具有良好的控制功能,非常适合需要观察搅拌速度的常规应用。 | ||||
部件号 | 88880013 | 88880014 | 88880015 | 88880016 |
板材料 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯 |
板形状 | 圆形 | 圆形 | 圆形 | 圆形 |
板尺寸 | 直径 6.69 in. (170mm) | 直径 6.69 in. (170mm) | 直径 8.69 in. (220mm) | 直径 8.69 in. (220mm) |
电压 | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
插头类型 | 美国 | 带多种插头的电源线套件 | 美国 | 带多种插头的电源线套件 |
速度 | 30 - 2000rpm | 30 - 2000rpm | 30 - 2000rpm | 30 - 2000rpm |
高级单点磁力搅拌器
SuperNuova+ 搅拌器系列 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
我们的 Thermo Scientific SuperNuova+ 系列搅拌器具有可靠的性能和安全性,而且操作简单。这些设备有两种尺寸可供选择,包括控件和设置经过优化的多位点型号,这些型号适合要求高精度的应用。 | ||||
部件号 | S88857190 | S88857195 | S88850190 | S88850195 |
板材料 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 |
板形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
板尺寸 | 7.25 x 7.25 in. (18.4 x 18.4cm) | 7.25 x 7.25 in. (18.4 x 18.4cm) | 10.25 x 10.25 in. (26.0 x 26.0cm) | 10.25 x 10.25 in. (26.0 x 26.0cm) |
电压 | 100-120V | 230V | 100-120V | 230V |
速度 | 50 - 1500rpm | 50 - 1500rpm | 50 - 1500rpm | 50 - 1500rpm |
特种单点磁力搅拌器
Cimarec Biosystem 细胞培养用低速搅拌器 | |
---|---|
![]() | |
Thermo Scientific Cimarec Biosystem 细胞培养用低速搅拌器可用来搅拌热敏培养物,包括微载体培养物、培养液和细胞悬液。这款搅拌器力度轻柔、产生的热量极少,可保护 CO2 培养箱中敏感的细胞培养物。 | |
部件号 | 50119113 |
板材料 | 不锈钢 |
板形状 | 方形 |
板尺寸 | 7 x 7 in. (18 x 18cm) |
功率 | 4w |
速度 | 5 - 120rpm |
操作条件 | -10°C 至 +56°C,湿度 100%;0°C 至 +50°C(水浴) |
Cimarec i 迷你型搅拌器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
使用 Thermo Scientific Cimarec i 迷你型搅拌器,只需占用极小的空间。i 迷你型系列搅拌器可随附或不随附(由您选择)与分配控制系统配合使用的控制器。 | ||||||
部件号 | 50088118 | 50088120 | 50088126 | 50088130 | 50088132 | 50088140 |
型号 | 迷你型,带 Telemodul | 迷你型20,带 Telemodul 20 C | 迷你型,带 Telemodul | 迷你型,带 Telemodul | 迷你型,带 Telemodul | 迷你型,不带控制器 |
板材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
板形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
板尺寸 | 0.47 x 0.47 in. (12 x 12mm) | 0.47 x 0.47 in. (12 x 12mm) | 0.47 x 0.47 in. (12 x 12mm) | 0.47 x 0.47 in. (12 x 12mm) | 0.47 x 0.47 in. (12 x 12mm) | 0.47 x 0.47 in. (12 x 12mm) |
电压 | 115V | 100-240V | 100V | 230V | 230V | 不适用 |
插头类型 | 美国 | 带多种插头的电源线套件 | 日本 | 欧洲 | 英国 | 不适用 |
速度 | 130 - 1000rpm | 130 - 1400rpm | 130 - 1000rpm | 130 - 1000rpm | 130 - 1000rpm | 不适用 |
操作条件 | -10°C 至 +56°C,相对湿度 95% |
Cimarec i 微量搅拌器 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Thermo Scientific Cimarec i 微量搅拌器是全密封的 IP68 防护等级搅拌器,使用时可以浸没在水中。Cimarec i 微量系列搅拌器的标准配置包括与分配系统配合使用的控制器,您也可选择不带控制器。 | ||||||
部件号 | 50088148 | 50088149 | 50088150 | 50088151 | 50088155 | 50088162 |
板材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
板形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
板尺寸 | 1.8 x 1.8 in. (48 x 48mm) | 1.8 x 1.8 in. (48 x 48mm) | 1.8 x 1.8 in. (48 x 48mm) | 1.8 x 1.8 in. (48 x 48mm) | 1.8 x 1.8 in. (48 x 48mm) | 1.8 x 1.8 in. (48 x 48mm) |
电压 | 100-240V | 100V | 115V | 230V | 230V | 230V |
插头类型 | 带多种插头的电源线套件 | 日本 | 美国 | 英国 | 澳大利亚 | 欧洲 |
速度 | 130 - 1400rpm | 130 - 1000rpm | 130 - 1000rpm | 130 - 1000rpm | 130 - 1000rpm | 130 - 1000rpm |
操作条件 | -10°C 至 100°C(相对湿度 95%),-10°C 至 120°C(干燥空气中),0°C 至 95°C(浸入水中) |
Cimarec i 紧凑型和大型搅拌器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Thermo Scientific Cimarec i 紧凑型和大型搅拌器是完全无需维护且不会磨损的全密封装置,可应对具有挑战性的搅拌环境。通过强有力的磁性和非运动式的部件,这些感应驱动的搅拌器被设计用于水浴和培养箱中。Cimarec i 紧凑型和大型系列搅拌器标配您可选的控制器。 | |||||
部件号 | |||||
型号 | 大型,带 Telemodul | 大型,带 Telemodul 20 C | 大型,带 Telemodul 40 C | 紧凑型,带 Telemodul | 紧凑型,带 Telemodul 20 C |
板材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
板形状 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 | 方形 |
板尺寸 | 7.9 x 7.9 in. (180 x 180mm) | 7.9 x 7.9 in. (180 x 180mm) | 7.9 x 7.9 in. (180 x 180mm) | 4.7 x 4.7 in. (120 x 120mm) | 4.7 x 4.7 in. (120 x 120mm) |
速度 | 130 - 1000rpm | 130 - 1400rpm | 130 - 2000rpm | 130 - 1000rpm | 130 - 1400rpm |
操作条件 | -10°C 至 +56°C(空气中);0°C 至 50°C(浸入水中) |
Resources
Support
Unity Lab Services: Access to our expert service team, information on support plans, parts and consumables resources, and other instrument services.