The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
容量、材料和功能均符合您的应用要求
我们提供各类转头以供选择,让您能够找到满足您需求的转头。每款转头都经过工程设计,帮助您充分利用创新型材料,实现高能效运行,并且简便、安全且可靠地完成您的工作。
以下工具有助于您确定最适合需求的转头。
如果您目前还没有离心机,您可以先选择一个转头,然后再了解与之兼容的落地式离心机型号。
创新性,可在数秒内从系统中更换转头,具备防生物污染的安全性,具备多年稳定性能的耐久性,我们的落地式离心机转头均具备以上特点。
Auto-Lock™ 转头更换功能能让您安全、牢固地将转头锁定到位,并在稍后通过一键式按钮操作将转头取下。实验室无需采用工具或复杂的程序便可轻松灵活地更换转头并立即更改应用的实验方案。节省时间和精力,可灵活利用离心机。
采用经认证*具有防生物污染功能的落地式离心机转头,保护您的样品、离心机和操作人员免受危险污染的伤害,在保持使用简易性的同时确保了安全性。多款固定角转头配备经认证的防生物污染盖。多款水平吊篮转头包含配备 ClickSeal™ 防生物污染盖的容器,摒弃了累赘的多圈螺帽和高压盖。
*通过英国公共卫生署(Porton Down) 认证
Fiberlite 转头运行时耗能比金属转头耗能低,因此可延长离心机使用寿命。耐腐蚀设计可确保结构完整。Fiberlite 转头具有15年保修期,可保护您的投资。
轻巧、稳固的碳纤维转头
采用先进、轻巧、耐腐蚀的通用 Fiberlite 转头,较大限度地提高离心机性能。
特点和优点
超高速离心机 | 高速离心机 | 大容量离心机 |
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| |
|
| |
|
|
有关转头吊篮、盖子和适配器等多种延伸产品的信息,请参见相关特点。
查看资源了解有关落地式离心机转头的更多信息,包括工具、手册、应用资料和疑难解答。
Fiberlite 转头的 RPM 与 RCF 计算器
您是否查找到了一些 Fiberlite 转头但并不确定哪一款完全符合您实验室的需求?这是一个使用方便的计算器可以按不同转速显示离心力,将转头与您的应用相匹配。对比转头,还可以针对特定应用执行定制化计算。