落地式离心机软件
落地式离心机软件让操作更为简便,以内置的标准功能开始,实现轻松、便利的控制和数据记录。可选择应用程序提供高级功能,可将监测、数据管理和合规性活动提升到一个新的水平,对于具备多台仪器和多名用户的实验室尤其有用。
落地式离心机软件指南
内置软件和功能
可选软件
Centri-Log Plus 数据管理软件 
Thermo Scientific™ Centri-Log™ Plus 数据管理软件提供准确、可靠的数据采集、报告和归档。该解决方案支持 GMP 和 21 CFR Part 11 合规性法规与审计活动,这对于处于监管环境下的实验室(例如血站和生产车间)而言是至关重要的关注点。 
采用 Centri-Log Plus 应用程序,可以连接并跟踪处于相同网络中的多台离心机,并将数据存储在 PC 或网络驱动器上。软件记录每一项操作,以实现完整的审计跟踪。此外,Centri-Log Plus 软件可控制用户访问和访问权限,确保用户仅执行授权的操作,从而增加了额外的安全系数。
Centri-Log Plus 软件在 PC 上显示运行参数的实时数据,以便连续监测转速、时间和温度,并会就任何实验方案偏差发出通知,便于实验室管理者优化工艺管理。软件会针对每一次运行生成电子记录,包括图示,以得到可增强可追溯性的全面数据。
适用于监测和控制的 Centri-Vue 软件 
Thermo Scientific™ Centri-Vue™ 应用软件让您能够简便、实时地控制您的大容量或高速离心机。将 Centri-Vue 应用程序下载到 iOS™ 或 Android™ 智能设备上,可选择使用离心机控制面板或智能设备进行离心机操作,从开始到结束。 
Centri-Vue 应用程序支持无人值守的操作,因此您可以查找和选择一台离心机、开始和停止运行、检查错误和运行状态以及知晓运行何时完成,所有操作都无需您离开办公室或实验室。 
采用 Centri-Vue 应用程序管理和操作您的离心机,简便、节省宝贵的时间。软件将离心机主界面同步到智能设备上,实现轻松监测。
Log Manager 运行追踪软件
Log Manager 软件可对多达16台联网超高速离心机进行实时监测,为需要符合 21 CFR Part 11 要求的实验室提供审计跟踪。软件生成加密数据文件并以图示方式实时显示运行状况,更进一步提供了便捷性。Log Manager 与 WX+ 和 MTX/MX+ 系列超高速离心机兼容。
Log Manager 让您能够了解任何已连接超高速离心机的详细运行状况。您可以在窗口滚动、显示额外参数和添加注释。