可靠
我们的摇床提供行业领先的质保,包括2年人工保修、5年零件保修和10年驱动机构保修。
简单
通过对摇床进行快速安全的编程和监控,可节省时间并优化资源。
灵活
轨道摇床具有各种独特尺寸和宽广的温度适用范围,适用于广泛的应用。
快速链接
哪款台式摇床更能满足您的需求?
可能现在培养(加热)模式下的温度范围即可满足您的需求,但随着研究的深化,您的需求可能会不断增长,以至于培养模式和制冷模式下的温度范围均在您的需求范围之内。台式摇床提供两种温度范围,您可以未雨绸缪,现在就选择台式摇床。
培养式摇床能够可靠地将温度保持在高于室温5-10℃至60-80℃的范围内(取决于型号)。这些加热式摇床主要用于微生物培养或组织来源细胞的培养,适用于生命科学和医学研究、环境科学与监测、生产 DNA、RNA、蛋白和抗体等细胞产物、或生产病毒或细胞本身。
MaxQ 4450 迷你台式摇床 | MaxQ 4000 台式轨道摇床 | MaxQ 420 培养式台面高性能摇床 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
这些多功能摇床设计紧凑,为 Thermo Fisher Scientific 的专供产品,是培养少量样品的理想选择。 | 配有宽敞培养室的轨道摇床,专为台式应用设计,具有高温选项。 | 利用出色的温度均一性提高产物产率,且双壁隔热舱室有助于实现理想生长。 | |
了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | |
最大容器尺寸 | 1 L 锥形瓶 | 2 L 锥形瓶 | 2 L 锥形瓶 |
可用的通用平台 | 11x13 in. | 18x18 in. | 18x18 in. |
转速 | 15-500 ±1转/分 | 15-500 ±1转/分 | 25-525 ±1转/分 |
温度 | 环境温度+5℃至60℃ | 环境温度+10℃至60℃或80℃(取决于型号) | 环境温度+5℃至80℃ |
外形尺寸 (高 x 宽 x 深) | 17.8x14.1x27.2 in. (45.2x35.8x69.1 cm) | 22x22.5x32 in. (55.9x57.2x81.3 cm) | 20.9x29x21.2 in. (53.1x73.7x61.7 cm) |
HEPA 过滤 | 否 | 否 | 是 |
轨道 | 0.75 in. (1.9 cm) | 0.75 in. (1.9 cm) | 1 in. (2.5 cm) |
承重能力 | 35 lb. (15.9 kg) | 50 lb. (22.7 kg) | 71 lb. (32 kg) |
配件 | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › |
摇床具有冷却选项以及加热选项,非常适用于振荡处理昆虫、鱼类或植物细胞的液态细胞培养物,或适用于环境条件过热而难以采用培养式摇床进行控制的温度诱导程序。
MaxQ 4450 迷你台式摇床 | MaxQ 4000 台式摇床 | |
![]() | ![]() | |
结构紧凑型摇床,配有冷却盘管,用于细菌中的质粒纯化和蛋白表达。请单独购买冷却器。 | 配有宽敞舱室的轨道摇床,具有加热和冷却功能,精度达到0.1℃ | |
了解更多 | 了解更多 | |
最大容器尺寸 | 1 L 锥形瓶 | 2 L 锥形瓶 |
可用的通用平台 | 11x13 in. | 18x18 in. |
转速 | 15-500 ±1转/分 | 15-500 ±1转/分 |
温度 | 环境温度-5℃至60℃ | 环境温度-15℃至60℃ |
外形尺寸 (高 x 宽 x 深) | 17.8x14.1x27.2 in. (45.2x35.8x69.1 cm) | 22x22.5x32 in. (55.9x57.2x81.3 cm) |
轨道 | 0.75 in. (1.9 cm) | 0.75 in. (1.9 cm) |
承重能力 | 35 lb. (15.9 kg) | 50 lb. (22.7 kg) |
配件 | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › |
培养式摇床能够可靠地将温度保持在高于室温5-10℃至60-80℃的范围内(取决于型号)。这些加热式摇床主要用于微生物培养或组织来源细胞的培养,适用于生命科学和医学研究、环境科学与监测、生产 DNA、RNA、蛋白和抗体等细胞产物、或生产病毒或细胞本身。
MaxQ 4450 迷你台式摇床 | MaxQ 4000 台式轨道摇床 | MaxQ 420 培养式台面高性能摇床 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
这些多功能摇床设计紧凑,为 Thermo Fisher Scientific 的专供产品,是培养少量样品的理想选择。 | 配有宽敞培养室的轨道摇床,专为台式应用设计,具有高温选项。 | 利用出色的温度均一性提高产物产率,且双壁隔热舱室有助于实现理想生长。 | |
了解更多 | 了解更多 | 了解更多 | |
最大容器尺寸 | 1 L 锥形瓶 | 2 L 锥形瓶 | 2 L 锥形瓶 |
可用的通用平台 | 11x13 in. | 18x18 in. | 18x18 in. |
转速 | 15-500 ±1转/分 | 15-500 ±1转/分 | 25-525 ±1转/分 |
温度 | 环境温度+5℃至60℃ | 环境温度+10℃至60℃或80℃(取决于型号) | 环境温度+5℃至80℃ |
外形尺寸 (高 x 宽 x 深) | 17.8x14.1x27.2 in. (45.2x35.8x69.1 cm) | 22x22.5x32 in. (55.9x57.2x81.3 cm) | 20.9x29x21.2 in. (53.1x73.7x61.7 cm) |
HEPA 过滤 | 否 | 否 | 是 |
轨道 | 0.75 in. (1.9 cm) | 0.75 in. (1.9 cm) | 1 in. (2.5 cm) |
承重能力 | 35 lb. (15.9 kg) | 50 lb. (22.7 kg) | 71 lb. (32 kg) |
配件 | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › |
摇床具有冷却选项以及加热选项,非常适用于振荡处理昆虫、鱼类或植物细胞的液态细胞培养物,或适用于环境条件过热而难以采用培养式摇床进行控制的温度诱导程序。
MaxQ 4450 迷你台式摇床 | MaxQ 4000 台式摇床 | |
![]() | ![]() | |
结构紧凑型摇床,配有冷却盘管,用于细菌中的质粒纯化和蛋白表达。请单独购买冷却器。 | 配有宽敞舱室的轨道摇床,具有加热和冷却功能,精度达到0.1℃ | |
了解更多 | 了解更多 | |
最大容器尺寸 | 1 L 锥形瓶 | 2 L 锥形瓶 |
可用的通用平台 | 11x13 in. | 18x18 in. |
转速 | 15-500 ±1转/分 | 15-500 ±1转/分 |
温度 | 环境温度-5℃至60℃ | 环境温度-15℃至60℃ |
外形尺寸 (高 x 宽 x 深) | 17.8x14.1x27.2 in. (45.2x35.8x69.1 cm) | 22x22.5x32 in. (55.9x57.2x81.3 cm) |
轨道 | 0.75 in. (1.9 cm) | 0.75 in. (1.9 cm) |
承重能力 | 35 lb. (15.9 kg) | 50 lb. (22.7 kg) |
配件 | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › | 平台 › 夹具 › 试管架及其他配件 › |
难以决定,需要帮助?请与我们的专业销售代表沟通。 联系我们
优化台式摇床
夹具替代产品
相关产品
- Unity Lab Services
访问我们的专家服务团队,了解有关支持计划、零件和耗材资源以及其他仪器服务的信息。