The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
寻找各种合适的配件以提高您的酶标仪性能,其中包括验证板、滤光片以及 µDrop 和 µDrop Duo 板。
Thermo Scientific 酶标仪验证板是一款专用的性能验证系统,有助于验证和记录 Thermo Scientific Multiskan FC、Multiskan SkyHigh、Luminoskan、Fluoroskan FL 和 Varioskan LUX 的关键性能参数。
货号 | 描述 | 包括 |
光吸收验证板 |
| |
配备8个波长的 Multiskan 验证板:340nm、405nm、414nm、450nm、492nm、540nm、620nm、690nm |
| |
配备16个波长的 Multiskan 验证板:340nm、405nm、414nm、450nm、492nm、540nm、550nm、560nm、570nm、580nm、595nm、620nm、630nm、650nm、690 nm、750nm |
| |
Lumiwell 验证板 |
|
Varioskan LUX 多功能酶标仪配备一系列灵活的测量技术、包括光吸收、荧光、化学发光、Alpha 和时间分辨荧光。有多种配件可供选择和升级,其中包括适配器、分液器,用以支持特殊应用。请参阅 Varioskan LUX 多功能酶标仪配件的完整列表。
利用多种可选的宽范围的滤光片可扩展您的应用范围,以及您的微孔板应用。单击相应的链接即可查看您的仪器适配的滤光片: Varioskan LUX 多功能酶标仪, Fluoroskan、Fluoroskan FL 和 Luminoskan 酶标仪以及 Multiskan FC 酶标仪。
Thermo Scientific μDrop 和 μDrop Duo 板是快速轻松地对 DNA、RNA、蛋白样品进行超微量 (2–10 μL) 直接浓度测量或光谱扫描的理想工具。超微量检测板配合8道移液器,可快速准确地进行多次样品测量。该板还包含用于比色皿测量的单独位置。µDrop 板与 Thermo Scientific Varioskan LUX多功能酶标仪、Multiskan Sky 和 Multiskan SkyHigh 全波长酶标仪兼容。直观的 Thermo Scientific SkanIt 软件和 Multiskan SkyHigh 用户界面提供了用于快速测量和分析样品的即用型测量方案。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。