The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Fluoroskan、Fluoroskan FL 和 Luminoskan 荧光和化学发光微孔板读数仪(酶标仪)均配备了功能强大的 Thermo Scientific SkanIt 软件,为设置实验程序和分析数据提供了更高的实用性。采用不断升级的 SkanIt 云端资源库中已经验证的方案来帮助节省时间和提高工作效率。赛默飞Fluoroskan 微孔板读数仪是一款小巧且功能强大的荧光酶标仪,可用于各种荧光检测和 FRET 检测,具有出色的性能。赛默飞Luminoskan 微孔板发光读数仪是一款灵敏且经 DLReady 认证的化学发光酶标仪,可广泛应用于各种发光分析,包括闪光、辉光和 BRET 分析。 而经 DLReady 认证的赛默飞Fluoroskan FL 荧光和化学发光读数仪是一种适用于荧光和化学发光检测的酶标仪。
除了所有酶标仪的常见功能外,Fluoroskan FL、Fluoroskan 荧光、Luminoskan 微孔板读数仪还具有以下功能:
分液器:分液和读数同步进行
仪器读数时,分液器可同时轻松准确地添加试剂,这是闪光型反应实验的必须条件。所有 Fluoroskan 和 Luminoskan 型号都提供三种分液器选择方案:两个分液器、一个分液器或无分液器。
兼容6至384孔板
可根据实验需求选择合适的孔板类型。
自动校准和自我诊断
确保每次运行都能获得准确的荧光数据。如果出现任何问题,三种荧光和化学发光读数仪都可以在您开始测量前通知您。
顶读和底读都具有高灵敏度
适用于顶读和底读的无光纤直接照射光学组件。顶读适合于均相、BRET 和 FRET 检测,而底读适合于非均相和细胞检测。底读缩短了孔底部细胞层与检测器之间的距离,尽可能降低了细胞培养基对检测的影响。
动态范围 >6个数量级
采用 Fluoroskan 和 Luminoskan 微孔板读数仪可以在同一次测量中,得到可靠的从高浓度到低浓度样本数据。
孵育和震荡
圆周震荡下可同时采用 45 ℃ 孵育。
多点读数
通过在 SkanIt 软件中设置需要读取的点位来读取一个孔中的多个位置。赛默飞荧光微孔板读数仪上的多点测量也可用于替代成像的 FluoroSpot 分析或者定量数据的补充。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。