The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Multiskan FC酶标仪是结合40多年的知名 Multiskan 产品品牌经验推出的增强功能性全自动酶联免疫检测分析仪器。Multiskan FC 的波长范围为 340-850 nm,适用于从酶动力学研究到 Lowry 法等多种应用。该仪器可快速且准确的完成测量,最快可在不到七秒内读完整个96孔板。该仪器还标配线性震荡功能。带孵育器的型号孵育温度可高达 50 °C ,并可读取384孔板。SkanIt 软件具有可视化工作流程、简易的数据分析和导出功能,最大限度的提升您的使用体验。
除了所有酶联免疫检测分析仪常见功能外,Multiskan FC酶标仪还具有以下功能:
预装的滤光片
标配一个八位滤光轮和三个标准滤光片(405 nm、450 nm 和 620 nm)。还可订购其他滤光片。
良好的性能和可靠的结果
内置自检工具、IQ/OQ 和验证工具使仪器更可靠。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。