在许多行业中,能够验证纯化水样品中的水质是至关重要的。电导率检测是确定水质的有用指标,比湿化学检测更可靠、更方便。美国药典 (USP) 描述了电导率检测的三个阶段,每个阶段都比最后一个阶段涉及更多。用正确的工作流程和用品做好准备可能看起来很复杂,但使用 Thermo Scientific ™ Orion ™ 产品和支持,您将拥有掌握 USP<645> 所需的方方面面。
通过阅读以下应用资料,了解将让您为此法规做好准备的仪器和解决方案:使用 USP<645> 测定纯水的电导率。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
使用 Orion 电导率探头确保电导率、电阻率、总溶解固体 (TDS) 和盐度测量的一致性和准确性。Thermo Scientific Orion DuraProbe 4 电极电导池实验室和现场应用为要求苛刻的实验室或现场应用提供了较高的准确度,采用耐用且耐化学性的材料;适用于高电导率和标准电导率样品以及难以处理的样品,如废水、径流水和泥浆。Orion 2 电极电导池探头能够测量低电导率、标准电导率和高电导率样品,具体取决于电导池常数。玻璃/铂电导池是化学反应导电性样品的理想选择,因为这种电导池材料具有高度的耐化学性。
Orion 2 电极电导池 | DuraProbe 4 电极电导池 |
---|---|
Orion 2 电极电导池能够测量低电导率、标准电导率和高电导率样品,具体取决于电导池常数。电导池常数为 0.1cm-1 的电导池适用于低离子强度溶液、去离子水和超纯水。玻璃/铂电导池是化学反应导电性样品的理想选择,因为这种电导池材料具有高度的耐化学性。 | DuraProbe 4 电极电导池为要求苛刻的实验室或现场应用提供了较高的准确度。4 电极设计可补偿电极表面污染、线缆和接头电阻、偏振误差和边缘电场干扰误差。环氧树脂/石墨电导池材料非常耐用,并且具有耐化学性。DuraProbe 电导池适用于高电导率和标准电导率样品以及难以处理的样品,比如废水、径流水和泥浆。 |
不锈钢壳体 2 电极电导池或许是我们较为热销的产品 | 所有电导池均采用耐用型环氧树脂壳体 |
不锈钢电导池适合超纯水测量 | 无线缆电阻误差,支持使用更长的线缆 |
有多种电导池材料可供选择 - 石墨、铂或不锈钢 | 电极极化和污染对准确度影响极小 |
提供各种不同的电导池,可测量多个特定范围 | 测量范围宽泛 |
可选择流动池或流通式设计 | 不受电极表面沉积物的影响 |
干式储存是这些电导率探头的另一个优点 |
电导率探头推荐产品 | 查看全部 |
实验室和现场用 DuraProbe 4 电极电导池 | Orion 2 电极电导池,实验室和现场 | Orion 2 电极电导池,超纯 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
应用 |
|
|
|
测量 范围 | 1 µS ‒ 200 mS/cm | 10 µS ‒ 200 mS/cm | 0.01 ‒ 300 µS/cm |
标称常数值 (K) | 0.475 cm-1 | 1.0 cm-1 | 1.0 cm-1 |
壳体和电导池材料 | 环氧树脂壳体 石墨电导池 | 环氧树脂壳体 石墨电导池 | 不锈钢壳体 V4A 电导池 |
最小/最大浸入深度 | 35 mm 最小值 - 无最大值 | ||
测量仪兼容性 | Star 系列台式和便携式测量仪 |
测量 范围 | 标称 常数值 | 线缆 长度 | 内置 温度 补偿 | 坚固耐用的设计 | 材料 | |
1 µS ‒ 200 mS/cm | 0.475 cm-1 | 1.5 m | ✓ | ✓ | 环氧树脂壳体 石墨电导池 | |
1 µS ‒ 200 mS/cm | 0.475 cm-1 | 3 m | ✓ | ✓ | 环氧树脂壳体 石墨电导池 | |
1 µS ‒ 200 mS/cm | 0.475 cm-1 | 6 m | ✓ | ✓ | 环氧树脂壳体 石墨电导池 | |
0.1 µS ‒ 100 mS/cm | 0.475 cm-1 | 10 m | ✓ | ✓ | 环氧树脂壳体 石墨电导池 | |
10 µS ‒ 200 mS/cm | 0.55 cm-1 | 1.5 m | ✓ |
| 环氧树脂壳体 石墨电导池 | |
0 μS/cm 至 200 mS/cm |
|
| ✓ | ✓ | 环氧树脂壳体 不锈钢 | |
0.1 µS ‒ 100 mS/cm | 0.1 cm-1 | 1 m | ✓ |
| 玻璃壳体 铂电导池 | |
0.01 ‒ 300 µS/cm | 0.1 cm-1 | 1.5 m | ✓ |
| 不锈钢壳体 V4A 电导池 | |
1 µS ‒ 200 mS/cm | 1.0 cm-1 | 1 m | ✓ |
| 玻璃壳体,铂电导池 | |
1 µS ‒ 20 mS/cm | 1.0 cm-1 | 1.5 m | ✓ |
| 环氧树脂壳体,铂电导池 | |
10 µS ‒ 200 mS/cm | 1.0 cm-1 | 3 m | ✓ | ✓ | 环氧树脂壳体,石墨电导池 | |
10 µS ‒ 2,000 mS/cm | 10 cm-1 | 1.5 m | ✓ |
| 玻璃壳体,铂电导池 |
* 此型号的变更版可用于与需要 BNC 连接的测量仪兼容。
** 使用 BNC 连接。需要与 Orion Star 和 Versa Star 测量仪配合使用的 Orion 电极适配器线缆。
在许多行业中,能够验证纯化水样品中的水质是至关重要的。电导率检测是确定水质的有用指标,比湿化学检测更可靠、更方便。美国药典 (USP) 描述了电导率检测的三个阶段,每个阶段都比最后一个阶段涉及更多。用正确的工作流程和用品做好准备可能看起来很复杂,但使用 Thermo Scientific ™ Orion ™ 产品和支持,您将拥有掌握 USP<645> 所需的方方面面。
通过阅读以下应用资料,了解将让您为此法规做好准备的仪器和解决方案:使用 USP<645> 测定纯水的电导率。
附件 | 用于: | 描述 |
用于帮助维护探头球泡并保持其不受腐蚀 | ||
Versa Star Pro 和 Orion Star A 电导率测量仪,带 miniDIN 接头
| 使用电阻器套件验证电导率测量仪的性能。 | |
适用于超纯水的 Orion 2 电极电导池超纯探头(货号:013016A、013016D 和 013016MD) | 流动池可确保液体连续流动,以监测电导率。 | |
Orion 流动池 | 使用1.5至3米的透明塑料柔性非邻苯二甲酸酯 PVC 管材,适用于食品包装(内径 6.35 mm,外径 9.53 mm,壁厚 1.59 mm)。 | |
电导率和溶解氧探头(货号:013005MD、013010MD 和 013025MD) | 为您的探头增加重量和/或保护,以适应恶劣的环境和浸没。 | |
所有 Orion 电极和探头。 | 承重基座、摆臂和电极支架(可容纳多达四个电极和搅拌器探头)。 | |
所有 Orion 电极和探头 | 可容纳多达六个 15mm 电导率和 DO 探头。 | |
Orion 实验室 Star 系列电极底座 | 所有 Orion 电极和探头 | 带可加装在测量仪上的支架的电极底座 |
查看所有电化学测量仪附件 ›
电极的清洁和储存可延长其寿命,并有助于确保每次读数与上次读数一样准确。有袋装和瓶装包装可供选择,以便您在现场或实验室获得所需的结果。
这些低电导率标准液适用于超纯水测量,可帮助您满足准确度要求。它们之所以有价值,是因为我们采用了高品质瓶材料,可以减少损失和大气污染,而其他材料可能会受到影响。对于 USP <645> 电导池常数验证和其他重要的纯水应用,我们的电导率标准液是理想之选。
溶液 | 规格 |
五个 60 mL 瓶装,NaCl 浓度为 47 ppm,NIST 可追溯 | |
十个 15mL 袋装,NIST 可追溯 | |
五个 60 mL 瓶装或十个 15mL 袋装,NaCl 浓度为 692 ppm,NIST 可追溯 | |
五个 60 mL 瓶装或十个 15mL 袋装,NaCl 浓度为 7230 ppm,NIST 可追溯 | |
111.9 mS/cm 电导率标准液 | 五个 60 mL 瓶装或十个 15mL 袋装,NaCl 浓度为 692 ppm,NIST 可追溯 |
一个 475 mL 瓶装,NIST 可追溯 | |
五个 60 mL 瓶装,NaCl 浓度为 692 ppm。调节溶液与 Orion 2 电极电导池精确探头 (货号:011050MD)配合使用,NIST 可追溯 |
所有 Orion pH 缓冲液、ISE 和电导率标准液都可追溯至 NIST 标准参比物质,并贴有批号和有效期标签。用于每种产品的 NIST 材料,连同分析方法、带有测试公差的批次特定测试数据以及有效期(如适用)都列在其分析证书上。如需了解所有 Thermo Scientific 分析证书和材料安全数据表 (MSDS) 的可搜索列表,请访问赛默飞世尔科技文档和支持页面。
Thermo Scientific 袖珍测试仪提供经济实惠的移动测试,可测量温度、电导率和 TDS。 |
知识库:适用于 Orion、ROSS、AQUAfast、AquaMate 和 AquaSensors 产品的分析证书和 SDS。
Orion 测量仪软件和升级
Thermo Scientific Orion 台式与便携式测量仪有助于日复一日地提供准确、一致的结果。立即升级您的软件,提升生产效率。