为您的样品分析提供预算友好,便携式的袖珍测量仪
Thermo Scientific袖珍测量仪提供 预算友好的便携式电化学测试。有三种型号可供选择,以测定电导率,总溶解固体(TDS),盐度和温度。
精英CTS袖珍测量仪
精英CTS袖珍测量仪准确,耐用,IP-67防水,配备背光图形大屏幕,一键式校准和可替换传感器头。可选择精英CTS杯式传感器使用可填充测量仪读取样品,或者精英CTS针式传感器使用直插测量仪读取样品。它们适用于食品,饮料,水培,水产,环境监测,冷却塔和其它更多领域的测试。
- 灵活的测量选项
- 背光大屏幕图形显示
- 4节AAA碱性电池
- 平均150个小时的电池使用寿命
专家CTS袖珍测量仪
专家 CTS袖珍测量仪使用简单,经济,坚固,配备双读数大屏幕,校准简单,1年质量保证。适用于饮用水质量,环境监测,水族馆,游泳池,spa和其它更多领域的测试。
- 预算友好的选择
- 双行大屏显示
- 4 x 1.5V 微型碱性电池
- 平均75个小时的电池使用寿命
精英CTS袖珍测量仪(杯式传感器)![]() | 精英CTS袖珍测量仪(针式传感器)![]() | 专家CTS袖珍测量仪![]() | |
---|---|---|---|
传感器类型 | 杯式 | 针式 | 针式 |
电导率量程 | 0.00 到 20.00 mS/cm | 0.00 到 20.00 mS/cm | 0.00 到 20.00 mS/cm |
电导率分辨率 | 0.1 μS: 0.0 到 200.0 μS/cm | 1 μS: 200 到 2000 μS/cm | 0.01 mS: 2.00 到 20.00 mS/cm | 0.1 μS: 0.0 到 200.0 μS/cm | 1 μS: 200 到 2000 μS/cm | 0.01 mS: 2.00 到 20.00 mS/cm | 10 μS: 0 到 1990 μS/cm | 0.10 mS: 2.00 到 20.00 mS |
传感器相对精度 | ±1%满量程 | ±1%满量程 | ±2%满量程 |
传感器校准点 | 1 到 3 | 1 到 3 | 1 |
自动校准标准 | 手动或自动(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm) | 手动或自动(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm) | 手动或自动(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm) |
自动温度补偿 | 是,线性,带可调节温度补偿系数(0.0%到10.0%) | 是,线性,带可调节温度补偿系数(0.0%到10.0%) | 是,线性 |
参比温度 | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
TDS量程 | 0.00 到 10.00 ppt | 0.00 到 10.00 ppt | 0.00 到 20.00 ppt |
TDS分辨率 | 0.1 ppm: 0.0 到 100.0 ppm | 1 ppm: 100 到 1000 ppm | 0.01 ppt: 0.10 到 10.00 ppt | 0.1 ppm: 0.0 到 100.0 ppm | 1 ppm: 100 到 1000 ppm | 0.01 ppt: 0.10 到 10.00 ppt | 10 ppm: 0 到 1990 ppm | 0.10 ppt: 2.00 到 20.00 ppt |
TDS相对精度 | ±1%满量程 | ±1%满量程 | ±2%满量程 |
TDS因子 | 0.40到1.00 (可选) | 0.40到1.00 (可选) | 0.40到1.00 (可选) |
自动温度补偿 | 是,线性 | 是,线性 | 是,线性 |
TDS校准点 | 1 到 3 | 1 到 3 | 1 |
盐度量程 | 0.00 到 10.00 ppt | 0.00 到 10.00 ppt | 0.0 到 10.0 ppt |
盐度分辨率 | 0.10 ppt | 0.10 ppt | 0.1 ppt |
盐度相对精度 | ±1 % 满量程 | ±1 % 满量程 | ±2 % 满量程 |
盐度校准点 | 1 | 1 | 1 |
自动温度补偿 | 是,每条实际盐度曲线 | 是,每条实际盐度曲线 | 是,每条实际盐度曲线 |
温度量程 | 0.0到60.0°C | 32.0到140.0°F | 0.0到60.0°C | 32.0到 140.0°F | 0.0到50.0°C | 32.0到122.0°F |
温度分辨率 | 0.1°C | 0.1°F | 0.1°C, 0.1°F | 0.1°C | 0.1°F |
温度相对精度 | ±0.6°C, ±1.0°F: 0到50°C | ±1.1°C, ±1.9°F: 50.1到60°C | ±0.6°C, ±1.0°F: 0到50°C | ±1.1°C, ±1.9°F: 50.1到 60°C | ±0.6°C | ±1.0°F |
温度校准 | 是 | 是 | 是 |
显示类型 | 图形4位双行 | 图形4位双行 | 4位双行 |
背光显示 | 是 | 是 | 否 |
保持功能 | 是 | 是 | 否 |
防水等级 | IP67 | IP67 | IP67 |
自动关机功能 | 是 | 是 | 是 |
包含挂带 | 是 | 是 | 否 |
材料 | ABS塑料 | ABS塑料 | ABS塑料 |
电池类型 | 4 节 AAA碱性 | 4 节 AAA碱性 | 4 节 1.5V微型碱性 |
平均电池寿命 | 150 小时 | 150 小时 | 75 小时 |
质保期 | 一(1)年 | 一(1)年 | 一(1)年 |
专用于水、工艺过程、研究和 QA/QC 样品的 pH 值检测。从简单而经济的型号到强大而复杂的测量仪可供选择。
|
各式优质的 pH 值电极、标准液和溶液有多种电极体材料、电极体款式、填充类型、参比类型和功能可供选择,以满足您的不同需求。 |
Style Sheet for Global Design System