应对您在实验室中或现场面临的 pH 和 ORP 样品分析挑战
无论您是在寻找符合预算的简单 pH 测量仪,还是可以同时测定其他参数的功能强大的 pH 测量仪,我们的 pH 测量仪都能帮助您自信地应对复杂的 pH 测量。我们提供简单且完备的系统,这些系统经过无缝集成,可帮助您解决现场和实验室的测量需求。
无论从事食品和饮料、制药、能源和电力、教育、政府,还是水和废水管理,您都可以依靠 Thermo Scientific Orion pH/ORP 测量仪来帮助您符合法规标准,帮助确保满足质量控制协议、加快完成从挑战到解决方案的跨越发展。了解有关我们的台式和便携式测量仪支持的法规要求的更多信息。
浏览我们的全系产品,或让我们的专家帮助您做出选择。
选择您的 pH 和 ORP 台式或便携式测量仪
高端 | 先进 | 基础 | |
---|---|---|---|
Orion Versa Star Pro pH 台式测量仪 (VSTAR10 系列) | Orion Star A211 pH 台式测量仪 (STARA211 系列) | Orion Lab Star PH111 pH 台式测量仪 (Lab Star 系列) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
多用途、高性能实验室测量系统 | 易用、可靠的实验室测量仪 | 经济、简单的 实验室测量仪 | |
非常适合 以下领域的应用: | 制药、生物技术、食品和饮料、工业 | 水、 废水、 化学品合同测试 | 学术研究、 环境、 电力 |
pH 范围 | –2.000 - 20.000 | –2.000 - 20.000 | –2.000 - 18.000 |
pH 分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
pH 校准点 | 最多6个 | 最多5个 | 最多5个 |
mV、RmV/ORP 模式 | 是 | 是 | 是 |
温度范围 | -5 - 105°C 22 - 221°C | -5 - 105°C 23 - 221°C | -5 - 105°C 23 - 221°C |
背光显示屏 | 是 | 是 | 是 |
屏幕文字提示 | 分步校准和指导设置说明 | 分步校准和指导设置说明 | 基本文字提示 |
通道数 | 4,可通过模块定制 | 1 | 1 |
搅拌器探头输入数 | 2 | 1 | — |
数据日志 | 2000(包含日期/时间) | 2000(包含日期/时间) | 500(包含日期/时间) |
校准日志 | 30/模式 | 10 | 1/模式:pH 值、ORP 和温度 |
识别选项 | 电极 ID、样品 ID、用户 ID | 样品 ID、用户 ID | — |
数据导出选项 | 计算机或打印机 | 计算机或打印机 | 计算机或打印机 |
电源 | 通用型,100–240 VAC,50-60 Hz(货号 STARA-PWR) | 通用型,100–240 VAC,50–60 Hz(货号 1010003)或4节 AA 电池 | 通用型,100–240 VAC,50–60 Hz(货号 1010003),9 DC 适配器,1.3A |
通过给台式或便携式测量仪添加附件来提高工作效率。测量仪附件 › |
了解 Orion Versa Star Pro
满足非常具有挑战性的 pH 值、mV、ORP 和温度应用的要求。便于查看高质量彩色显示屏上的测量结果,以及使用可互换模块定制四个测量仪通道。
高端 | 先进 | 基础 | |
---|---|---|---|
Orion Star A321 便携式 pH 值测量仪 (Star A3210 系列) | Orion Star A221 便携式 pH 值测量仪 (Star A2210 系列) | Orion Star A121 便携式 pH 值测量仪 (Star A1210 系列) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
高端、坚固、 易于使用的 便携式现场测量仪 | 先进的便携式测量仪,易于使用,可靠的现场测量仪 | 基础的便携式测量仪,经济适用、简单的现场测量仪 | |
非常适合 以下领域的应用: | pH、mV、ORP 和温度测量以及现场应用 | 先进的 pH 分析适用于户外环境和现场应用 | IP67 级外壳可在户外环境中提供坚固防护 |
pH 范围 | –2.000 - 20.000 pH | –2.000 - 20.000 pH | 2.00 - 16.00 pH |
pH 分辨率 | 0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH | 0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH | 0.1 pH、0.01 pH |
pH 相对精度 | ±0.002 pH | ±0.002 pH | ±0.01 pH |
pH 校准点 | 最多5个 | 最多5个 | 最多3个 |
mV 模式 | 是 | 是 | 是 |
ORP 模式 | 是 | 是 | 否 |
范围(温度) | –5.0° - 105.0°C, 22.0° - 221.0°F | –5.0° - 105.0°C, 22.0° - 221.0°F | –5.0° - 105.0°C, 22.0° - 221.0°F |
温度补偿 | 自动或手动 | 自动或手动 | 自动或手动 |
数据点 | 5000(包含日期和时间戳) | 1000(包含日期和时间戳) | 50 |
数据导出选项 | RS232、USB | RS232、USB | --- |
电源 | 4节 AA 电池:800小时电池寿命(附带)或选配通用型 100-240 VAC 电源(另售) | 4节 AA 电池:800小时电池寿命(附带)或选配通用型 100-240 VAC 电源(另售) | 4节 AA 电池:2,000小时电池寿命(附带)或选配通用型 100-240 VAC 电源(另售) |
利用台式和便携式测量仪的附件提升您的工作效率。测量仪附件 › |
先进 | 基础 | |
---|---|---|
Eutech pH2700 台式 pH 值测量仪 | Eutech 1710 台式 pH 值测量仪 | |
![]() | ![]() | |
经济的常规实验室测量仪 | 经济简单的实验室测量仪 | |
pH 范围 | –2.000 - 20.000 | –2.00 - 18.00 |
pH 分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.01 |
pH 校准点 | 最多6个 | 最多5个 |
mV、RmV 模式 | 是 | 是 |
ORP 模式 | 是 | 是 |
温度范围 | 0.0 - 100.0 °C,32.0 - 212.0 °F | -5.0 - 105.0 °C |
背光显示屏 | 是 | 是 |
屏幕文字提示 | 基本校准和设置提示 | 基本校准和设置提示 |
通道数 | 1 | 1 |
数据日志 | 500(包含日期/时间) | 100 |
校准日志 | 可在测量仪上查看最新日志,校准日志存储在测量仪存储器中 | 有效 pH 值、RmV、温度(带有时间和日期) |
数据导出选项 | RS232 | 计算机或打印机 |
电源 | 通用型,100-240VAC,50/60 Hz,货号 60X426401 | 通用型,100–240VAC,50–60Hz(货号 EB1700PWR),9 DC 适配器,1.3A |
观看视频,了解更多信息。
Eutech 1710 pH/mV 台式测量仪的特点与优势
高端 | 先进 | 基础 | |
---|---|---|---|
Orion Versa Star Pro pH 台式测量仪 (VSTAR10 系列) | Orion Star A211 pH 台式测量仪 (STARA211 系列) | Orion Lab Star PH111 pH 台式测量仪 (Lab Star 系列) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
多用途、高性能实验室测量系统 | 易用、可靠的实验室测量仪 | 经济、简单的 实验室测量仪 | |
非常适合 以下领域的应用: | 制药、生物技术、食品和饮料、工业 | 水、 废水、 化学品合同测试 | 学术研究、 环境、 电力 |
pH 范围 | –2.000 - 20.000 | –2.000 - 20.000 | –2.000 - 18.000 |
pH 分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
pH 校准点 | 最多6个 | 最多5个 | 最多5个 |
mV、RmV/ORP 模式 | 是 | 是 | 是 |
温度范围 | -5 - 105°C 22 - 221°C | -5 - 105°C 23 - 221°C | -5 - 105°C 23 - 221°C |
背光显示屏 | 是 | 是 | 是 |
屏幕文字提示 | 分步校准和指导设置说明 | 分步校准和指导设置说明 | 基本文字提示 |
通道数 | 4,可通过模块定制 | 1 | 1 |
搅拌器探头输入数 | 2 | 1 | — |
数据日志 | 2000(包含日期/时间) | 2000(包含日期/时间) | 500(包含日期/时间) |
校准日志 | 30/模式 | 10 | 1/模式:pH 值、ORP 和温度 |
识别选项 | 电极 ID、样品 ID、用户 ID | 样品 ID、用户 ID | — |
数据导出选项 | 计算机或打印机 | 计算机或打印机 | 计算机或打印机 |
电源 | 通用型,100–240 VAC,50-60 Hz(货号 STARA-PWR) | 通用型,100–240 VAC,50–60 Hz(货号 1010003)或4节 AA 电池 | 通用型,100–240 VAC,50–60 Hz(货号 1010003),9 DC 适配器,1.3A |
通过给台式或便携式测量仪添加附件来提高工作效率。测量仪附件 › |
了解 Orion Versa Star Pro
满足非常具有挑战性的 pH 值、mV、ORP 和温度应用的要求。便于查看高质量彩色显示屏上的测量结果,以及使用可互换模块定制四个测量仪通道。
高端 | 先进 | 基础 | |
---|---|---|---|
Orion Star A321 便携式 pH 值测量仪 (Star A3210 系列) | Orion Star A221 便携式 pH 值测量仪 (Star A2210 系列) | Orion Star A121 便携式 pH 值测量仪 (Star A1210 系列) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
高端、坚固、 易于使用的 便携式现场测量仪 | 先进的便携式测量仪,易于使用,可靠的现场测量仪 | 基础的便携式测量仪,经济适用、简单的现场测量仪 | |
非常适合 以下领域的应用: | pH、mV、ORP 和温度测量以及现场应用 | 先进的 pH 分析适用于户外环境和现场应用 | IP67 级外壳可在户外环境中提供坚固防护 |
pH 范围 | –2.000 - 20.000 pH | –2.000 - 20.000 pH | 2.00 - 16.00 pH |
pH 分辨率 | 0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH | 0.1 pH、0.01 pH、0.001 pH | 0.1 pH、0.01 pH |
pH 相对精度 | ±0.002 pH | ±0.002 pH | ±0.01 pH |
pH 校准点 | 最多5个 | 最多5个 | 最多3个 |
mV 模式 | 是 | 是 | 是 |
ORP 模式 | 是 | 是 | 否 |
范围(温度) | –5.0° - 105.0°C, 22.0° - 221.0°F | –5.0° - 105.0°C, 22.0° - 221.0°F | –5.0° - 105.0°C, 22.0° - 221.0°F |
温度补偿 | 自动或手动 | 自动或手动 | 自动或手动 |
数据点 | 5000(包含日期和时间戳) | 1000(包含日期和时间戳) | 50 |
数据导出选项 | RS232、USB | RS232、USB | --- |
电源 | 4节 AA 电池:800小时电池寿命(附带)或选配通用型 100-240 VAC 电源(另售) | 4节 AA 电池:800小时电池寿命(附带)或选配通用型 100-240 VAC 电源(另售) | 4节 AA 电池:2,000小时电池寿命(附带)或选配通用型 100-240 VAC 电源(另售) |
利用台式和便携式测量仪的附件提升您的工作效率。测量仪附件 › |
先进 | 基础 | |
---|---|---|
Eutech pH2700 台式 pH 值测量仪 | Eutech 1710 台式 pH 值测量仪 | |
![]() | ![]() | |
经济的常规实验室测量仪 | 经济简单的实验室测量仪 | |
pH 范围 | –2.000 - 20.000 | –2.00 - 18.00 |
pH 分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 | 0.01 |
pH 校准点 | 最多6个 | 最多5个 |
mV、RmV 模式 | 是 | 是 |
ORP 模式 | 是 | 是 |
温度范围 | 0.0 - 100.0 °C,32.0 - 212.0 °F | -5.0 - 105.0 °C |
背光显示屏 | 是 | 是 |
屏幕文字提示 | 基本校准和设置提示 | 基本校准和设置提示 |
通道数 | 1 | 1 |
数据日志 | 500(包含日期/时间) | 100 |
校准日志 | 可在测量仪上查看最新日志,校准日志存储在测量仪存储器中 | 有效 pH 值、RmV、温度(带有时间和日期) |
数据导出选项 | RS232 | 计算机或打印机 |
电源 | 通用型,100-240VAC,50/60 Hz,货号 60X426401 | 通用型,100–240VAC,50–60Hz(货号 EB1700PWR),9 DC 适配器,1.3A |
观看视频,了解更多信息。
Eutech 1710 pH/mV 台式测量仪的特点与优势
探索集测试功能于一身的多功能测量仪
使用一台功能强大的测量仪测量 pH、离子浓度、电导率、溶解氧和温度。我们的台式和便携式多参数测量仪的设计可提高您在实验室中和现场的工作效率。
参数 | EPA | SM | ASTM | ISO | 中国 MEP | USP | EP | AOAC | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | EPA 150.1 | 4500-H+(B) | D1293 (A,B) | 10523 | GB/T 6920 | <791> | 2.2.3 | 973.41 | FDA - 21 CFR 114.90 |
土壤/固体废弃物的 pH 值 | SW-846 9040C & 9045D | D4972 | 10390 | GB/T15555 | 994.16 - 994.18 | USDA NRCS | |||
电导率 | EPA 120.1;SW-846 9050A | 2510 (B) | D1125 (A) | 7888 | n/a | <645> | 2.2.38 | 973.40 | PSS-78(盐度) |
溶解氧 | 4500-O (G) | D888 (B, C) | 17289;5814 | HJ506 | |||||
BOD | 5210 (B) | 5815 | HJ505 | 973.44 | |||||
氟化物 | SW-846 9214 | 4500-F (C) | D1179 (B) | 10359 | GB7484 | ||||
氨 | 4500-NH3 (D, E) | D1426 (B) | 6778 | ||||||
硝酸盐 | Orion 601;SW-846 9210A | 4500-NO3 (D) | |||||||
硫化物 | SW-846 9215 | 4500-S2 (G) | D4658 | ||||||
氰化物 | SW-846 9213 | 4500-CN (F) | D2036 (A) | ||||||
氯化物 | SW-846 9212 | 4500-Cl (D) | D512 (C) | GB11896 | |||||
溴化物 | SW-846 9211 |
SM:水和废水检验的标准方法。APHA、AWWA、WEF。 | |
ASTM:美国材料与试验协会 | |
ISO:国际标准化组织 | |
USP:《美国药典》 | |
EP:《欧洲药典》 | |
中国 MEP:中华人民共和国生态环境部 | |
AOAC:美国公职分析化学家协会 | |
NRCS:美国农业部自然资源保护局 | |
PSS-78:1978年实用盐标 | |
FDA:美国食品药品监督管理局 | |
USDA:美国农业部 |
Thermo Scientific Orion Lab Star PH111 pH/mV 台式测量仪非常适合具有不同技术专业知识水平用户的实验室,以及需要易于校准和使用的测量仪进行常规 pH 检测的实验室。观看此视频,了解 Orion Lab Star pH/mV 台式测量仪的可用功能。
pH 测量视频
使用 Thermo Scientific Orion Versa Star Pro 台式测量仪测量饮用水 pH。
校准 Thermo Scientific Orion Star A 系列 pH 台式测量仪。
了解用于测量 pH 值、电导率和溶解氧的 Thermo Scientific Lab Star 系列台式测量仪。
观看使用 Orion Lab Star PH111 pH/mV 台式测量仪进行 pH 测量仪校准。
Thermo Scientific 袖珍测试仪是便携式电化学测试的理想选择。
|
具有各种壳体材料、壳体款式、填充类型、参比类型和液接界的优质 pH 电极、标准品和溶液可供选择,以满足您的不同需求。 |
请求咨询
支持
Thermo Scientific Orion 台式和便携式测量仪的验证和确认 (IQ/OQ) 服务目前可通过美国 Unity Lab Services 获得 ›
知识库:适用于 Orion、ROSS、AQUAfast、AquaMate 和 AquaSensors 产品的分析证书和 SDS。
Orion 测量仪软件和升级
Thermo Scientific Orion 台式和便携式测量仪旨在帮助日复一日地提供准确、一致的结果。立即升级您的软件,提升工作效率。