测量溶解氧
水生生物必需的溶解氧是记录由于自然现象和人类活动引起的变化的重要指标。光学溶解氧探头可用于现场应用。极谱式实验室级溶解氧探头可用于更灵敏和关键的测量。
推荐探头: | 查看全部 |
坚固、低维护的现场探头 | 适合 BOD 应用的 AUTO-STIR 探头 | 适合实验室或现场的耐用且准确的 DO 探头 | 将任何 pH 测量仪转换为 DO 测量仪 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
RDO 溶解氧现场探头 | 适合 BOD 应用的具备自动搅拌功能的极谱式 DO 探头 | 适合现场或实验室的极谱式 DO 探头 | 适合实验室应用的极谱式 DO 探头 | |
|
|
|
| |
产品 SKU 编号 | 087010MD 087020MD | 086030MDA,C | 083005MDA | 970899WP1* |
DO 工作范围 | 0-20mg/L 0-200% | -- | -- | -- |
准确度 | +/- 0.1mg/L (0-8mg/L) +/- 0.2mg/L (8-20mg/L) | +/- 0.05 ppm 或 2% | -- | -- |
响应时间 | T90 = 30秒 T95 = 60秒 | T90 = 10秒 T95 = 15秒 | T90 = 10秒 T95 = 15秒 | T95 = 30秒 |
温度范围 | 0°-50°C | 0°-50°C | 0°-50°C | 0°-45°C |
耗氧量 | -- | 0.008mg/h /mg/L @ 20oC | 0.008mg/h /mg/L @ 20oC | 0.1mg/h |
接头类型 | MiniDIN | MiniDin,3.5mm 莲花头 13针 DIN | MinDIN | BNC 防水 |
附件 | 087001 替换 RDO 传感器盖。
087002适合 RDO 探头的不锈钢保护罩。
087003 适合 RDO 探头的校准套筒。
| 080515 替换膜帽。
| 080515 替换膜帽。
080514 极谱式电解液。
| 970801 1个预填充膜帽。
|
1 BNC 防水接头 A MiniDIN 接头 C 8针防水 DIN 接头(A 系列) G 3.5 mm 莲花头带搅拌器的插口接头 * 准确度——±0.05 ppm 或读数的 2%,取较大者 电池寿命——一年(基于4小时/天的工作时间计算) | ||||
^ 返回顶部
Thermo Scientific Orion 极谱式 DO 与光学 DO 之间的差异
极谱式探头 | 光学探头 | |
维护 | 大约每2个月更换电解液并抛光阴极。根据需要清洁探头 | 根据需要清洁探头、盖和光学窗口 |
储存 | 储存在潮湿的校准套筒中;长期储存时,取下膜盖并存放于干燥处 | 储存在潮湿的校准套筒中 |
膜 | 根据需要大约每2个月更换 | 根据型号,必须每隔一年或两年更换。请勿使用含有机溶剂的溶液 |
电解液 | 根据需要大约每2个月更换 | 不需要 |
需要预热 | 如果仅连接到测量仪则需要(30-60 分钟) | 不需要 |
搅拌 | 需要 | 不必要 |
干扰 | 臭氧、硫化物、二氧化硫、氧化亚氮和一氧化碳 | 浓度高于 5% 的醇类、浓度高于 3% 的过氧化氢、浓度高于 3% 的次氯酸钠、气态二氧化硫和气态氯 |
^ 返回顶部
极谱式 DO 溶液与附件
货号 | 说明 |
080513 | 维护套件,包括电解液、抛光盘和2个膜帽,适用于以下型号:083005MD、083010MD、083025MD、086030MD、083005A、083010A、083005D |
080113 | 维护套件,包括电解液、抛光盘和2个膜帽,适用于以下型号:083005MD、083010MD、083025MD、086030MD、083005A、083010A、083005D |
080515 | 1个膜帽,适用于以下型号:083005MD、083010MD、083025MD、086030MD、083005A、083010A、083005D |
081003 | 3个膜帽,适用于以下型号:080510MD、081010MD |
970801 | 1个预填充膜,适用于之前已停产的探头 970899WP、970800 |
080514 | 极谱式电解液,适用于以下型号:083005MD、083010MD、083025MD、083060MD、086030MD、083005A、083010A、083005D、086020A、081010F、080510MD、081010MD、081010 |
080017 | 适合除 AUTO-STIR(自搅拌)探头和 RDO 探头之外所有 DO 探头的校准套筒 |
086021A | 校准槽/支架,适用于之前已停产的探头 086020A 和 086030MD |
080360 | BOD 适配器,适用于以下型号:083005MD、083010MD、083025MD、083005A、083010A、083005D |
080160 | BOD 适配器,适用于以下型号:081010MD |
970803 | 2节电池,适用于以下型号:970899WP |
080045 | 不锈钢和塑料探头罩,适用于以下型号:080510MD、083005MD、083010MD、083025MD、083005A、083005D、083010A |
^ 返回顶部
查看所有电化学测量仪附件 ›
更快地完成溶解氧测量
我们提供一系列溶解氧 (DO) 测量仪器和附件,旨在满足您的性能和价格需求。我们的 DO 测量仪、DO 探头和标准品旨在为您的 DO 读数提供较大的重复性和准确性
溶解氧测量的准确度和可靠性取决于使用的仪器。了解如何根据您所需的特性、性能、规格和预算,确定适宜的产品
|
本疑难解答介绍了如何在4,500米的海拔高度进行准确且可重复的溶解氧测量。
资源
支持
知识库: Orion, ROSS, AQUAfast, AquaMate,和AquaSensors产品的分析和SDS证书。
Orion测量仪软件和升级
赛默飞Orion台式和便携式测量仪旨在帮助日复一日地提供准确、一致的结果。今天就通过升级您的软件来提高生产力。