通过适用于实验室中各种应用和先进溶解氧分析的理想技术,满足您的法规需求。Orion 先进和高端台式测量仪可灵活地进行极谱和光学技术测量。Orion Star A213 测量仪具有专用套件,配有 BOD 搅拌器探头,可装入 DO 瓶进行密闭孵育。
使用水汽饱和空气、空气饱和水或自定义值(Winkler 滴定)或零点选项进行校准。使用 Orion 先进或高端溶解氧测量仪,可记录多达2,000条带有时间/日期戳的数据点集,并可通过 USB 或 RS232 将校准和数据记录轻松传输至打印机或计算机。
选择您的台式或便携式溶解氧测量仪
高端 | 先进 | 基础 | |
---|---|---|---|
Orion Versa Star Pro RDO/DO (VSTAR30 系列) | Orion Star A213 RDO/DO (STARA2130 系列) | Orion Lab Star DO113 DO (Lab Star 系列) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
多用途、高性能实验室测量系统 | 易用、可靠的实验室测量仪 | 经济、简单的 实验室测量仪 | |
非常适合 以下领域的应用: | 制药、生物技术、食品和饮料、工业 | 水、 废水、 化学品、合同测试 | 学术研究、 环境、 电力 |
兼容探头 | 光学、极谱式 | 光学、极谱式 | 极谱式 |
DO 范围(极谱式) | 0 - 90 mg/L,0 - 600% | 0 - 90 mg/L,0 - 600% | 0 - 30 mg/L,0 - 300% |
DO 范围(RDO 光学) | 0 - 50 mg/L,0 - 500% | 0 - 50 mg/L,0 - 500% | --- |
DO 校准模式 | 水汽饱和空气、空气饱和水、手动(Winkler 滴定)、零点校准 | 水汽饱和空气、空气饱和水、手动(Winkler 滴定)、零点校准 | 100% 和 0% 饱和度;自定义浓度值 |
气压补偿 | 通过内置气压计自动补偿 | 通过内置气压计自动补偿 | 通过手动输入值自动补偿 |
盐度校正 | 通过电导率模块和探头或手动输入系数自动校正 | 通过手动输入系数自动校正 | 通过手动输入系数自动校正 |
背光显示屏 | 是 | 是 | 是 |
通道数 | 4,可通过模块定制 | 1 | 1 |
搅拌器探头输入数 | 2 | 1 | --- |
数据日志 | 2,000(包含日期/时间) | 2,000(包含日期/时间) | 500组(包含日期/时间) |
校准日志 | 30/模式 | 10 | 1 |
识别选项 | 电极 ID、样品 ID、用户 ID | 样品 ID、用户 ID | --- |
数据导出输出 | 计算机或打印机 | 计算机或打印机 | 计算机或打印机 |
电源 | 通用型,1000150–240 VAC,50–60 Hz(货No STARA-PWR) | 通用型,100–240 VAC,50–60 Hz(货No 1010003)或4节 AA 电池 | 通用型,100–240 VAC,50–60 Hz(货No LSTAR-PWR),9DC 适配器,1.3A |
利用台式和便携式测量仪的附件提升您的工作效率。测量仪附件 › |
高端 | 先进 | 基础 | |
---|---|---|---|
Orion Star A323 溶解氧 (STARA3230 系列) | Orion Star A223 溶解氧 (STARA2230 系列) | Orion Star A123 溶解氧 (STARA1230 系列) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
兼容探头 | RDO、极谱式 | RDO、极谱式 | 极谱式 |
DO 范围(极谱式) | 0 - 600% 饱和度 | 0 - 600% 饱和度 | 0 - 200% 饱和度 |
DO 范围(RDO 光学) | 0 - 50 mg/L | 0 - 50 mg/L | --- |
DO 校准模式 | 水汽饱和空气、空气饱和水、手动(Winkler 滴定)和零点校准 | 水汽饱和空气、空气饱和水、手动(Winkler 滴定)和零点校准 | 水汽饱和空气、手动(Winkler 滴定) |
气压补偿 | 400 - 850 mmHg, 自动或手动 | 400 - 850 mmHg, 自动或手动 | --- |
盐度校正 | 0 - 45 ppt | 0 - 45 ppt | 0 - 45 |
背光显示屏 | 是 | 是 | --- |
通道数 | 1 | 1 | 1 |
数据日志 | 5000(包含时间和日期戳) | 1000(包含时间和日期戳) | 50 |
数据导出选项 | RS232、USB | RS232、USB | RS232、USB |
交流电源适配器 | 选配——通用型, 100-240 VAC | 选配——通用型, 100-240 VAC | 选配——通用型, 100-240 VAC |
电池 | 内附4节 AA 电池 | 内附4节 AA 电池 | 内附4节 AA 电池 |
利用台式和便携式测量仪的附件提升您的工作效率。测量仪附件 › |
先进 | 基础 | |
---|---|---|
Eutech DO2700 溶解氧台式测量仪 | Eutech 1730 溶解氧台式测量仪 | |
![]() | ![]() | |
经济的常规实验室测量仪 | 经济简单的实验室测量仪 | |
兼容探头 | 极谱式 | 原电池式 |
DO 范围(极谱式) | 0.00 - 50.00 mg/L;0 - 600.0% 饱和度 | --- |
DO 范围(原电池式) | --- | 0 - 30 mg/L;0 - 300.0% 饱和度 |
DO 校准模式 | 水汽饱和空气、零点、手动(Winkler 滴定) | 100% 和 0% 饱和度,手动输入浓度值(Winkler 滴定) |
气压补偿 | 通过内置气压计自动补偿 | 通过手动输入值自动补偿 |
盐度校正 | 通过手动输入值自动补偿 | 通过手动输入值自动补偿 |
范围(温度) | 0.0 - 50.0 °C,32.0 - 122.0 °F | -5.0 - 105.0 ºC |
背光显示屏 | 是 | 是 |
通道数 | 1 | 1 |
搅拌器探头输入数 | 是 | --- |
数据日志 | 500(包含日期/时间) | 500(包含日期/时间) |
校准日志 | 可在测量仪上查看最新日志,校准日志存储在测量仪存储器中 | 有效溶解氧、温度(带有时间和日期) |
数据导出选项 | RS232 | 计算机或打印机 |
电源 | 通用型,100-240VAC,50/60 Hz,货号 60X426401 | 通用型,100–240VAC,50–60Hz(货号 EB1700PWR),9 DC 适配器,1.3A |
观看视频,了解更多信息:
Eutech 1730 溶解氧台式测量仪的特点和优势
高端 | 先进 | 基础 | |
---|---|---|---|
Eutech DO 450 便携式溶解氧测量仪 | Eutech DO 600 便携式溶解氧测量仪 | Eutech DO 6+ 便携式溶解氧测量仪 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
兼容探头 | RDO | 极谱式 | 极谱式 |
DO 范围(极谱式) | --- | 0 - 90.00 mg/L 或 ppm | 0.00 - 19.99 mg/L 或 ppm |
DO 范围(RDO 光学) | 0 - 200%;0 - 20 ppm/mg/L | --- | --- |
DO 校准模式 | 零和饱和 | 2点(0%、100%), 1点 (mg/L) | 2点(0%、100%), 1点 (mg/L) |
气压补偿 | 手动 | 450 - 825 mmHg / 59.9 - 109.9 kPa | 500 - 1499 mmHg / 66.6 - 199.9 kPa(手动输入) |
盐度校正 | 手动 | 0.0 - 50.0 ppt(手动输入) | 0.0 - 50.0 ppt(手动输入) |
背光显示屏 | 是 | 是 | --- |
通道数 | 1 | 1 | 1 |
数据日志 | 500(包含时间和日期戳) | 500(包含时间和日期戳) | --- |
数据导出选项 | USB 或 RS232 | IrDA、RS232C(通过 LED) | --- |
交流电源适配器 | 9 V DC 适配器,1.3 A (100/240 VAC、SMPS)(光学) | 9 V DC 适配器 | --- |
电池 | 2节 AA 电池(内附) | 内附4节 AA 电池 | 4节 AAA 电池 |
高端 | 先进 | 基础 | |
---|---|---|---|
Orion Versa Star Pro RDO/DO (VSTAR30 系列) | Orion Star A213 RDO/DO (STARA2130 系列) | Orion Lab Star DO113 DO (Lab Star 系列) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
多用途、高性能实验室测量系统 | 易用、可靠的实验室测量仪 | 经济、简单的 实验室测量仪 | |
非常适合 以下领域的应用: | 制药、生物技术、食品和饮料、工业 | 水、 废水、 化学品、合同测试 | 学术研究、 环境、 电力 |
兼容探头 | 光学、极谱式 | 光学、极谱式 | 极谱式 |
DO 范围(极谱式) | 0 - 90 mg/L,0 - 600% | 0 - 90 mg/L,0 - 600% | 0 - 30 mg/L,0 - 300% |
DO 范围(RDO 光学) | 0 - 50 mg/L,0 - 500% | 0 - 50 mg/L,0 - 500% | --- |
DO 校准模式 | 水汽饱和空气、空气饱和水、手动(Winkler 滴定)、零点校准 | 水汽饱和空气、空气饱和水、手动(Winkler 滴定)、零点校准 | 100% 和 0% 饱和度;自定义浓度值 |
气压补偿 | 通过内置气压计自动补偿 | 通过内置气压计自动补偿 | 通过手动输入值自动补偿 |
盐度校正 | 通过电导率模块和探头或手动输入系数自动校正 | 通过手动输入系数自动校正 | 通过手动输入系数自动校正 |
背光显示屏 | 是 | 是 | 是 |
通道数 | 4,可通过模块定制 | 1 | 1 |
搅拌器探头输入数 | 2 | 1 | --- |
数据日志 | 2,000(包含日期/时间) | 2,000(包含日期/时间) | 500组(包含日期/时间) |
校准日志 | 30/模式 | 10 | 1 |
识别选项 | 电极 ID、样品 ID、用户 ID | 样品 ID、用户 ID | --- |
数据导出输出 | 计算机或打印机 | 计算机或打印机 | 计算机或打印机 |
电源 | 通用型,1000150–240 VAC,50–60 Hz(货No STARA-PWR) | 通用型,100–240 VAC,50–60 Hz(货No 1010003)或4节 AA 电池 | 通用型,100–240 VAC,50–60 Hz(货No LSTAR-PWR),9DC 适配器,1.3A |
利用台式和便携式测量仪的附件提升您的工作效率。测量仪附件 › |
高端 | 先进 | 基础 | |
---|---|---|---|
Orion Star A323 溶解氧 (STARA3230 系列) | Orion Star A223 溶解氧 (STARA2230 系列) | Orion Star A123 溶解氧 (STARA1230 系列) | |
![]() | ![]() | ![]() | |
兼容探头 | RDO、极谱式 | RDO、极谱式 | 极谱式 |
DO 范围(极谱式) | 0 - 600% 饱和度 | 0 - 600% 饱和度 | 0 - 200% 饱和度 |
DO 范围(RDO 光学) | 0 - 50 mg/L | 0 - 50 mg/L | --- |
DO 校准模式 | 水汽饱和空气、空气饱和水、手动(Winkler 滴定)和零点校准 | 水汽饱和空气、空气饱和水、手动(Winkler 滴定)和零点校准 | 水汽饱和空气、手动(Winkler 滴定) |
气压补偿 | 400 - 850 mmHg, 自动或手动 | 400 - 850 mmHg, 自动或手动 | --- |
盐度校正 | 0 - 45 ppt | 0 - 45 ppt | 0 - 45 |
背光显示屏 | 是 | 是 | --- |
通道数 | 1 | 1 | 1 |
数据日志 | 5000(包含时间和日期戳) | 1000(包含时间和日期戳) | 50 |
数据导出选项 | RS232、USB | RS232、USB | RS232、USB |
交流电源适配器 | 选配——通用型, 100-240 VAC | 选配——通用型, 100-240 VAC | 选配——通用型, 100-240 VAC |
电池 | 内附4节 AA 电池 | 内附4节 AA 电池 | 内附4节 AA 电池 |
利用台式和便携式测量仪的附件提升您的工作效率。测量仪附件 › |
先进 | 基础 | |
---|---|---|
Eutech DO2700 溶解氧台式测量仪 | Eutech 1730 溶解氧台式测量仪 | |
![]() | ![]() | |
经济的常规实验室测量仪 | 经济简单的实验室测量仪 | |
兼容探头 | 极谱式 | 原电池式 |
DO 范围(极谱式) | 0.00 - 50.00 mg/L;0 - 600.0% 饱和度 | --- |
DO 范围(原电池式) | --- | 0 - 30 mg/L;0 - 300.0% 饱和度 |
DO 校准模式 | 水汽饱和空气、零点、手动(Winkler 滴定) | 100% 和 0% 饱和度,手动输入浓度值(Winkler 滴定) |
气压补偿 | 通过内置气压计自动补偿 | 通过手动输入值自动补偿 |
盐度校正 | 通过手动输入值自动补偿 | 通过手动输入值自动补偿 |
范围(温度) | 0.0 - 50.0 °C,32.0 - 122.0 °F | -5.0 - 105.0 ºC |
背光显示屏 | 是 | 是 |
通道数 | 1 | 1 |
搅拌器探头输入数 | 是 | --- |
数据日志 | 500(包含日期/时间) | 500(包含日期/时间) |
校准日志 | 可在测量仪上查看最新日志,校准日志存储在测量仪存储器中 | 有效溶解氧、温度(带有时间和日期) |
数据导出选项 | RS232 | 计算机或打印机 |
电源 | 通用型,100-240VAC,50/60 Hz,货号 60X426401 | 通用型,100–240VAC,50–60Hz(货号 EB1700PWR),9 DC 适配器,1.3A |
观看视频,了解更多信息:
Eutech 1730 溶解氧台式测量仪的特点和优势
高端 | 先进 | 基础 | |
---|---|---|---|
Eutech DO 450 便携式溶解氧测量仪 | Eutech DO 600 便携式溶解氧测量仪 | Eutech DO 6+ 便携式溶解氧测量仪 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
兼容探头 | RDO | 极谱式 | 极谱式 |
DO 范围(极谱式) | --- | 0 - 90.00 mg/L 或 ppm | 0.00 - 19.99 mg/L 或 ppm |
DO 范围(RDO 光学) | 0 - 200%;0 - 20 ppm/mg/L | --- | --- |
DO 校准模式 | 零和饱和 | 2点(0%、100%), 1点 (mg/L) | 2点(0%、100%), 1点 (mg/L) |
气压补偿 | 手动 | 450 - 825 mmHg / 59.9 - 109.9 kPa | 500 - 1499 mmHg / 66.6 - 199.9 kPa(手动输入) |
盐度校正 | 手动 | 0.0 - 50.0 ppt(手动输入) | 0.0 - 50.0 ppt(手动输入) |
背光显示屏 | 是 | 是 | --- |
通道数 | 1 | 1 | 1 |
数据日志 | 500(包含时间和日期戳) | 500(包含时间和日期戳) | --- |
数据导出选项 | USB 或 RS232 | IrDA、RS232C(通过 LED) | --- |
交流电源适配器 | 9 V DC 适配器,1.3 A (100/240 VAC、SMPS)(光学) | 9 V DC 适配器 | --- |
电池 | 2节 AA 电池(内附) | 内附4节 AA 电池 | 4节 AAA 电池 |
探索集测试功能于一身的多功能测量仪
使用一台功能强大的测量仪测量 pH、离子浓度、电导率、溶解氧和温度。我们的台式和便携式多参数测量仪的设计可提高您在实验室中和现场的工作效率。
Orion Lab Star DO113 DO 台式测量仪
Thermo Scientific Orion Lab Star DO113 溶解氧台式测量仪非常适合具有不同技术专业知识水平用户的实验室,以及需要易于校准和使用的测量仪进行常规溶解氧检测的实验室。观看此视频,了解 Orion Lab Star DO 台式测量仪的可用功能。
请求咨询
Thermo Scientific DO 测量仪特性
专注于
易用性
- 大尺寸、易于查看的显示屏有助于更容易、更快地记录测量结果,帮助减少记录错误
- 屏幕说明提供有关校准和设置的指导,以便在尽可能少的培训下实现更一致的操作
提供快速可靠的测量
- 可选择的读取模式和读数稳定性指示器在测量准备就绪时捕获并通知
- 测量和可选报警显示的校准信息有助于确保测量的完整性
协助满足合规性要求
- 测量溶解氧(以饱和度百分比或 mg/L 表示)和温度
- 使用水汽饱和空气、空气饱和水、自定义值(Winkler 滴定)或零点选项进行 DO 校准
- 选择配备内置气压计的测量仪,用于自动压力补偿读数
符合法规要求的国际标准:
参数 | EPA | SM | ASTM | ISO | 中国 MEP | USP | EP | AOAC | 其他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH | EPA 150.1 | 4500-H+(B) | D1293 (A,B) | 10523 | GB/T 6920 | <791> | 2.2.3 | 973.41 | FDA - 21 CFR 114.90 |
土壤/固体废弃物的 pH 值 | SW-846 9040C & 9045D | D4972 | 10390 | GB/T15555 | 994.16 - 994.18 | USDA NRCS | |||
电导率 | EPA 120.1;SW-846 9050A | 2510 (B) | D1125 (A) | 7888 | n/a | <645> | 2.2.38 | 973.40 | PSS-78(盐度) |
溶解氧 | 4500-O (G) | D888 (B, C) | 17289;5814 | HJ506 | |||||
BOD | 5210 (B) | 5815 | HJ505 | 973.44 | |||||
氟化物 | SW-846 9214 | 4500-F (C) | D1179 (B) | 10359 | GB7484 | ||||
氨 | 4500-NH3 (D, E) | D1426 (B) | 6778 | ||||||
硝酸盐 | Orion 601;SW-846 9210A | 4500-NO3 (D) | |||||||
硫化物 | SW-846 9215 | 4500-S2 (G) | D4658 | ||||||
氰化物 | SW-846 9213 | 4500-CN (F) | D2036 (A) | ||||||
氯化物 | SW-846 9212 | 4500-Cl (D) | D512 (C) | GB11896 | |||||
溴化物 | SW-846 9211 |
SM:水和废水检验的标准方法。APHA、AWWA、WEF。 | |
ASTM:美国材料与试验协会 | |
ISO:国际标准化组织 | |
USP:《美国药典》 | |
EP:《欧洲药典》 | |
中国 MEP:中华人民共和国生态环境部 | |
AOAC:美国公职分析化学家协会 | |
NRCS:美国农业部自然资源保护局 | |
PSS-78:1978年实用盐标 | |
FDA:美国食品药品监督管理局 | |
USDA:美国农业部 |
查看 DO 测量产品完整列表
支持
Thermo Scientific Orion 台式和便携式测量仪的验证和确认 (IQ/OQ) 服务目前可通过美国 Unity Lab Services 获得 ›
知识库:适用于 Orion、ROSS、AQUAfast、AquaMate 和 AquaSensors 产品的分析证书和 SDS。
Orion 测量仪软件和升级
Thermo Scientific Orion 台式和便携式测量仪旨在帮助日复一日地提供准确、一致的结果。立即升级您的软件,提升工作效率。