可靠地执行 ISE 测量
依靠 Orion 离子选择电极,获取出色性能和可重复结果。利用 NIST 可溯源校准标准品以及离子强度调节剂、试剂和填充溶液满足所有 ISE 测量需求,获得准确结果。
离子选择电极: | 查看全部 |
含参比的 复合 Fl ISE | 高性能氨 电极 | 含 Sure-Flow 参比的复合 Cl ISE | 复合钠离子 Sure-Flow 参比的 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
含 Sure-Flow 参比的 复合氟化物 ISE | 壳体和 膜组件简化了使用;能够提供出色性能 | 含 Sure-Flow 参比的 复合氯化物 ISE | 含 Sure-Flow 参比的 复合 Ross 钠 ISE | |
|
|
|
| |
产品 SKU 编号 | 9609BNWP1 | 9512HPBNWP1 | 9617BNWP1 | 8611BNWP1 |
测量范围 | 1 x 10-6 M 至饱和 0.02 ppm 至饱和 | 5 x 10–7 至 1.0 M 0.01 - 17,000 ppm | 5 x 10–5 至 1.0 M 1.8 - 35,000 ppm | 1 x 10-6 M 至饱和 0.02 ppm 至饱和 |
温度范围 | 0° - 80°C | 0° - 50°C | 0° - 80°C | 0° - 100°C |
接头类型 | BNC 防水 | BNC 防水 | BNC 防水 | BNC 防水 |
使用
ISE 电极附件提高您的工作效率
查看我们的完整
ISE 电极列表
|
Orion ISE 溶液
ISE 校准标准品、离子强度调节剂、试剂和充填液
我们的溶液以提供准确且可重现的 ISE 测量结果而闻名。我们使用专为其设计的测量设备和 ISE 测试我们的 Orion ISE 溶液。将高质量电极与高品质溶液匹配,确保 ISE 测量的完整性。
产品 SKU | 说明 |
氨:用于 9512BNWP 标准和 9512HPBNWP 高性能电极 | |
951006 | 0.1 M NH4Cl 氨标准品 (475mL) |
951007 | 1000 ppm 氨用作氮 (N) 标准品 (475mL) |
951207 | 100 ppm 氨用作氮 (N) 标准品 (475mL) |
951211 | 用于含金属离子样品的含有 pH 指示蓝色染料的氨离子强度调节剂 (ISA) (475mL) |
951210 | 用于不含金属离子样品的含有 pH 指示蓝色染料的氨低浓度离子强度调节剂 (ISA) (475mL) |
951213 | 氨电极储存溶液 (475mL) |
951209 | 氨高性能电极充填液 (60mL) |
951202 | 氨标准电极充填液 (60mL) |
铵:用于931801模块、9300BNWP 手握和 900200 参比电极的溶液 | |
951007 | 1000 ppm 铵用作氮 (N) 标准品 (475mL) |
900018-WA | 铵电极充填液 (5 x 60mL) |
溴化物:用于 9635BNWP 复合或 9435BN 和 900200 半电池电极的溶液 | |
943506 | 0.1M NaBr 溴标准品 (475mL) |
940011 | 溴离子强度调节剂 (ISA) (475mL) |
900063 | Optimum results D 充填液 (5 x 60mL) |
镉:用于 9648BNWP 复合或 9448BN 和 900200 半电池电极的溶液 | |
940011 | 镉离子强度调节剂 (ISA) (475mL) |
900061 | Optimum results A 充填液 (5 x 60mL) |
钙:用于 9720BNWP 复合或 9320BN 和 900100 半电池电极的溶液 | |
922006 | 0.1 M CaCl2 钙标准品 (475mL) |
923206 | 100 ppm 用作 CaCO3 钙标准品 (475mL) |
932011 | 钙离子强度调节剂 (ISA) (475mL) |
900061 | Optimum results A 充填液 (5 x 60mL) |
二氧化碳:用于 9502BNWP 电极的溶液 | |
950206 | 0.1 M NaHCO3 二氧化碳标准品 (475mL) |
950207 | 1000 ppm 用作 CaCO3 二氧化碳标准品 (475mL) |
950210 | 二氧化碳离子强度调节剂 (ISA) (475mL) |
950202 | 二氧化碳电极充填液 (60mL) |
氯化物:用于 9617BNWP 复合或 9417BN 和 900200 半电池电极的溶液 | |
941706 | 0.1 M NaCl 氯化物标准品 (475mL) |
941708 | 1000 ppm 氯化物标准品 (475mL) |
941707 | 100 ppm 氯化物标准品 (475mL) |
940011 | 氯离子强度调节剂 (ISA) (475mL) |
941709 | 氯络合物离子强度调节剂 (CISA) 试剂包 (2 x 1L) |
900062 | Optimum results B 充填液 (5 x 60mL) |
900017 | 氯电极充填液 (5 x 60mL) |
残留氯:用于 9770BNWP 电极的溶液 | |
977007 | 100 ppm 用作 Cl2 残留氯标准品 (475mL) |
977011 | 残留氯酸性试剂 (475mL) |
977010 | 残留氯碘试剂 (5 x 50mL) |
铜:用于 9629BNWP 复合或 9429BN 和 900200 半电池电极的溶液 | |
942906 | 0.1 M Cu(NO3)2 铜标准品 (475mL) |
940011 | 铜离子强度调节剂 (ISA) (475mL) |
900063 | Optimum results D 充填液 (5 x 60mL) |
氰化物:用于 9606BNWP 复合或 9406BN 和 900200 半电池电极的溶液 | |
951011 | 氰化物碱性试剂,10 N NaOH (475mL) |
900062 | Optimum results B 充填液 (5 x 60mL) |
氟化物:用于 9609BNWP 复合或 9409BN 和 900100 半电池电极的溶液 | |
940906 | 0.1 M NaF 氟化物标准品 (475mL) |
940907 | 100 ppm 氟化物标准品 (475mL) |
040908 | 预混 TISAB II 颜色编码蓝色染料的 10 ppm 氟化物标准品 (475mL) |
040907 | 预混 TISAB II 颜色编码红色染料的 2 ppm 氟化物标准品 (475mL) |
040906 | 预混 TISAB II 彩色编码绿色染料的 1 ppm 氟化物标准品 (475mL) |
940916 | 散装氟化物标准品 – 4 x 475mL,每份含预混 TISAB II 的 1 ppm 氟化物标准品 (040906) 以及预混 TISAB II 的 10 ppm 氟化物标准品 (040908) |
940909 | 用于氟化物 ISE 的 TISAB II(1加仑) |
940999 | 用于氟化物 ISE 的 TISAB II(4 x 1加仑) |
940911 | 用于氟化物 ISE 的 TISAB III 浓缩液 (475mL) |
900061 | Optimum results A 充填液 (5 x 60mL) |
氟硼酸盐:用于 9305BN 和 900200 半电池电极的溶液 | |
930711 | 氟硼酸盐离子强度调节剂 (ISA) (475mL) |
碘化物:用于 9653BNWP 复合或 9453BN 和 900200 半电池电极的溶液 | |
945306 | 0.1 M NaI 碘化物标准品 (475mL) |
940011 | 碘离子强度调节剂 (ISA) (475mL) |
900063 | Optimum results D 充填液 (5 x 60mL) |
铅:用于 9682BNWP 复合或 9482BN 和 900200 半电池电极的溶液 | |
948206 | 0.1 M Pb(ClO4)2 铅标准品 (475mL) |
900062 | Optimum results B 充填液 (5 x 60mL) |
硝酸盐溶液 | |
920706 | 0.1 M NaNO3 硝酸盐标准品 (475mL) |
920707 | 1000 ppm 硝酸盐用作氮 (N) 标准品 (475mL) |
930707 | 100 ppm 硝酸盐用作氮 (N) 标准品 (475mL) |
930711 | 硝酸盐离子强度调节剂 (ISA) (475mL) |
930710 | 硝酸盐干扰抑制剂溶液 (NISS) (475mL) |
900046 | Optimum results F 充填液 (5 x 60mL) |
氮氧化物溶液 | |
956410 | 氮氧化物酸性缓冲液 (475mL) |
954602 | 氮氧化物电极充填液 (50mL) |
高氯酸盐溶液 | |
930711 | 高氯酸盐离子强度调节剂 (ISA) (475mL) |
钾:用于 9719BNWP 复合或 9319BN 和 900200 半电池电极的溶液 | |
921906 | 0.1M KCl 钾标准品 (475mL) |
931911 | 钾离子强度调节剂 (ISA) (475mL) |
900065 | Optimum results E 充填液 (5 x 60mL) |
银:用于 9616BNWP 复合或 9416BN 和 900200 半电池电极的溶液 | |
940011 | 银离子强度调节剂 (ISA) (475mL) |
900062 | Optimum results B 充填液 (5 x 60mL) |
900067 | Optimum results C 充填液 (5 x 60mL)(样品温度不同时) |
钠:用于 8611BNWP 复合或 8411BN 和 800300 半电池电极的溶液 | |
941706 | 0.1M NaCl 钠标准品 (475mL) |
841108 | 1000 ppm 钠标准品 (475mL) |
941107 | 100 ppm 钠标准品 (475mL) |
941105 | 10 ppm 钠标准品 (475mL) |
841111 | 钠离子强度调节剂 (ISA) (475mL) |
841113 | 钠电极重建溶液 (475mL) |
841101 | 钠电极储存溶液 (475mL) |
650700 | 钠 KAP 分析套装 – 3 x 475mL,每份含 1 M NaCl(含 ISA)和 47mL 钠 ISA (841111) |
841109 | 钠 KAP 标准品,1000 ppm,含 ISA (475mL) |
900010 | 钠电极充填液 (5 x 60mL) |
900012 | 钠电极(低浓度)充填液 (5 x 60mL) |
900004 | 钠微量电极充填液 (5 x 60mL) |
硫酸盐:用于 9682BNWP 铅电极的溶液 | |
948207 | 用于铅电极的 0.1M Na2SO4 硫酸盐标准品 (475mL) |
硫化物:用于 9616BNWP 复合或 9416BN 和 900200 半电池电极的溶液 | |
941609 | 硫化物 SAOB 试剂包 (4 x 475mL) |
900061 | 用于硫电极的 Optimum results A 充填液 (5 x 60mL)(样品温度不同时) |
900062 | 用于银/硫电极的 Optimum Results B 充填液 (5 x 60mL) |
表面活性剂:用于 9342BN 和 900200 半电池电极的溶液 | |
654202 | 0.01M SLS 表面活性剂标准品 (1 x 60mL) |
654201 | 0.05M 季铵盐表面活性剂滴定剂 (475mL) |
654203 | 表面活性剂样品添加剂 tritonX-100 (475 mL) |
810007 | 表面活性剂电极充填液 (5 x 60 mL) |
硫氰酸盐:用于 9458BN 和 900200 半电池电极的溶液 | |
940011 | 硫氰酸盐离子强度调节剂 (ISA) (475mL) |
水硬度溶液 | |
922006 | 0.1M CaCl2 水硬度标准品 (475mL) |
923206 | 100 ppm 用作 CaCO3 水硬度标准品 (475mL) |
^ 返回顶部 |
ISE 附件、膜和模块
探索提供的全系列支持附件,满足 ISE 测量需求。替换模块可单独购买或以方便的三连包装形式提供。
产品 SKU | 说明 |
948201 | 用于固态电极的抛光条 |
氨,高性能(9512HPBNWP、9512HP01) | |
951214 | 20个散装膜 |
951215 | 3个预组装壳体和膜帽 |
氨,标准(9512BNWP、951201) | |
951204 | 20个散装膜 |
951205 | 3个粘合膜 |
二氧化碳 (9502BNWP) | |
950204 | 4个带有 O 型圈的膜 |
氮氧化物 (9546BN) | |
954604 | 20个散装膜 |
97系列塑料膜 钙、硝酸盐和钾复合电极附件 | |
972001 | 用于钙复合电极的替换模块 (9720BNWP) |
970701 | 用于硝酸盐复合电极 (9707BNWP) 的替换模块 |
s971901 | 用于钾复合电极 (9719BNWP) 的替换模块 |
93系列塑料膜 铵、钙、氯化物、氟硼酸盐、耐 HF pH、硝酸盐、高氯酸盐、钾和水硬度半电池电极附件 | |
9300BNWP | 带有防水 BNC 连接的93系列电极体 |
900100 | 具有针尖式连接的单液接参比电极 |
900200 | 具有针尖式连接的双液接参比电极 |
931801 | 用于铵半电池电极的替换模块 |
932001 | 用于钙半电池电极 (9320BN) 的替换模块 |
930501 | 用于氟硼酸盐半电池电极 (9305BN) 的替换模块 |
930702 | 用于硝酸盐半电池电极 (9307BNWP) 的替换模块 |
930701 | 用于硝酸盐半电池电极 (9307BNWP) 的替换模块 (3) |
931901 | 用于钾半电池电极 (9319BN) 的替换模块 |
^ 返回顶部
查看完整的 Thermo Scientific ISE 测量产品
测量的准确度和可靠性取决于使用的仪器。了解如何根据您所需的特性、性能、规格和预算,确定适宜的产品。 |
采用适合离子特异性测量的高品质 Thermo Scientific Orion 离子特异性电极和试剂进行快速而准确的测量。我们提供全面的离子选择电极校正标准液、离子强度调节剂、试剂和填充液产品组合,可满足您的 ISE 测量需求。仅需一个部件号您便可以选购测量水和废水中氟化物含量或氨含量所需的所有耗材。
我们为离子选择电极提供完整系列的氨标准品、试剂、储存溶液和充填液,使氨测量变得简单。结合 Orion 氨电极,我们的溶液可提供高度精确的测量,检测限低且易于维护
支持
知识库:适用于 Orion、ROSS、AQUAfast、AquaMate 和 AquaSensors 产品的分析证书和 SDS。
Orion 测量仪软件和升级
Thermo Scientific Orion 台式和便携式测量仪旨在帮助日复一日地提供准确、一致的结果。立即升级您的软件,提升工作效率。
资源
支持
知识库: 用于Orion, ROSS, AQUAfast, AquaMate, 和AquaSensors 产品的分析证书和SDS.
Orion测量仪软件和升级
Thermo Scientific Orion台式和便携式测量仪是为日常提供准确和一致的测量结果而设计。现在可升级您的软件以提高生产力。