Orion 溶液、标准液和缓冲液产品组合
使用高品质溶液来校准和维护传感器是确保数据准确度和可重现性的较优方法。了解为何高质量溶液每次都能提供正确测量结果的更多信息。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Thermo Scientific 电极产品组合涵盖了大量行业和应用,并分为多个简单易懂的类别,有助于选择适合应用需求的电极。
浏览我们的全系产品,或让我们的专家帮助您选择。
ROSS | |
![]() |
|
Triode | |
![]() |
|
Sure-Flow | |
![]() |
|
标准型 | |
![]() |
|
半微型 | |
![]() |
|
微型 | |
![]() |
|
耐用球泡 | |
![]() |
|
矛形尖头 | |
![]() |
|
平面尖头 | |
![]() |
|
Sure-flow、套筒和激光钻孔(开放式) | |
![]() |
|
陶瓷和玻璃毛细管 | |
![]() |
|
毛细结构和玻璃纤维 | |
![]() |
|
ROSS 参比电极 |
|
双液接界 Ag/AgCl 参比电极 |
|
单液接界 Ag/AgCl 参比电极 |
|
可再填充 | |
![]() |
|
聚合物填充(密封式) | |
![]() |
|
凝胶填充(密封式) | |
![]() |
|
玻璃壳体 | |
![]() |
|
环氧树脂壳体 | |
![]() |
|
防水 BNC | |
![]() | 与任何具有 BNC 输入端的 pH 测量仪兼容;确保与 Thermo Scientific Orion Star A 系列测量仪建立牢固可靠的防水连接 |
BNC | |
![]() | 与任何具有 BNC 输入端的 pH 测量仪兼容 |
螺帽 | |
![]() |
|
针尖式 | |
![]() | 与具有参比半电池输入端的测量仪兼容 |
MiniDIN | |
![]() | 与具有8针 MiniDIN ATC 输入端的 Thermo Scientific pH 测量仪兼容 |
8针 DIN | |
![]() | 与具有8针 DIN ATC 输入端的 Thermo Scientific Orion Star A 测量仪和 pH 测量仪兼容 |
RCA | |
![]() | 与具有 RCA 输入端的 Mettler Toledo™ pH 测量仪兼容 |
ROSS | |
![]() |
|
Triode | |
![]() |
|
Sure-Flow | |
![]() |
|
标准型 | |
![]() |
|
半微型 | |
![]() |
|
微型 | |
![]() |
|
耐用球泡 | |
![]() |
|
矛形尖头 | |
![]() |
|
平面尖头 | |
![]() |
|
Sure-flow、套筒和激光钻孔(开放式) | |
![]() |
|
陶瓷和玻璃毛细管 | |
![]() |
|
毛细结构和玻璃纤维 | |
![]() |
|
ROSS 参比电极 |
|
双液接界 Ag/AgCl 参比电极 |
|
单液接界 Ag/AgCl 参比电极 |
|
可再填充 | |
![]() |
|
聚合物填充(密封式) | |
![]() |
|
凝胶填充(密封式) | |
![]() |
|
玻璃壳体 | |
![]() |
|
环氧树脂壳体 | |
![]() |
|
防水 BNC | |
![]() | 与任何具有 BNC 输入端的 pH 测量仪兼容;确保与 Thermo Scientific Orion Star A 系列测量仪建立牢固可靠的防水连接 |
BNC | |
![]() | 与任何具有 BNC 输入端的 pH 测量仪兼容 |
螺帽 | |
![]() |
|
针尖式 | |
![]() | 与具有参比半电池输入端的测量仪兼容 |
MiniDIN | |
![]() | 与具有8针 MiniDIN ATC 输入端的 Thermo Scientific pH 测量仪兼容 |
8针 DIN | |
![]() | 与具有8针 DIN ATC 输入端的 Thermo Scientific Orion Star A 测量仪和 pH 测量仪兼容 |
RCA | |
![]() | 与具有 RCA 输入端的 Mettler Toledo™ pH 测量仪兼容 |
性能 良好,适用于质量控制和研究 | 性能良好,可精确测定 pH 值,经久耐用 | 刺入半固体样品 | 性能良好,配有参比半电池 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ROSS Ultra 玻璃壳体长寿命复合 pH 电极 | ROSS Ultra 环氧树脂壳体复合 pH 电极 | ROSS 玻璃壳体复合 pH 电极(配有矛形尖头) | ROSS Ultra 玻璃壳体参比半电池 | |
|
|
|
| |
产品 SKU 编号 | 8102BNUWP | 8156BNUWP | 8163BNWP | 800500U |
pH 值范围 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 |
pH 值精度 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | --- |
温度范围 | 0-100°C | 0-100°C | 0-100°C | 0-100°C |
内部参比 | ROSS | ROSS | ROSS | ROSS |
液接界 | 陶瓷 | 玻璃纤维 | 陶瓷 | 陶瓷 |
填充液(货号) | 3 M KCl (810007) | 3 M KCl (810007) | 3 M KCl (810007) | 3 M KCl (810007) |
尺寸 D(直径)L(长度)T(尖头) | L - 120 mm | L - 120 mm | L - 120 mm | L - 120 mm |
接头类型 | BNC 防水 | BNC 防水 | BNC 防水 螺帽 | 针尖式 |
出色的性能, 配有玻璃壳体 | 维护需求低 使用寿命长 | 可再填充、方便、耐用 | 保持校准达 1年 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ROSS Ultra pH/ATC Triode(配有玻璃壳体) | ROSS Ultra pH/ATC Triode(配有玻璃壳体、维护需求低的凝胶) | ROSS Ultra pH/ATC Triode(配有环氧树脂壳体) | Orion 无需校准 pH/ATC Triode(配有环氧树脂壳体) | |
|
|
|
| |
产品 SKU 编号 | 8302BNUMD(star) | 8107BNUMD (star)* 8107UWMMD (star) | 8157BNUMD(star)* | |
pH 值范围 | 0–14 | 0–14 | 0–14 | 0–14 |
pH 值精度 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
温度范围 | 0-100°C | 0-100°C | 0-100°C | 0-100°C |
内部参比 | ROSS | ROSS | ROSS | 铂 |
液接界 | 陶瓷 | 玻璃毛细管 | 玻璃纤维 | 陶瓷 |
填充液(SKU 编号) | 3 M KCl (810007) | -- | 3 M KCl (810007) | -- |
尺寸 D(直径) L(长度) T(尖头) | L—120 mm | L—120 mm | L—120 mm | L—120 mm D—12 mm |
接头类型 | BNC 防水—mini-DIN (star) | BNC 防水—mini-DIN (star)* | BNC 防水—mini-DIN (star)* BNC 防水—mini-DIN (star)* 3 m | BMC 防水—mini-DIN |
我们备有大量可供选用的 Triode 电极 › |
高效测量所有样品 | 快速响应 – 即使是困难 样品 | 适合所有样品,包括溶剂 | 在复杂样品和土壤中快速响应 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ROSS Sure-Flow 复合 pH 电极(配有玻璃壳体) | ROSS Sure-Flow 复合 pH 电极(配有环氧树脂壳体) | Sure-Flow 复合 pH 电极(配有玻璃壳体) | Sure-Flow 复合 pH 电极(配有环氧树脂壳体) | |
|
|
|
| |
产品 SKU 编号 | 8172BNWP | 8165BNWP | 9172BNWP | 9165BNWP |
pH 值范围 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 |
pH 值精度 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
温度范围 | 0-100°C | 0-100°C | 0-100°C | 0-100°C |
内部参比 | ROSS | ROSS | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
液接界 | Sure-Flow | Sure-Flow | Sure-Flow | Sure-Flow |
填充液(货号) | 3 M KCl (810007) | 3 M KCl (810007) | 4 M KCl w/ Ag/AgCl (900011) | 4 M KCl w/ Ag/AgCl (900011) |
尺寸 D(直径)L(长度)T(尖头) | L - 120 mm | L - 120 mm | L - 120 mm | L - 120 mm |
接头类型 | BNC 防水 | BNC 防水 | BNC 防水 | BNC 防水 |
通过给台式或便携式测量仪添加附件来提高工作效率。测量仪附件 › |
可持续制造供日常使用的银/氯化银电极 | 通用银/氯化银复合电极 | 用于常规测量的经济型银/氯化银电极 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
Orion 绿色 pH 复合电极 | Orion 复合 pH 电极 | Orion 经济型 pH 复合电极 | |
|
|
| |
产品 SKU 编号 | GD9106BNWP | 9102BNWP | 913600 |
pH 值范围 | 0-14 | 0-14 | 0-12 |
温度范围 | 0°C 至 80°C | 0°C 至 90°C | 0°C 至 80°C |
液接界 | 毛细结构 | 陶瓷 | 毛细结构 |
填充 | Orion Ag/AgCl 双液接界填充液 | Orion Ag/AgCl 电极填充液 | 凝胶Ag/AgCl 电解质 |
材料 | 环氧树脂壳体,Ag/AgCl 参比 | 玻璃壳体,Ag/AgCl 参比 | 环氧树脂壳体,Ag/AgCl 电解质 |
可再填充 | 是 | 是 | 否 |
尺寸 D(直径)L(长度)T(尖头) | L – 11 cm | L – 12 cm D – 12 mm | L – 11 cm D – 12 mm |
接头类型 | 防水 BNC | 防水 BNC | 防水 BNC |
性能 良好,适用于质量控制和研究 | 性能良好,可精确测定 pH 值,经久耐用 | 刺入半固体样品 | 性能良好,配有参比半电池 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ROSS Ultra 玻璃壳体长寿命复合 pH 电极 | ROSS Ultra 环氧树脂壳体复合 pH 电极 | ROSS 玻璃壳体复合 pH 电极(配有矛形尖头) | ROSS Ultra 玻璃壳体参比半电池 | |
|
|
|
| |
产品 SKU 编号 | 8102BNUWP | 8156BNUWP | 8163BNWP | 800500U |
pH 值范围 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 |
pH 值精度 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | --- |
温度范围 | 0-100°C | 0-100°C | 0-100°C | 0-100°C |
内部参比 | ROSS | ROSS | ROSS | ROSS |
液接界 | 陶瓷 | 玻璃纤维 | 陶瓷 | 陶瓷 |
填充液(货号) | 3 M KCl (810007) | 3 M KCl (810007) | 3 M KCl (810007) | 3 M KCl (810007) |
尺寸 D(直径)L(长度)T(尖头) | L - 120 mm | L - 120 mm | L - 120 mm | L - 120 mm |
接头类型 | BNC 防水 | BNC 防水 | BNC 防水 螺帽 | 针尖式 |
出色的性能, 配有玻璃壳体 | 维护需求低 使用寿命长 | 可再填充、方便、耐用 | 保持校准达 1年 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ROSS Ultra pH/ATC Triode(配有玻璃壳体) | ROSS Ultra pH/ATC Triode(配有玻璃壳体、维护需求低的凝胶) | ROSS Ultra pH/ATC Triode(配有环氧树脂壳体) | Orion 无需校准 pH/ATC Triode(配有环氧树脂壳体) | |
|
|
|
| |
产品 SKU 编号 | 8302BNUMD(star) | 8107BNUMD (star)* 8107UWMMD (star) | 8157BNUMD(star)* | |
pH 值范围 | 0–14 | 0–14 | 0–14 | 0–14 |
pH 值精度 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
温度范围 | 0-100°C | 0-100°C | 0-100°C | 0-100°C |
内部参比 | ROSS | ROSS | ROSS | 铂 |
液接界 | 陶瓷 | 玻璃毛细管 | 玻璃纤维 | 陶瓷 |
填充液(SKU 编号) | 3 M KCl (810007) | -- | 3 M KCl (810007) | -- |
尺寸 D(直径) L(长度) T(尖头) | L—120 mm | L—120 mm | L—120 mm | L—120 mm D—12 mm |
接头类型 | BNC 防水—mini-DIN (star) | BNC 防水—mini-DIN (star)* | BNC 防水—mini-DIN (star)* BNC 防水—mini-DIN (star)* 3 m | BMC 防水—mini-DIN |
我们备有大量可供选用的 Triode 电极 › |
高效测量所有样品 | 快速响应 – 即使是困难 样品 | 适合所有样品,包括溶剂 | 在复杂样品和土壤中快速响应 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ROSS Sure-Flow 复合 pH 电极(配有玻璃壳体) | ROSS Sure-Flow 复合 pH 电极(配有环氧树脂壳体) | Sure-Flow 复合 pH 电极(配有玻璃壳体) | Sure-Flow 复合 pH 电极(配有环氧树脂壳体) | |
|
|
|
| |
产品 SKU 编号 | 8172BNWP | 8165BNWP | 9172BNWP | 9165BNWP |
pH 值范围 | 0-14 | 0-14 | 0-14 | 0-14 |
pH 值精度 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
温度范围 | 0-100°C | 0-100°C | 0-100°C | 0-100°C |
内部参比 | ROSS | ROSS | Ag/AgCl | Ag/AgCl |
液接界 | Sure-Flow | Sure-Flow | Sure-Flow | Sure-Flow |
填充液(货号) | 3 M KCl (810007) | 3 M KCl (810007) | 4 M KCl w/ Ag/AgCl (900011) | 4 M KCl w/ Ag/AgCl (900011) |
尺寸 D(直径)L(长度)T(尖头) | L - 120 mm | L - 120 mm | L - 120 mm | L - 120 mm |
接头类型 | BNC 防水 | BNC 防水 | BNC 防水 | BNC 防水 |
通过给台式或便携式测量仪添加附件来提高工作效率。测量仪附件 › |
可持续制造供日常使用的银/氯化银电极 | 通用银/氯化银复合电极 | 用于常规测量的经济型银/氯化银电极 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
Orion 绿色 pH 复合电极 | Orion 复合 pH 电极 | Orion 经济型 pH 复合电极 | |
|
|
| |
产品 SKU 编号 | GD9106BNWP | 9102BNWP | 913600 |
pH 值范围 | 0-14 | 0-14 | 0-12 |
温度范围 | 0°C 至 80°C | 0°C 至 90°C | 0°C 至 80°C |
液接界 | 毛细结构 | 陶瓷 | 毛细结构 |
填充 | Orion Ag/AgCl 双液接界填充液 | Orion Ag/AgCl 电极填充液 | 凝胶Ag/AgCl 电解质 |
材料 | 环氧树脂壳体,Ag/AgCl 参比 | 玻璃壳体,Ag/AgCl 参比 | 环氧树脂壳体,Ag/AgCl 电解质 |
可再填充 | 是 | 是 | 否 |
尺寸 D(直径)L(长度)T(尖头) | L – 11 cm | L – 12 cm D – 12 mm | L – 11 cm D – 12 mm |
接头类型 | 防水 BNC | 防水 BNC | 防水 BNC |
作为常规实验室应用和要求的一部分,可以使用简单的水溶液 pH 值测量来鉴定样品的酸度。
这类 pH 电极适用于常规、简单的 pH 样品。
所有电极均适合常规测量。
[G] = 玻璃壳体
[E] = 环氧树脂壳体
精确度对于实时样品检测至关重要,因此您的工作环境需要坚固耐用的设计,以确保在恶劣环境中实现良好的准确性。推荐用于现场应用和工厂样品的 pH 电极应具有环氧树脂壳体,以增加耐久性,还应填充聚合物或凝胶以便于维护。
这类 pH 电极适用于现场应用以及水(湖泊、池塘、溪流、河流等)、废水、食品生产、化妆品、纸浆和纸张、石化产品等工厂样品。
现场应用和工厂样品用电极应具有环氧树脂壳体,以增加在恶劣环境中的耐久性,还应填充聚合物或凝胶以便于维护。
[G] = 玻璃壳体
[E] = 环氧树脂壳体
推荐电极 | 还可提供 | |
---|---|---|
pH 值和温度 | 8302BNUMD [G] | 9107BNMD [E] 8107BNUMD [E] |
维护需求低且耐用的环氧树脂壳体 | GD9106BNWP[E] 8107BNUMD [E] | 9106BNWP[E] GS9106BNWP [E] |
寿命长且耐化学腐蚀 | 8102BN [G] 8102BNUWP [G] | 9102BNWP [G] 9102DJWP [G] |
防堵塞 | 8172BNWP [G] 8165BNWP [E] | GS9106BNWP [E] 9172BNWP [G] 9165BNWP [E] |
耐用球泡且耐化学腐蚀 | 8104BN [G] 8104BNUWP [G] | 9104BNWP [G] 9162BNWP [G] |
样品制备是检测工作流程的一个关键环节,必须确保测量具有良好的准确性和可重现性。对于研究的早期阶段,推荐用于生物和制药应用的 pH 电极应具有 ROSS 和双液接界 Ag/AgCl 参比电极(样品不接触银)或与 TRIS 兼容。
这类 pH 电极适用于生物和制药应用以及样品制备,特别是 DNA、RNA、TRIS 缓冲液、培养基、缓冲液制备、蛋白质、酶、研究等方面。
电极应具有 ROSS 或双液接界 Ag/AgCl 参比电极(样品不接触银)
[G] = 玻璃壳体
[E] = 环氧树脂壳体
为课堂或学术实验室配备未来实验室技术人员每天都能使用的电极。对于教学应用,推荐的 pH 电极应具有环氧树脂壳体,以增加耐久性,一学期接着一学期使用。对于高端学术应用,如果适用,可选择玻璃壳体电极。
这类 pH 电极适用于普通化学、水生态或环境检测、现场应用等方面的学术和教学应用。
电极应具有环氧树脂壳体,以增加在苛刻课堂环境中的耐久性。升级到玻璃壳体电极将便于在更需要技巧的环境中使用微型、半微型和专用电极。
[G] = 玻璃壳体
[E] = 环氧树脂壳体
通过自动滴定法获得可重复且可靠的样品分析结果十分关键。推荐用于滴定的 pH 电极应具有 Sure-Flow 或套筒式液接界,以便更好地与样品接触,确保测量的稳定性。
这类 pH 电极适用于使用直接滴定法测定酸度、碱度、总酸值、总碱值,也适用于基础研发工作。
电极应具有 Sure-Flow 或套筒式液接界,以便更好地与样品接触,提高测量的稳定性。
[G] = 玻璃壳体
[E] = 环氧树脂壳体
推荐电极 | 还可提供 | |
---|---|---|
常规滴定 | 8172BNWP [G] | 9172BNWP [G] 8162SC(需要电缆) [G] |
非水滴定 | 8172BNWP [G] | 9172BNWP [G] 8162SC(需要电缆) [G] |
作为啤酒酿造师、葡萄酒酿造师、奶酪师或酸奶技师,准确的样品分析和质量控制对您的日常工作至关重要,可确保结果符合法规和产品开发要求。推荐用于食品和饮料应用的 pH 电极应具有平面尖头和 ROSS 或双液接界 Ag/AgCl 参比电极(样品不接触银),或便于刺入样品的矛形尖头和 ROSS 或双液接界 Ag/AgCl 参比电极。
这类 pH 电极适用于啤酒、葡萄酒、半固体、肉类、奶酪、果汁、碳酸饮料检测等食品和饮料应用。检测可以在质量控制/质量保证实验室进行,也可以在产品开发期间进行。
电极应具有 Sure-Flow 或开放式液接界,以防止电极堵塞。
[G] = 玻璃壳体
[E] = 环氧树脂壳体
推荐电极 | 还可提供 | |
---|---|---|
pH 值和温度 | 8107BNUMD [E] | 8302BNUMD [G] 8157BNUMD [E] |
酱汁、果酱、沙拉调料、乳制品 | 8172BNWP [G] | 9165BNWP [E] 9172BNWP [G] |
高温 — pH 值和温度 | 8302BNUMD (100°C) [G] | 9107BNMD (80°C) [E] 9157BNMD (90°C) [E] |
石油化工和非水溶性样品可能富有挑战性,会导致读数不稳定或漂移。推荐用于石油化工和非水溶性应用的 pH 电极应具有 ROSS Sure-Flow 或开放式液接界,以防止堵塞。
这类 pH 电极适用于油漆、油墨、石油产品、发动机冷却液、生物乙醇和酒精检测等应用。
电极应具有玻璃壳体,以保护样品免受损坏,还应具有 Sure-Flow 或开放式液接界,以防止电极堵塞。
[G] = 玻璃壳体
[E] = 环氧树脂壳体
离子强度是许多工艺中的一个重要因素。高离子强度溶液会改变液接界电位;为确保在极限 pH 值和卤水样品中达到理想性能,推荐使用的 pH 电极应当为 ROSS Sure-Flow 或开放式液接界电极。
以下 pH 电极适用于测量具有极限 pH 值或含盐量较高的样品。
电极应具有 Sure-Flow 或开放式液接界,以便更好地与样品接触,提高测量的稳定性。
[G] = 玻璃壳体
[E] = 环氧树脂壳体
在工业和化学应用中,空气和水的化学验证和质量控制对工厂的业绩而言至关重要。推荐用于工业和化学应用的 pH 电极应具有玻璃壳体,以保护样品免受损坏,还应具有 Sure-Flow 或开放式液接界,以防止电极堵塞,并更好地与样品接触。
这类 pH 电极适用于工业和化学应用,特别是化学验证、质量控制和生产保证等方面。
电极应具有玻璃壳体,以保护样品免受损坏,还应具有 Sure-Flow 或开放式液接界,以防止电极堵塞。
[G] = 玻璃壳体
[E] = 环氧树脂壳体
质量控制和质量保证实验室的样品分析需要对产品进行一致性验证,以满足法规和产品开发要求。推荐用于消费品应用的 pH 电极应具有 Sure-Flow 或开放式液接界,以防止电极堵塞。
这类 pH 电极适用于化妆品、乳液、油、婴儿用品、保健品检测等消费品应用。
电极应具有玻璃壳体,以保护样品免受损坏,还应具有 Sure-Flow 或开放式液接界,以防止电极堵塞。
[G] = 玻璃壳体
[E] = 环氧树脂壳体
无论是在现场探寻环境变化,还是在研究影响普通人群的喷雾和杀虫剂,实时样品分析都至关重要。推荐用于环境应用的 pH 电极应具有 ROSS 或双液接界 Ag/AgCl 参比电极,还应具有环氧树脂壳体,以增加耐久性,并且应当可再填充使用,以便更好地与样品接触。
这类 pH 电极适用于环境应用,包括海水、河流、溪流、湖泊、径流、雨水、土壤等。
电极应具有环氧树脂壳体,以确保经久耐用;电极还应具有 ROSS 或双液接界 Ag/AgCl 参比电极,并且应当可再填充使用,以便更好地与样品接触。
[G] = 玻璃壳体
[E] = 环氧树脂壳体
在日常实验室环境中,使用纯净水来稀释和验证样品是必不可少的。推荐的 pH 电极应当为 ROSS 或双液接界 Ag/AgCl 参比电极,并且可再填充使用,以便更好地与样品接触。
这类 pH 电极适用于在常规实验室测量中稀释样品等纯净水应用。
[G] = 玻璃壳体
[E] = 环氧树脂壳体
使用高品质溶液来校准和维护传感器是确保数据准确度和可重现性的较优方法。在选择用于 pH 值测量的缓冲液和溶液时,应注意所用水和化学品的质量。尽可能使用 USP 级水。
避免使用质量低下、重新调配或过期的缓冲液。否则会导致测量错误,由此需要耗费大量时间进行故障排除,或者可能忽视这些错误。我们的缓冲液瓶配有安全密封件,可防止在运输途中发生泄漏,同时作为防污染措施。
我们为各种应用提供 pH 缓冲液和检测套件。所有 Orion pH 缓冲液和标准液均可溯源至 NIST 参考物质,并提供各种包装尺寸,从 15 mL 一次性袋装到大容量 19 L 软塑桶装。
所有 Orion 瓶装 pH 缓冲液的标签上均印有 pH/温度表,便于准确校准和 NIST 溯源。按照 ISO 9000 质量标准生产。
缓冲液颜色编码:
这份指南非常有用,说明了缓冲液 pH 值如何随温度而变化。
所有 Orion 瓶装 pH 缓冲液的标签上均印有 pH/温度表,便于准确校准和 NIST 溯源,并且均按照 ISO 9000 质量标准生产。缓冲液提供品脱大瓶装(475 mL)、便携式五瓶装 2 oz. (5 x 60 mL)、便利的一体化缓冲液套件、5加仑 (19 L) 塑料软桶装及一次性袋装。请参阅下表来确定您的应用需要哪种包装尺寸的缓冲液和标准液。
实验室 | 现场 | 制药 | 一次性使用 | 食品和 饮料 | |
15 mL (0.5 oz.) 独立袋装 > 每盒10袋或25袋 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
60 mL (2 oz.) 瓶装 > 每盒5瓶 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
475 mL(1品脱)瓶装 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
1 L(0.25加仑)瓶装 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
4 L(1加仑)瓶装 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
19 L(5加仑)软塑桶装 | ✓ | ✓ | ✓ |
附件 | 用于: | 描述 |
电极储存瓶和球泡防护罩 | 球泡防护罩可与玻璃壳体标准电极或 Sure-Flow pH 电极配合使用。 储存瓶可与任何6、8或 12 mm 瓶配合使用。 | 球泡防护罩安装在电极上,不会干扰 Sure-Flow 冲洗操作。 |
Orion 电极适配器电缆 | 任何与 Orion Star 或 Versa Star 测量仪配合使用的旧款 Orion pH 电极或其他品牌电极。 | 使用电极适配器电缆,可将带有一个接头的电极转换为另一台测量仪所需的接头。 |
Orion 电极延长电缆 | Orion ATC 探头、任何带 2 mm 针尖式接头的参比电极或任何带 BNC 接头的电极。 | 使用延长电缆可以将电极电缆的长度延长 15′(4.57m)。 |
Orion 储存瓶和基座 | 长度小于或等于 120mm 且直径为 12mm 的 pH 电极 | 该储存套筒可在电极未使用时保护电极以防止破裂,且不会翻倒。pH 球泡在储存时维持平衡状态,因此自储存套筒中取出时即可使用。 |
Orion 摆臂电极底座 | 所有 Orion 电极和探头。 | 承重基座、摆臂和电极支架(可容纳多达四个电极和搅拌器探头)。 |
适用于电极底座的 Orion Star A 系列电极支架 | 所有 Orion 电极和探头 | 可容纳多达六个 15mm 电导率和 DO 探头。 |
Orion 实验室 Star 系列电极底座 | 所有 Orion 电极和探头 | 带可加装在测量仪上的支架的电极底座 |
查看所有电化学测量仪附件 ›
pH 值和 ORP 测量的准确度和可靠性取决于使用的仪器。了解如何根据所需的功能、性能、规格和预算,确定较适宜的产品。
|
在现场进行 pH 值和 ORP 测量,而不牺牲准确度和可靠性。我们的便携式测量仪采用牢固的防水设计,可满足苛刻应用所需的可靠性能。
|
Thermo Scientific 袖珍测试仪是时时处处进行电化学检测的理想产品。
|
Thermo Scientific Orion 台式和便携式测量仪的验证和鉴定 (IQ/OQ) 服务目前可通过美国 Unity Lab Services 获得 ›
知识库:适用于 Orion、ROSS、AQUAfast、AquaMate 和 AquaSensors 产品的分析证书和 SDS。
Orion 测量仪软件和升级
Thermo Scientific Orion 台式与便携式测量仪有助于日复一日地提供准确、一致的结果。立即升级您的软件,提升生产效率。