下列工具是赛默飞世尔科技内部开发的所有不受支持的工具。这些产品未经验证,按原样提供且没有质保。这些工具适用于理解和接受相关条款和条件并希望利用其潜力帮助管理和分析 GeneChip™ 数据的客户。如果要在生产环境中使用其中任何一种工具,最终用户须负责执行所需的验证。
分析工具
我们也会尽可能提供文件,帮助指导客户使用有关工具。
Affymetrix Power 工具包含一套用于分析微阵列数据的命令行工具。
SNPolisher 是一个 R 软件包,用于对 Axiom™ 基因分型阵列结果进行后处理分析。SNPolisher 为每个 SNP 生成聚类图和密度图,用于评估质量;为拷贝数变异区域生成区域和板图;调整 Axiom 输出的格式,以便与 fitTetra 配合使用;以及调整 fitTetra 输出的格式,以便在 SNPolisher 中进行分类和可视化。输入文件是来自 Axiom 阵列的标准输出文件。
必须同时安装 R 和 perl 包(64位)SNPolisher 才能运行。要安装 SNPolisher,请下载压缩包文件。此文件夹包含 SNPolisher R 包文件、用户指南和快速参考卡。解压缩文件夹,然后安装 R 包 (SNPolisher_3.0.tar.gz)。按照用户指南中的详细说明安装 perl、R 和 SNPolisher 包。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。