Analysis Power Tools (APT) 是一组跨平台命令行程序,可实施算法以进行分析,并配合 GeneChip™ 和 Axiom 阵列一起使用。APT 程序适用于偏好以下程序的"高级用户":可在脚本环境中使用,且足够先进,能够应对复杂的额外特点和功能。
其中两个特别受欢迎的程序及其特点是:
apt-probeset-summarize:一种用于分析表达(即 U133 和外显子阵列)的应用程序
其特点包括:
- 多种总结方法,如 PLIER、RMA、MAS5、DABG 和 IterPLIER
- 草图分位数归一化(保存内存)
- 大量参数可供高级用户使用
- 保存和重复使用特点效应和目标归一化
- 使用元探针集文件将探针集分成较大探针集(即将外显子并入基因中)
- 通过将作业分成较小的部分,可以在 1-2 GB RAM 中运行数千个芯片
- 可以分流作业,以便在群集上运行
- 一次运行多项分析(即 Plier 和 RMA)
- 相对快速且稳健:在 Windows 2 GB RAM 机器上处理 848 个人类外显子阵列(含 RMA 草图),耗时约为两天
apt-probeset-genotype:一种用于对基因分型阵列(Axiom 基因分型阵列、100 K 和 500 K 映射阵列、全基因组 SNP 阵列 5.0 和 6.0)进行基因型检出的应用程序
其特点包括:
- 实施 Axiom™ genotype caller、Birdseed、BRLMM-P 和 BRLMM 算法
- 将输出 DM 检出结果
- 输出用于拷贝数应用的等位基因总结
- 大量参数可供高级用户使用
- 保存和重复使用特点效应和目标归一化
- 可以分流作业,以便在群集上运行
- 相对快速且稳健:在 Windows 2 GB RAM 计算机上,在大约 60 分钟内完成 96 250 K Sty 阵列上的 BRLMM
有关 APT 的更多信息,请参见 APT 下载中包含的 APT 文件,可从此处获取。APT 程序作为阵列开发人员工具(DevNet 工具)进行分发:根据下面的支持政策,仅提供极少的支持。
有关外显子阵列分析的更多信息,参见外显子阵列数据分析页面。对于 Expression Console (用于外显子阵列的 pgf/clf 文件)和 AGCC (用于 3'IVT 表达阵列的 cdf 文件)库文件及注释,参见特定的目标阵列支持页面。此外,阵列支持侧还可提供元探针集文件,以便使用外显子阵列进行基因水平信号总结。
APT 软件包
APT 以 Windows 安装程序包的形式提供,用于 Linux 和 Mac OS-X 的预构建二进制文件。以下列出了可供下载的 APT 版本,较新版本在顶部。请注意,可以在同一台计算机上同时安装多个 APT 版本。
文件 | 大小 | md5 校验和 |
---|---|---|
apt_2.11.6_linux_64_bit_x86_binaries.zip | 197,395 KB | 277f30b8b442d37f8852029aa9d89708 |
apt_2_11_6_windows_installer-win64.zip | 118,623 KB | df3d465c2c98c82914de73a6e3e95cdf |
apt_2_11_6_x86_64_apple_yosemite.zip | 142,453 KB | 0e89619e9ffa241f36a095e94af63d51 |
支持 APT 通过阵列开发人员网络进行处理。疑问、问题、功能请求和其他问题可通过向开发人员网络电子邮件地址 devnet@affymetrix.com 发送邮件寻求解决。
无质保期
本程序按"原样"提供,无任何明示或暗示的质保或条件,包括但不限于所有权、非侵权、适销性或特定用途适用性的任何质保或条件。各接收方全权负责确定使用和分发程序的适当性,并承担与其行使本协议规定的权利相关的所有风险,包括但不限于程序错误、遵守适用法律、数据、程序或设备损坏或丢失以及操作不可用或操作中断方面的风险和成本。
免责声明
对于因使用或分发程序或行使本程序授予的任何权利而以任何方式引起的任何直接、间接、偶然、特殊、示例性或后果性损害(包括但不限于利润损失),无论其原因是什么,无论其责任类型是合同责任、严格责任还是侵权责任(包括过失或其他),接收方和任何参与人员都不承担任何责任,即使被告知发生此类损害的可能性。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。