TaqDNA 聚合酶是从嗜热细菌 Thermus aquaticus 中分离出来的,是用于 DNA 靶标 PCR 扩增的公认具有热稳定性的 DNA 聚合酶之一。该野生型酶是从Thermus aquaticus YT1 中纯化而来的。重组型酶是从大肠杆菌(E. coli)中纯化得到的克隆产品。因此,野生型 Taq DNA 聚合酶通常比较适用于用于扩增与大肠杆菌(E. Coli )序列同源的细菌 DNA 序列。
其他 Invitrogen DNA 聚合酶是否更适合您的 PCR 应用呢?
自从第一次使用 Taq DNA 聚合酶进行 PCR 反应以来,性能更好的 DNA 聚合酶不断地被开发出来,以满足越来越具有挑战性的研究应用的需要。下面列出的酶有助于在多个方面提高 PCR 性能,如灵敏度、特异性、准确性和抑制剂耐受性。
敏感度(产量) | 特异性(热启动) | 准确性(与 Taq 保真度相比) | 抑制剂耐受性 | 高 GC 含量模板 | 扩增范围 | 低残留细菌 gDNA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(例如,用于低丰度目标) | (例如,用于基因分型) | (例如,用于克隆、诱变) | (例如,用于临床研究样本) | (例如,用于启动子序列) | (例如,用于长 DNA 目标) | (例如,用于微生物组研究) | |
Platinum II Taq DNA 聚合酶 | +++ | +++ | 1x | +++ | +++ | 5 kb | ≤1 拷贝/酶单位 |
Platinum SuperFi DNA 聚合酶 | +++ | +++ | >100x | +++ | +++ | 20 kb | ≤1 拷贝/酶单位 |
Platinum Taq DNA 聚合酶,DNA-free | ++ | +++ | 1x | + | + | 5 kb | ≤0.01 拷贝/酶单位 |
常规 Taq DNA 聚合酶 | + | + | 1x | + | + | 5 kb | 未检测到 |
点击此处查看更多信息和其它 DNA 聚合酶
订购用于常规 PCR 的 Taq DNA 聚合酶
对于 Applied Biosystems AmpliTaq DNA 聚合酶,请访问此处