Invitrogen Platinum GenoType Tsp DNA 聚合酶是一种来自嗜热细菌的重组DNA 聚合酶。它是一种经基因工程改造的耐热聚合酶 (Tsp),用于二核苷酸重复位点的基因分型。该酶与一种专有抗体结合,可在室温下抑制聚合酶活性。
产品优势
- 提高等位基因大小测定的准确度—非模板化核苷酸添加活性(也称为延伸酶活性)最小化;缺乏 5′ 和 3′ 核酸外切酶活性
- 方便的实验流程—可在 PCR 中取代 Taq DNA 聚合酶,支持室温下配制反应体系
- 增强的特异性—与抗 Tsp 抗体搭配用于热启动 PCR
用于二核苷酸重复位点基因分型的 Tsp DNA 聚合酶
由于 Taq DNA 聚合酶通常会向 PCR 产物添加非模板化核苷酸(例如一个或多个腺苷),所以检测扩增的二核苷酸重复区域的大小可能有一定难度。含多余核苷酸的PCR扩增子序列具有异质性,取决于反向引物的序列。
在向 PCR 产物添加非模板化多余核苷酸时,Platinum Genotype Tsp DNA 聚合酶表现为活性下降。借助这种酶学性质,研究人员就能在进行二核苷酸重复位点基因分型时,利用 PCR准确测定等位基因的大小。
经 5´-GTGTCTT 末端修饰的反向引物(也称为 PIG-末端引物)通常与 Taq DNA 聚合酶配合用于增强多余核苷酸的添加,并促进allele calling [1]。这些经过修饰的反向引物与 Platinum GenoType Tsp DNA 聚合酶配合使用时,多余核苷酸的添加量增加,但所测位点的allele calling不受影响。因此,Platinum GenoType Tsp DNA 聚合酶对用于二核苷酸重复微卫星 PCR 基因分型的标准或修饰反向引物都有效。
常规primer sets | 修饰primer sets | |||
---|---|---|---|---|
Tsp DNA 聚合酶 | Taq DNA 聚合酶 | Tsp DNA 聚合酶 | Taq DNA 聚合酶 | |
经验证的primer sets | 81 | 62 | 19 | 19 |
n pattern的扩增子 (无多余核苷酸) | 97% | 2% | 58% | 0% |
n 和 n+1 pattern的扩增子(混合型) | 3% | 50% | 42% | 16% |
n+1 pattern的扩增子 (有多余核苷酸) | 0% | 48% | 0% | 79% |
Tsp DNA 聚合酶与 Taq DNA 聚合酶的特点比较
下表比较了 Tsp DNA 聚合酶与 Taq DNA 聚合酶的特点。
特点 | Tsp DNA 聚合酶 | Taq DNA 聚合酶 |
---|---|---|
3′ 核酸外切酶 | 否 | 否 |
5′ 核酸内切酶 | 否 | 是 |
延伸酶活性 | 减少 | 是 |
扩增范围 | 0.5 kb | 5 kb |
分子量 | 70 kDa | 94 kDa |
用于基因分型的 5′-GTGTCTT 末端反向引物 | 不需要 | 推荐 |
Tsp DNA 聚合酶的扩增范围
Tsp DNA 聚合酶不适合扩增大于 500 bp 的 DNA 片段。消除 5′ 核酸外切酶活性和降低延伸酶活性的突变也会减弱酶扩增长模板的能力。
Tsp 抗体性质
Platinum Tsp DNA 聚合酶与抗体预复合,后者在 72°C 左右变性。PCR 第一步中的抗体变性使酶激活,并确保开启自动 热启动 PCR。请注意,Tsp 抗体与用于 Platinum Taq DNA 聚合酶的抗体不同。
订购信息
参考文献
相关支持
PCR 和合成支持中心– 查找终点 PCR 和 cDNA 实验相关的建议、疑难解答及相关资源。
联系我们 – 通过电子邮件或电话联系我们的技术应用专家,了解有关 PCR 酶和预混液的其它问题。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。