The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
实时荧光定量 PCR(qPCR)可增强靶标核酸检测的灵敏度、特异性和扩展动态范围,使其成为一种有效且强大的研究应用技术,涵盖基础研究至转化医学的广泛生物学领域。 25年来,Applied Biosystems一直处于 PCR 创新的前沿,开发并提供出色的实时荧光定量 PCR 仪器、TaqMan 检测和 qPCR 预混液。
为了确保最高水平的性能,我们的 qPCR 预混液针对这些普遍的实时荧光定量 PCR 应用(基因表达分析、microRNA 分析、遗传变异以及微生物和病原体检测)进行了优化。 可根据以下应用查看推荐的 qPCR 预混液。
基因表达分析需要在广泛的目标浓度范围内进行一致的线性扩增,我们的解决方案能够协助您准确量化较低和较高水平的靶标。 用于基因表达分析的 Applied Biosystems 实时荧光定量 PCR 预混液可在宽广的浓度范围内有效地检测靶标,以确保您准确地采集尽可能多的数据。我们同时提供1步法和2步法 TaqMan 探针预混液和 SYBR Green 预混液。
要通过实时荧光定量 PCR 对基因组 DNA(gDNA)靶标进行遗传变异分析,需要使用一种具较高特异性的预混液。Applied Biosystems 的 TaqPath ProAmp 预混液专门用于遗传变异分析,能够识别单个核苷酸突变,同时为您提供准确可靠的结果。 TaqPath ProAmp 预混液可用于进行 SNP(单核苷酸多态性)基因分型和 CNV(拷贝数变异)分析等应用。
我们拥有深厚的专业知识和多年研制 Applied Biosystems TaqMan 检测试剂和预混液的经验,可用于在研究、生物制药开发、环境监测、食品安全等领域进行微生物和病原体 RNA 和 DNA 靶标的高灵敏度和高特异性检测。对微生物和病原体靶标进行实时荧光定量 PCR 检测需要出色的灵敏度和准确度,我们有专为此而设计的预混液。
MicroRNA (miRNA) 是非常小的单链 RNA 分子,可以较低水平表达,因此对其的检测具有挑战性。 Applied Biosystems 的 TaqMan Fast Advanced 预混液已优化,可与 TaqMan Advanced miRNA 检测配套使用,在宽广的浓度范围内提供高灵敏度的 miRNA 靶标检测。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。