The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
Applied Biosystems PowerUp SYBR Green 预混液是一种预配制、经过优化的通用型 2 倍浓度预混液,适用于实时荧光定量 PCR (qPCR)。该预混液具有卓越的性能,可以用于最具有挑战性的 qPCR 应用。PowerUp SYBR Green 预混液的特点包括双重热启动机制、出色的抗污染能力、持续 72小时的预混反应稳定性、优异的仪器兼容性,可以为所有基因表达分析、NGS 文库定量、其他定量分析应用提供可靠结果。
PowerUp SYBR Green 预混液的主要特点如下:
双重热启动机制提供了卓越的特异性,有助于防止聚合酶在低温下出现不需要的早期活性,从而避免非特异性扩增。
为进行 qPCR 预先制备的反应板,可在室温下保持长达 72小时的稳定性。
在分析低丰度转录本和较小的相对表达差异时,具有更大的统计学意义。
与标准循环模式或快速循环模式兼容。
采用标准循环模式时,可在 60 分钟内获得检测结果;采用快速循环模式时,可在 30 分钟内获得检测结果。
该预混液中加入了 UNG 和 dUTP,可以降解之前扩增的 PCR 产物,以免其污染后续的 qPCR 反应。
PowerUp SYBR Green 预混液采用了独家 Dual-Lock Taq DNA 聚合酶,结合了两种热启动机制,便于控制其活性。该双重热启动机制可以严格控制 Taq 的激活,有助于防止较低温度下聚合酶过早激活而导致的非特异性扩增。Dual-Lock Taq 制成了方便的 2 倍浓度的预混液,含有一套经过优化的缓冲液体系、独特的添加剂和除垢剂成分,可进一步提高 PowerUp SYBR Green 预混液的特异性。
在使用 PowerUp SYBR Green 预混液评估 24 个不同引物组的实验中,所有反应中均可获得单一熔解曲线,无需优化或重新设计引物。PowerUp SYBR Green 预混液具有较高的特异性,可以缩短您的引物优化和重新设计时间,从而获得高质量的数据。
PowerUp SYBR Green 预混液采用了 Dual-Lock Taq DNA 聚合酶,经证明在预组装反应中可保持长达 72 小时的一致性能。该预混液的稳定性使用户能够在进行循环前灵活设置反应板,而不会影响检测结果。
靶标 |
T-0 hr |
T-72 hr |
∆Ct |
---|---|---|---|
ADAM10 |
25.2 |
25.6 |
0.4 |
APOA1 |
24.9 |
24.9 |
0.0 |
CCNB1 |
26.0 |
26.1 |
0.1 |
COL1A1 |
23.9 |
23.9 |
0.1 |
CTGF |
24.3 |
24.7 |
0.3 |
METTL3 |
26.3 |
26.7 |
0.3 |
PCR 前的稳定性。在选择反应设置和室温避光培养 72 小时后,立即使用 PowerUp SYBR Green 预混液在 Applied Biosystems StepOnePlus 实时荧光定量 PCR 系统上对 1 ng 人类 cDNA 中的几个靶标进行扩增。这些检测在 0 时和 72 时均可以获得单一熔解曲线。
在分析低丰度转录本时和较小的倍数变化时,更出色的可重现性具有更大的统计学意义。PowerUp SYBR Green 预混液采用了双重热启动 Taq DNA 聚合酶,在使用多种靶标进行检测后证明,在较宽的动态范围内具有优异的可重现性。
在较宽动的态范围内进行一致扩增对于 qPCR 法和使用 ΔΔCt 法进行基因表达分析至关重要。与其他制造商的预混液不同,在动态范围实验中,PowerUp SYBR Green 预混液没有在高 cDNA 样品量和较低的关联系数下出现抑制作用,而是在 6个对数级上样量下保持了高效扩增,从而最大程度地确保了数据的可靠性。
将 PowerUp SYBR Green 预混液与序列检测引物配合使用,完成您的 qPCR 工作流程:将优质未标记的寡核苷酸与 SYBR 染料配合使用,用于所有实时荧光定量 PCR 研究应用。序列检测引物使用与 TaqMan 探针相同的原材料和严格受控的流程进行合成,确保所有批次的一致性和质量。
仅供科研使用。不可用于诊断程序。