Applied Biosystems TaqMan 阵列具有三种阵列规格,各种规格的产品中均含有干态 TaqMan 基因表达测定试剂:96孔和384孔 TaqMan 阵列板、384孔 TaqMan 阵列卡(微流控卡)和 OpenArray 板。这些 qPCR 阵列是需要分析数十到数千个靶标的基因表达谱分析和验证应用的理想选择。
无论选择哪种规格,我们均提供多种内容选项供您选择,包括库存(预配置)、灵活(按订单生产)、定制和专业设计阵列。
TaqMan 阵列内容选项
库存
我们提供许多预配置、现成的96孔板或384孔微流控卡,其具有热门 TaqMan 基因表达测定,可对与特定生物通路、过程或疾病相关的基因进行靶向检测。这些检测组合的优势在于它们能够在 1–2 天内发货,并且起订量低至1个阵列板或 2–4 个阵列卡。
使用以下 TaqMan 测定搜索工具搜索 TaqMan 阵列卡或阵列板,或浏览如下所列的库存 TaqMan 阵列完整列表 ›
灵活(按订单生产)
如果您不想从头开始设计检测组合,那么我们的灵活内容 TaqMan 阵列就是理想选择。首先需要选择一组常研究的通路、疾病、生物过程或细胞功能(人、小鼠或大鼠)。每个检测组合均会预先填充经过专业挑选的测定试剂,并作为使用我们简单的在线配置工具进行修改的起点。 在工具内,您可以轻松替换感兴趣的基因、改变测定的位置或根据实验设计调整布局。起订量为6个板或10张卡。
定制
定制阵列卡和阵列板让您可以从280万种预设计 TaqMan 基因表达测定中随意挑选,从头开始配置您的检测组合。 上传您的测定列表,我们简单易用的在线配置工具只需拖放测定即可完成配置。起订量为6个板或10张卡。
配置定制 TaqMan 阵列板(96孔 0.1 mL 或 0.2 mL)›
配置定制 TaqMan 阵列卡(384孔)›
配置定制 OpenArray 板 ›
专用
需要包含定制 TaqMan 基因表达测定、TaqMan SNP 基因分型测定、TaqMan 拷贝数测定、TaqMan miRNA 测定或多种测定组合的定制 TaqMan 阵列?专业 TaqMan 铺板服务可根据您想要的规格进行配置,基于96孔或384孔板或384孔微流控卡提供 TaqMan 测定。
搜索预先配置的 TaqMan 阵列卡和阵列板
不确定使用哪种规格?
灵活(按订单生产)TaqMan 阵列
- 预先加载您精挑细选的推荐测定试剂,让您随时可以开始实验
- 可以按需修改
定制 TaqMan 阵列
- 从头开始
- 加载任何预设计 TaqMan 基因表达测定试剂
如何根据 Bio-Rad 仪器的型号和模块订购 TaqMan 阵列板
BioRad CFX Connect/CFX96 Touch 0.1 mL 模块与我们的快速 0.1 mL 96孔 TaqMan 阵列板兼容,而且三种规格皆适用:定制、灵活(按订单生产)和库存检测板。
了解有关在 Bio-Rad 仪器上运行 TaqMan 测定的更多信息 ›
查看并下载与 Bio-Rad PrimePCR 阵列相当的 TaqMan 阵列产品列表 ›
所有其他 Bio-Rad 仪器/模块均与专用 TaqMan 阵列板(96孔和384孔)兼容。欲了解更多信息,请联系我们的专业铺板团队。如果您仍不确定应使用哪款产品,请联系技术支持。