业内较为全面的基因表达 qPCR 测定选择——帮助您在研究中实现高灵敏度和高特异性检测。
TaqMan 基因表达测定是基于 5’ 核酸酶化学试剂的探针和引物组,使用了 TaqMan MGB(小沟结合物)探针,这是目前定量效果较好的基因表达技术。
- 在所有基因表达技术中,具有较高的特异性、较高的灵敏度、较大的动态范围
- 即用型规格:TaqMan 基因表达测定无需优化,较大程度节省了设计 qPCR 测定所需的人力、费用以及生物信息学专业知识
哪种 TaqMan 基因表达测定规格适合您?
单管 TaqMan 基因表达测定
TaqMan 基因表达阵列板——96孔
- 中小型项目的理想选择
- 在灵活性与简化反应设置之间实现平衡
- 提供标准 0.2 mL 96孔板(20 µL 反应体积)和快速 0.1 mL 96孔板(10 µL 反应体积)
灵活内容 TaqMan 阵列板
- 从靶向感兴趣通路或疾病的预设计测定推荐列表开始
- 灵活内容检测组合允许您进行替换
- 删除不受关注的基因,替换为更相关的基因或感兴趣的特异性标记物
- 可用于人、小鼠或大鼠基因
- 阵列板在 1-2 周内发货
- 起订量为6个板
TaqMan 基因表达阵列卡——384孔微流控卡
- 每次反应的成本低
- 大中型项目的理想选择
- 可在 QuantStudio 7 & 12K Flex、ViiA 7 和 7900HT 实时荧光定量 PCR 系统上运行
- 无需自动化设备——阵列卡具有8个上样端口,每个端口均连接至48个孔,孔中含有干态 TaqMan 基因表达测定试剂
- 1 μL 最终反应体积 = 预混液用量低
固定内容 TaqMan 阵列卡
- 预配置较相关的 TaqMan 基因表达测定,这些测定靶向与特定生物学通路、过程或疾病相关的基因
- 阵列卡在 1-2 天内发货
- 起订量为4张卡(部分检测组合的起订量更小)
灵活内容 TaqMan 阵列卡
- 从靶向感兴趣通路或疾病的预设计测定推荐列表开始
- 灵活内容检测组合允许您进行替换
- 删除不受关注的基因,替换为更相关的基因或感兴趣的特异性标记物
- 可用于人、小鼠或大鼠基因
- 阵列卡在 3-4 周内发货
- 起订量为10张卡
定制 TaqMan 阵列卡
- 内容完全可以定制——可选择任何预设计测定,规格多样
- 阵列卡在 3-4 周内发货
- 起订量为10张卡
使用我们的在线配置器工具配置定制 TaqMan 阵列卡。
OpenArray 板
- 大型项目的成本非常低
- 通量较优
- TaqMan 测定试剂已加载至 OpenArray 实时荧光定量 PCR 板上的3,072个通孔中并干化
- 一名操作员可在8小时内处理多达576份样本,获得超过43,000个数据点,无需使用自动化设备
- 只能与配置了 OpenArray 模块的 QuantStudio 12K Flex 实时系统和支持试剂盒配合使用
- 含有库存测定的 OpenArray 板通常在 4–5 周内交付(定制测定则为 5-6 周)
固定内容 TaqMan OpenArray 板
- 预配置较相关的 TaqMan 基因表达测定,这些测定靶向与特定生物学通路、过程或疾病相关的基因
- 起订量为1个 OpenArray 板
灵活内容 TaqMan OpenArray 板
- 从靶向感兴趣通路或疾病的预设计测定推荐列表开始
- 灵活内容检测组合允许您进行替换
- 删除不受关注的基因,替换为更相关的基因或感兴趣的特异性标记物
- 可用于人、小鼠或大鼠基因
- 起订量为一包(10个)
TaqMan 专业铺板服务——96孔或384孔板
- 使用任何 TaqMan 基因表达测定配置96孔或384孔板
- 包含定制测定的96孔 TaqMan 阵列板必须通过我们的专业铺板服务来完成
- 所有384孔 TaqMan 阵列板均须通过我们的专业铺板服务来完成
- 收到含有干态或液态检测试剂的孔板
- 阵列板在 2-5 周内发货
- 起订量为10个板
有关更多信息,请访问我们的专业铺板服务网页。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。