通过一个直观界面,管理用户、程序和多台仪器。
与Applied Biosystems PCR仪一样,Applied Biosystems PCR仪中央控制软件(Thermal Cycler Fleet Control Software)直观且易于使用,可简化设置过程。它使您能够在自己的设施内查看和控制所有ProFlex PCR系统、VeritiPro PCR仪,Veriti PCR仪,自动化PCR仪,SimpliAmp PCR仪 和MiniAmp PCR仪。
The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
与Applied Biosystems PCR仪一样,Applied Biosystems PCR仪中央控制软件(Thermal Cycler Fleet Control Software)直观且易于使用,可简化设置过程。它使您能够在自己的设施内查看和控制所有ProFlex PCR系统、VeritiPro PCR仪,Veriti PCR仪,自动化PCR仪,SimpliAmp PCR仪 和MiniAmp PCR仪。
中央控制软件预先安装在受防火墙安全保护的服务器上,为您提供所需的安全性。
您的PCR仪中央控制软件可以根据工作需求限制或开放访问。 可在自定义规则菜单中设置程序、用户和仪器的访问权限。 可将程序方法限制于指定仪器或用户,或限制用户访问指定程序或仪器。
Fleet Control软件预先安装在Dell OptiPlex 3050 All-In-One服务器上。 您可以利用服务器或同一网络中的任何电脑或设备通过Chrome浏览器操作 中央控制软件(Fleet Control Software)。 另外,还提供一个鼠标、一个键盘和3年质保。
Dell OptiPlex 3050 All-In-One参数
操作系统 | Debian Linux |
处理器 | Intel Celeron G3930T (DC/2MB/2T/2.7GHz/35W) |
内存 | 4GB (1X4GB) 2400MHz DDR4 Non-ECC |
LCD | 19.5寸TN宽视角WLED,HD + 1600x900 分辨率,带防眩光涂层 |
显卡 | Integrated Intel HD Graphics |
硬盘驱动器 | 2.5 英寸 128GB SATA Class 20固态硬盘 |
网卡 | Ethernet LAN 10/100/1000 |
无线连接 | Intel Dual Band Wireless AC 3165 (802.11ac) 1x1 + 蓝牙 |
电源 | 外部电源单元;130W适配器 |
键盘 | US English Dell KB216 QuietKey USB键盘,黑色 |
鼠标 | Dell USB六按钮激光鼠标 |
中央控制软件预先安装在受防火墙安全保护的服务器上,为您提供所需的安全性。
您的PCR仪中央控制软件可以根据工作需求限制或开放访问。 可在自定义规则菜单中设置程序、用户和仪器的访问权限。 可将程序方法限制于指定仪器或用户,或限制用户访问指定程序或仪器。
Fleet Control软件预先安装在Dell OptiPlex 3050 All-In-One服务器上。 您可以利用服务器或同一网络中的任何电脑或设备通过Chrome浏览器操作 中央控制软件(Fleet Control Software)。 另外,还提供一个鼠标、一个键盘和3年质保。
Dell OptiPlex 3050 All-In-One参数
操作系统 | Debian Linux |
处理器 | Intel Celeron G3930T (DC/2MB/2T/2.7GHz/35W) |
内存 | 4GB (1X4GB) 2400MHz DDR4 Non-ECC |
LCD | 19.5寸TN宽视角WLED,HD + 1600x900 分辨率,带防眩光涂层 |
显卡 | Integrated Intel HD Graphics |
硬盘驱动器 | 2.5 英寸 128GB SATA Class 20固态硬盘 |
网卡 | Ethernet LAN 10/100/1000 |
无线连接 | Intel Dual Band Wireless AC 3165 (802.11ac) 1x1 + 蓝牙 |
电源 | 外部电源单元;130W适配器 |
键盘 | US English Dell KB216 QuietKey USB键盘,黑色 |
鼠标 | Dell USB六按钮激光鼠标 |
PCR 和 cDNA 合成支持中心
技巧贴士与疑难帮助
分子生物在线课堂, PCR教育
不论是新手还是经验丰富的分子生物学研究者, 都能在此找到有用的技术内容
PCR仪软件及固件更新
为你的仪器下载最新更新
对OEM(贴牌生产)PCR仪感兴趣?
提交咨询
仅供科研使用,不可用于诊断目的。