日常应用,经济之选
MiniAmp Plus PCR热循环仪秉承成熟可靠的Applied Biosystems 技术,专为常规PCR而设计。此款MiniAmp Plus仪器不仅设计紧凑——只有7.5英寸(19厘米)宽,而且还拥有独特的分区控温模块,便于梯度优化的精确控温。此外提供入门级的价格,适合所有实验室的日常应用。
原创经典,根植中国
赛默飞世尔科技一直以“创新驱动”为发展核心,长期坚持“扎根中国,服务中国”的本土化战略,满足本土客户需求,以实际行动为中国科技发展提供优质服务。MiniAmp Plus PCR 热循环仪为首款国内生产的终点 PCR 仪,秉承Applied Biosystems PCR 仪一贯的性能可靠性、温度准确性和用户友好的界面, 充分满足您对采购国产高性能 PCR 仪的需求。
设计紧凑,适合所有实验室
采用 Applied Biosystems 技术,但体积极其小巧,只有7.5英寸(19 cm)宽,有助于节省宝贵的实验台空间。
VeriFlex加热模块(96孔,0.2 mL)
3个独立的温度控制区域,便于PCR优化
通过VeriFlex加热模块实现精确的PCR优化
Applied Biosystems VeriFlex加热模块提供了一种优于梯度的PCR优化新途径。拥有3个独立的温控区域,每个区域均配备了加热/冷却元件,可对每个区域实现精确的温度控制,用于 PCR 梯度优化和孵育。
- 同一个PCR运行中可一次运行3个不同的退火温度,从而高度精确地确定最佳退火温度。
- 避免像传统梯度PCR采用的估算方式,节省PCR优化时间。
- 传统的梯度模块在梯度模式和标准模式下变温速率明显不同,而 MiniAmp Plus 可独立控制 VeriFlex 加热模块和非 VeriFlex 加热模块运行的变温速率,确保最佳退火温度的精准性。
- 也可用于孵育实验,发挥其精确的温控优势。
简单直观的图形化操作界面
灵敏的彩色触摸屏,直观的导航式按钮,轻松设置PCR程序。
灵活管理模式
不同的账户权限模式,允许不同用户建立专属文件夹和程序,并设置密码保护。
通量扩展
无需购买软件,允许多台机器在同一网络内相互连接实现通量扩展。
更多功能
- 内置AutoDelta选项,可设置温度或时间随循环递增或递减,用于Touchdown PCR或Long PCR等
- 具有程序覆盖保护功能、自动断电重启、自动休眠、热盖可关闭或调整温度、仪器自检功能、查看运行日志并导出或打印、内置程序模板等功能等
加热模块形式 | 96 孔,0.2 mL,3 区域 VeriFlex 加热模块 |
最大模块变温速率* | 3.5 °C/秒(变温速率可调节) |
最大样本变温速率* | 2.7 °C/秒 |
温度准确性 | ±0.25 °C(35–99.9 °C) |
温度范围 | 0–100.0 °C |
温度一致性 | <0.5 °C(达到95 °C后30秒) |
热盖温度 | 默认 105 °C,温度可调范围 30-110 °C,可设置关闭 |
温度校准 | 已根据美国国家标准与技术研究院(NIST)标准进行校准 |
尺寸(H x W x D) | 20 x 19 x 39 cm |
重量 | 6.75 kg |
PCR体积范围 | 支持 10 –100 µL ,允许 1 –100 µL |
仪器存储 | 2,000 MB 机载存储容量(可保存>1,000个实验方案);USB 端口,用于 外部存储 |
显示界面 | 5 英寸彩色 TFT LCD 触摸屏 |
电源 | 100–240 V,50–60 Hz,最大功率 500 W |
VeriFlex加热模块 | 3 个温度区域,20 °C 范围(区间 10 °C) |
热学模拟模式 | 模拟其他型号 PCR 仪的热学性能,方便新旧仪器的平稳过渡, 模拟型号 包括 2720, Bio-Rad™ T100™,Bio-Rad™ MyCycler™,MJ Research™ PTC-200,Takara™Dice,BIOER™XP Cycler 等 |
联机操作 | 无需购买软件,允许多台机器在同一局域网内相互连接,并设置由其中一 台来操控以扩展通量 |
其他功能 | AutoDelta 功能(用于 Touchdown PCR 或 Long PCR 等)、一键设置孵 育、断电自动重启、空闲时自动休眠、用户自检测试、运行日志导出或打印 |
* 反应体积 1 µL
产品资料
应用指南
高性能的PCR耗材,确保最佳PCR结果
Applied Biosystems PCR耗材已生产超过25年,专为Applied Biosystems PCR仪设计,且经工程师验证,确保兼容性和准确可靠结果。我们提供不同规格和通量的耗材,包括单管,8联管,32孔板,96孔板和384孔板等,以确保任何实验获得一致、精确的结果。
原创经典,根植中国
赛默飞世尔科技一直以“创新驱动”为发展核心,长期坚持“扎根中国,服务中国”的本土化战略,满足本土客户需求,以实际行动为中国科技发展提供优质服务。MiniAmp Plus PCR 热循环仪为首款国内生产的终点 PCR 仪,秉承Applied Biosystems PCR 仪一贯的性能可靠性、温度准确性和用户友好的界面, 充分满足您对采购国产高性能 PCR 仪的需求。
设计紧凑,适合所有实验室
采用 Applied Biosystems 技术,但体积极其小巧,只有7.5英寸(19 cm)宽,有助于节省宝贵的实验台空间。
VeriFlex加热模块(96孔,0.2 mL)
3个独立的温度控制区域,便于PCR优化
通过VeriFlex加热模块实现精确的PCR优化
Applied Biosystems VeriFlex加热模块提供了一种优于梯度的PCR优化新途径。拥有3个独立的温控区域,每个区域均配备了加热/冷却元件,可对每个区域实现精确的温度控制,用于 PCR 梯度优化和孵育。
- 同一个PCR运行中可一次运行3个不同的退火温度,从而高度精确地确定最佳退火温度。
- 避免像传统梯度PCR采用的估算方式,节省PCR优化时间。
- 传统的梯度模块在梯度模式和标准模式下变温速率明显不同,而 MiniAmp Plus 可独立控制 VeriFlex 加热模块和非 VeriFlex 加热模块运行的变温速率,确保最佳退火温度的精准性。
- 也可用于孵育实验,发挥其精确的温控优势。
简单直观的图形化操作界面
灵敏的彩色触摸屏,直观的导航式按钮,轻松设置PCR程序。
灵活管理模式
不同的账户权限模式,允许不同用户建立专属文件夹和程序,并设置密码保护。
通量扩展
无需购买软件,允许多台机器在同一网络内相互连接实现通量扩展。
更多功能
- 内置AutoDelta选项,可设置温度或时间随循环递增或递减,用于Touchdown PCR或Long PCR等
- 具有程序覆盖保护功能、自动断电重启、自动休眠、热盖可关闭或调整温度、仪器自检功能、查看运行日志并导出或打印、内置程序模板等功能等
加热模块形式 | 96 孔,0.2 mL,3 区域 VeriFlex 加热模块 |
最大模块变温速率* | 3.5 °C/秒(变温速率可调节) |
最大样本变温速率* | 2.7 °C/秒 |
温度准确性 | ±0.25 °C(35–99.9 °C) |
温度范围 | 0–100.0 °C |
温度一致性 | <0.5 °C(达到95 °C后30秒) |
热盖温度 | 默认 105 °C,温度可调范围 30-110 °C,可设置关闭 |
温度校准 | 已根据美国国家标准与技术研究院(NIST)标准进行校准 |
尺寸(H x W x D) | 20 x 19 x 39 cm |
重量 | 6.75 kg |
PCR体积范围 | 支持 10 –100 µL ,允许 1 –100 µL |
仪器存储 | 2,000 MB 机载存储容量(可保存>1,000个实验方案);USB 端口,用于 外部存储 |
显示界面 | 5 英寸彩色 TFT LCD 触摸屏 |
电源 | 100–240 V,50–60 Hz,最大功率 500 W |
VeriFlex加热模块 | 3 个温度区域,20 °C 范围(区间 10 °C) |
热学模拟模式 | 模拟其他型号 PCR 仪的热学性能,方便新旧仪器的平稳过渡, 模拟型号 包括 2720, Bio-Rad™ T100™,Bio-Rad™ MyCycler™,MJ Research™ PTC-200,Takara™Dice,BIOER™XP Cycler 等 |
联机操作 | 无需购买软件,允许多台机器在同一局域网内相互连接,并设置由其中一 台来操控以扩展通量 |
其他功能 | AutoDelta 功能(用于 Touchdown PCR 或 Long PCR 等)、一键设置孵 育、断电自动重启、空闲时自动休眠、用户自检测试、运行日志导出或打印 |
* 反应体积 1 µL
产品资料
应用指南
高性能的PCR耗材,确保最佳PCR结果
Applied Biosystems PCR耗材已生产超过25年,专为Applied Biosystems PCR仪设计,且经工程师验证,确保兼容性和准确可靠结果。我们提供不同规格和通量的耗材,包括单管,8联管,32孔板,96孔板和384孔板等,以确保任何实验获得一致、精确的结果。
相关资源
PCR 和 cDNA 合成支持中心
技巧贴士与疑难帮助
分子生物在线课堂, PCR教育
不论是新手还是经验丰富的分子生物学研究者, 都能在此找到有用的技术内容
PCR仪软件及固件更新
为你的仪器下载最新更新
对OEM(贴牌生产)PCR仪感兴趣?
提交咨询
仅供科研使用,不可用于诊断目的。