Search Thermo Fisher Scientific
我们的交联免疫沉淀(CLIP)实验方法将紫外光交联和 Dynabeads 免疫沉淀相结合。下游工作流程包括绘制 RNA 蛋白结合位点,以进一步了解转录后调控网络。
在免疫沉淀(IP)程序中,抗体重链和轻链抗体片段与靶抗原的共洗脱可能会对下游分析造成干扰。消除这种抗体干扰的一种方法是在进行 IP 实验前将固定的抗体共价交联到 IP 磁珠上。由于抗体与磁珠化学结合,因此在使用非变性、非还原性洗脱缓冲液洗脱抗原后,抗体仍附着在磁珠上。
以下实验方法说明了5 µg IgG 与50 µL Dynabeads 蛋白 A、Dynabeads 蛋白 G、免疫沉淀试剂盒蛋白 A 或免疫沉淀试剂盒蛋白 G 的交联。程序使用 Pierce BS3 交联剂 (货号21580),其是一种水溶性交联剂,在生理 pH 调件下在伯胺之间产生不可逆(稳定的酰胺)键。该免疫沉淀交联实验方法可根据需要扩大或缩小。
如果可能,BS3 实验方法应为首选/推荐实验方法。
BS3 结合缓冲液: 20 mM 磷酸钠,0.15 M NaCl(pH 7-9)
BS3 淬灭缓冲液: 1 M Tris HCl(pH 7.5)
交联溶液:临用前,将 DSS 溶于10-25 mM 干燥 DMSO 中。DSS 不溶于水
结合缓冲液:磷酸盐缓冲盐水(PBS):20 mM 磷酸钠,0.15 M NaCl;pH 8。pH 7-9 之间的 HEPES、碳酸氢盐/碳酸盐或硼酸盐缓冲液可用作替代缓冲液。
淬灭缓冲液:1 M Tris HCl(pH 7.5)(也可以使用1 M 甘氨酸或赖氨酸)
备注:DSS 交联剂对水分敏感。打开小瓶前,使其复温至室温,以防止形成冷凝。 储存时使用合适的干燥剂。临用前将 DSS 溶于 DMSO 或 DMF 中。
DSS 与含胺缓冲液不兼容,在结合步骤中应避免使用(如 Tris、甘氨酸)。
仅供科研使用,不可用于诊断目的。