Search Thermo Fisher Scientific
生物素定量试剂盒用于通过比色或荧光检测方法测定生物素化水平和效率。这些试剂盒包含简单且准确的 HABA 染料,用于测量与蛋白或其他生物分子连接的生物素的量。单独的荧光定量试剂也可用于检测和定量生物素结合位点。现在您可以轻松,高效地确定生物素与标记抗体分子的摩尔比。
生物素标记后,可使用 HABA 计算器来测定每个蛋白分子的生物素基团的平均数量。
产品 | 特点 | 检测方法 | SKU |
---|---|---|---|
荧光生物素定量试剂盒 | 荧光检测试剂和 HABA 染料,用于在标记抗体和其他蛋白中快速,灵敏地测定生物素化水平,且样品量极少 | 荧光 | 46610 |
Pierce 生物素定量试剂盒 | 一种用于测定生物素化效率的简单比色法 | 比色法 | 28005 |
HABA | HABA 染料试剂和生物素化蛋白标准品,用于抗体和其他蛋白中生物素化水平的便利比色测定。 | 比色法 | 28010 |
FluoReporter 生物素定量检测试剂盒 | 荧光测定法,用于准确测定蛋白上的生物素标记数量,灵敏度高于 HABA 生物素结合测定 | 荧光 | F30751 |
产品 | 特点 | 检测方法 | SKU |
---|---|---|---|
荧光生物素定量试剂盒 | 荧光检测试剂和 HABA 染料,用于在标记抗体和其他蛋白中快速,灵敏地测定生物素化水平,且样品量极少 | 荧光 | 46610 |
Pierce 生物素定量试剂盒 | 一种用于测定生物素化效率的简单比色法 | 比色法 | 28005 |
HABA | HABA 染料试剂和生物素化蛋白标准品,用于抗体和其他蛋白中生物素化水平的便利比色测定。 | 比色法 | 28010 |
FluoReporter 生物素定量检测试剂盒 | 荧光测定法,用于准确测定蛋白上的生物素标记数量,灵敏度高于 HABA 生物素结合测定 | 荧光 | F30751 |
仅供科研使用,不可用于诊断目的。