生物素化试剂和试剂盒
我们提供广泛的生物素和脱硫生物素标记试剂,用于靶向特定功能团或残基,包括蛋白质、多肽、抗体和其他生物分子上的伯胺和巯基。生物素-亲和素强相互作用具有较高的特异性,将用于检测和/或纯化蛋白质。
使用生物素化试剂选择工具查找适合您分析应用的最佳标记试剂,或通过生物结合技术手册获取帮助,改善您的生物素标记实验结果。探索生物素定量试剂和 HABA 计算器工具,测量生物素标记量。
根据活化类型为实验选择适合的生物素化试剂
订购产品 | 间隔臂长(Å) | 可否裂解? | 是否具有水溶性? | 是否可穿过膜可穿过膜? |
---|---|---|---|---|
EZ-Link NHS-Biotin | 13.5 | 否 | 否 | 是 |
EZ-Link NHS-Desthiobiotin | 9.7 | 否 | 否 | 是 |
EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin | 13.5 | 否 | 是 | 否 |
EZ-Link NHS-LC-Biotin | 22.4 | 否 | 否 | 是 |
EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Desthiobiotin,免称量包装 | 17.3 | 否 | 是 | 否 |
EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin | 22.4 | 否 | 是 | 否 |
EZ-Link NHS-LC-LC-Biotin | 30.5 | 否 | 否 | 是 |
EZ-Link Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin | 30.5 | 否 | 是 | 否 |
EZ-Link NHS-SS-Biotin | 24.3 | 是 | 否 | 是 |
EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin | 24.3 | 是 | 是 | 否 |
EZ-Link NHS-PEG4-Biotin | 29 | 否 | 是 | 否 |
EZ-Link NHS-SS-PEG4-Biotin | 37.9 | 是 | 是 | 是 |
EZ-Link PFP-Biotin | 9.5 | 否 | 否 | 是 |
订购产品 | 间隔臂长(Å) | 可否裂解? | 是否具有水溶性? | 是否具可穿过膜可穿过膜? |
---|---|---|---|---|
EZ-Link BMCC-Biotin | 32.6 | 否 | 否 | 是 |
EZ-Link HPDP-Biotin | 29.2 | 否 | 是 | 是 |
EZ-Link Iodoacetyl-LC-Biotin | 27.1 | 否 | 否 | 是 |
EZ-Link Iodoacetyl-PEG2-Biotin | 24.7 | 是 | 否 | 否 |
EZ-Link Maleimide-PEG2-Biotin,免称量包装 | 29.1 | 是 | 否 | 否 |
EZ-Link Maleimide PEG11-Biotin | 59.1 | 是 | 否 | 否 |
EZ-Link TFP-PEG3-Biotin | 32.6 | 是 | 否 | 否 |
订购产品 | 间隔臂长(Å) | 可否裂解? | 是否具有水溶性? | 是否具可穿过膜可穿过膜? |
---|---|---|---|---|
EZ-Link Amine-PEG2-Biotin | 20.4 | 是 | 否 | 否 |
EZ-Link Amine-PEG3-Biotin | 22.9 | 是 | 否 | 否 |
EZ-Link Amine-PEG11-Biotin | 53.2 | 是 | 否 | 否 |
EZ-Link Biocytin | 20.1 | 是 | 否 | 否 |
EZ-Link Pentylamine-Biotin | 18.9 | 是 | 否 | 否 |
EZ-Link Biocytin | 20.1 | 否 | 是 | 否 |
订购产品 | 间隔臂长(Å) | 可否裂解? | 是否具有水溶性? | 是否具可穿过膜? |
---|---|---|---|---|
EZ-LinkTM Alkoxyamine-PEG12-Biotin | 55.4 | 是 | 否 | 否 |
EZ-LinkTM Alkoxyamine-PEG4-Biotin | 31.3 | 是 | 否 | 否 |
EZ-LinkTM Alkoxyamine-PEG4-SS-PEG4-Biotin | 56.6 | 是 | 是 | 否 |
EZ-LinkTM Hydrazide-Biocytin | 19.7 | 否 | 否 | 否 |
EZ-LinkTM Hydrazide-Biotin | 15.7 | 否 | 否 | 是 |
EZ-LinkTM Biotin-LC-Hydrazide | 24.7 | 否 | 否 | 是 |
EZ-LinkTM Hydrazide-PEG4-Biotin | 31.3 | 是 | 否 | 否 |
订购产品 | 间隔臂长(Å) | 可否裂解? | 是否具有水溶性? | 是否具可穿过膜? |
---|---|---|---|---|
EZ-Link Psoralen-PEG3-Biotin | 36.9 | 是 | 否 | 否 |
EZ-Link TFPA-PEG3-Biotin | 33.4 | 否 | 否 | 是 |
订购产品 | 间隔臂长(Å) | 可否裂解? | 是否具有水溶性? | 是否可穿过膜可穿过膜? |
---|---|---|---|---|
EZ-Link NHS-Biotin | 13.5 | 否 | 否 | 是 |
EZ-Link NHS-Desthiobiotin | 9.7 | 否 | 否 | 是 |
EZ-Link Sulfo-NHS-Biotin | 13.5 | 否 | 是 | 否 |
EZ-Link NHS-LC-Biotin | 22.4 | 否 | 否 | 是 |
EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Desthiobiotin,免称量包装 | 17.3 | 否 | 是 | 否 |
EZ-Link Sulfo-NHS-LC-Biotin | 22.4 | 否 | 是 | 否 |
EZ-Link NHS-LC-LC-Biotin | 30.5 | 否 | 否 | 是 |
EZ-Link Sulfo-NHS-LC-LC-Biotin | 30.5 | 否 | 是 | 否 |
EZ-Link NHS-SS-Biotin | 24.3 | 是 | 否 | 是 |
EZ-Link Sulfo-NHS-SS-Biotin | 24.3 | 是 | 是 | 否 |
EZ-Link NHS-PEG4-Biotin | 29 | 否 | 是 | 否 |
EZ-Link NHS-SS-PEG4-Biotin | 37.9 | 是 | 是 | 是 |
EZ-Link PFP-Biotin | 9.5 | 否 | 否 | 是 |
订购产品 | 间隔臂长(Å) | 可否裂解? | 是否具有水溶性? | 是否具可穿过膜可穿过膜? |
---|---|---|---|---|
EZ-Link BMCC-Biotin | 32.6 | 否 | 否 | 是 |
EZ-Link HPDP-Biotin | 29.2 | 否 | 是 | 是 |
EZ-Link Iodoacetyl-LC-Biotin | 27.1 | 否 | 否 | 是 |
EZ-Link Iodoacetyl-PEG2-Biotin | 24.7 | 是 | 否 | 否 |
EZ-Link Maleimide-PEG2-Biotin,免称量包装 | 29.1 | 是 | 否 | 否 |
EZ-Link Maleimide PEG11-Biotin | 59.1 | 是 | 否 | 否 |
EZ-Link TFP-PEG3-Biotin | 32.6 | 是 | 否 | 否 |
订购产品 | 间隔臂长(Å) | 可否裂解? | 是否具有水溶性? | 是否具可穿过膜可穿过膜? |
---|---|---|---|---|
EZ-Link Amine-PEG2-Biotin | 20.4 | 是 | 否 | 否 |
EZ-Link Amine-PEG3-Biotin | 22.9 | 是 | 否 | 否 |
EZ-Link Amine-PEG11-Biotin | 53.2 | 是 | 否 | 否 |
EZ-Link Biocytin | 20.1 | 是 | 否 | 否 |
EZ-Link Pentylamine-Biotin | 18.9 | 是 | 否 | 否 |
EZ-Link Biocytin | 20.1 | 否 | 是 | 否 |
订购产品 | 间隔臂长(Å) | 可否裂解? | 是否具有水溶性? | 是否具可穿过膜? |
---|---|---|---|---|
EZ-LinkTM Alkoxyamine-PEG12-Biotin | 55.4 | 是 | 否 | 否 |
EZ-LinkTM Alkoxyamine-PEG4-Biotin | 31.3 | 是 | 否 | 否 |
EZ-LinkTM Alkoxyamine-PEG4-SS-PEG4-Biotin | 56.6 | 是 | 是 | 否 |
EZ-LinkTM Hydrazide-Biocytin | 19.7 | 否 | 否 | 否 |
EZ-LinkTM Hydrazide-Biotin | 15.7 | 否 | 否 | 是 |
EZ-LinkTM Biotin-LC-Hydrazide | 24.7 | 否 | 否 | 是 |
EZ-LinkTM Hydrazide-PEG4-Biotin | 31.3 | 是 | 否 | 否 |
订购产品 | 间隔臂长(Å) | 可否裂解? | 是否具有水溶性? | 是否具可穿过膜? |
---|---|---|---|---|
EZ-Link Psoralen-PEG3-Biotin | 36.9 | 是 | 否 | 否 |
EZ-Link TFPA-PEG3-Biotin | 33.4 | 否 | 否 | 是 |
- Bugai A, Quaresma AJC, Friedel CC, et al.(2019) P-TEFb Activation by RBM7 Shapes a Pro-survival Transcriptional Response to Genotoxic Stress.Molecular cell 74(2):254-267.e10.
- Makita N, Ando T, Sato J, et al.(2019) Cinacalcet corrects biased allosteric modulation of CaSR by AHH autoantibody.JCI insight 4(8):126449.
- Fénéant L, Szymańska-de Wijs KM, Nelson EA, et al.(2019) An exploration of conditions proposed to trigger the Ebola virus glycoprotein for fusion.PloS one 14(7):e0219312.
- Zhou W, Hu L, Ying L, et al.(2018) A CRISPR-Cas9-triggered strand displacement amplification method for ultrasensitive DNA detection.Nature communications 9(1):5012.
- Miller HW, Suleiman RL, Ralston KS.(2019) Trogocytosis by Entamoeba histolytica Mediates Acquisition and Display of Human Cell Membrane Proteins and Evasion of Lysis by Human Serum.mBio 10(2):e00068-19.
- Lu D, Liu Y, Mai H, et al.(2018) Rosuvastatin Reduces Neuroinflammation in the Hemorrhagic Transformation After rt-PA Treatment in a Mouse Model of Experimental Stroke.Frontiers in cellular neuroscience 12:225.
- Chen W, Zhu S, Wang Y, et al.(2019) Enhanced Macrophage Pannexin 1 Expression and Hemichannel Activation Exacerbates Lethal Experimental Sepsis.Scientific reports 9(1):160.
- Shen WF, Galula JU, Liu JH, et al.(2018) Epitope resurfacing on dengue virus-like particle vaccine preparation to induce broad neutralizing antibody.eLife 7:e38970.
- van Andel E, Lange SC, Pujari SP, et al.(2019) Systematic Comparison of Zwitterionic and Non-Zwitterionic Antifouling Polymer Brushes on a Bead-Based Platform.Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids 35(5):1181-91.