将荧光染料与蛋白以及其他生物分子偶联是研究蛋白结构和功能的常用手段。这些荧光蛋白的应用广泛,包括免疫组化、荧光原位杂交(FISH)、细胞示踪、受体标记和荧光光谱学等。赛默飞提供制备荧光蛋白和抗体偶联物的各种试剂,包括荧光蛋白标记试剂盒、单独的荧光染料和定制标记服务。
您想用荧光染料标记哪种蛋白?
抗体
查找广泛应用的兼容一抗和二抗IgG抗体的标记试剂盒。无论您在寻找位点特异性标记方法还是刚开始了解抗体标记技术,我们都有经典的荧光基团和各种Alexa Fluor染料、Qdot纳米晶体以及试剂盒。
蛋白质
非IgG抗体蛋白(分子量从12kDa到150kDa)可以用我们的抗体/蛋白标记试剂盒或使用单独胺或硫醇反应性荧光染料进行荧光标记。 此外,我们还提供定制标记服务。
蛋白标记试剂盒
Thermo Fisher Scientific蛋白标记试剂盒提供了简单方便的方法用荧光染料(包括Alexa Fluor染料)共价标记1-10mg蛋白(分子量范围为20–150kDa)。
- 标记1mg蛋白
- 每个试剂盒满足三个标记反应
- 标记前需要去除BSA和其他稳定剂
- 与含胺缓冲液不相容(如Tris)
- 90分钟后即可使用
- 大约15分钟的手动操作时间
蛋白标记试剂盒利用胺反应性将荧光基团共价偶联到蛋白或IgG抗体上。标记物和蛋白之间的共价键一旦形成就非常稳定,而且您所用的标记化学物与Invitrogen一抗、二抗是相同的。
只需将约1mg纯化蛋白(20-150kDa)(溶于约500μL不含胺基的缓冲液,如Tris中)加入装有已知量的胺基活性染料和一个磁力搅拌器的试管中。使用试剂盒提供的预填充纯化柱快速完成纯化,并实现高效的偶联物回收率。整个标记和纯化过程少于90分钟。游离染料的去除对于标记水平(DOL)的测定至关重要。 试剂盒满足3次偶联反应。
蛋白标记试剂盒选择指南
标签 | Ex/Em | 货号 |
---|---|---|
Alexa Fluor 350 | 346/442 | A10170 |
Alexa Fluor 488 | 495/519 | A10235 |
Alexa Fluor 532 | 532/553 | A10236 |
Alexa Fluor 546 | 556/573 | A10237 |
Alexa Fluor 555 | 555/565 | A10274 |
Alexa Fluor 568 | 578/603 | A10238 |
Alexa Fluor 594 | 590/617 | A10239 |
Alexa Fluor 633 | 621/639 | A20170 |
Alexa Fluor 647 | 650/665 | A20173 |
Alexa Fluor 660 | 663/690 | A20171 |
Alexa Fluor 680 | 679/702 | A20172 |
荧光素 | 494/518 | F10240 |
Oregon Green 488 | 496/524 | O10241 |
Pacific Blue 染料 | 410/455 | P30012 |
Pacific Orange染料 | 400/551 | P30016 |
Texas Red染料 | 595/615 | T10244 |
生物素 | 不适用 | D20655 |
Ex/Em=荧光激发和发射最大值,单位为nm。
更多关于Alexa Fluor染料和其他荧光基团的信息,请参见荧光基团选择指南
微量蛋白标记试剂盒
我们的微量蛋白标记试剂盒可以方便地用明亮而稳定的Alexa Fluor染料或生物素-XX标记少量(20-100μg)的纯化蛋白。
- 在2小时内准备好标记蛋白,需要大约30分钟手动操作时间
- 能标记20-100µg的蛋白,分子量在12-150kDa之间
微量蛋白标记试剂盒利用胺反应将荧光基团或生物素共价标记到蛋白或IgG抗体上。标记物和蛋白之间的共价键一旦形成就非常稳定,您所用的标记化学物与Invitrogen一抗、二抗是相同的。
与我们的其他抗体标记试剂盒不同,这些试剂盒适用于标记12至150kDa之间的蛋白。
必须在标记反应前去除稳定剂(如BSA)。简便的纯化柱纯化标记的蛋白(图2),产率在60-90%之间,这取决于起始材料的分子量。整个标记和纯化过程少于2小时,试剂盒提供了三次偶联反应所需的试剂。
图 2.纯化柱。(A)显示了纯化柱的组分。(B)用角转子或水平转子离心后树脂的外观。
微量蛋白标记试剂盒选择指南
标签 | Ex/Em | 货号 |
---|---|---|
Alexa Fluor 488 | 495/519 | A30006 |
Alexa Fluor 555 | 555/565 | A30007 |
Alexa Fluor 594 | 590/617 | A30008 |
Alexa Fluor 647 | 650/665 | A30009 |
Biotin-XX | 不适用 | B30010 |
生物素-XX(包括额外生物素定量试剂盒) | 不适用 | B30756 |
Ex/Em=荧光激发和发射最大值,单位为nm。
更多关于Alexa Fluor染料和其他荧光基团的信息,请参见荧光基团选择指南
蛋白标记试剂盒
Thermo Fisher Scientific蛋白标记试剂盒提供了简单方便的方法用荧光染料(包括Alexa Fluor染料)共价标记1-10mg蛋白(分子量范围为20–150kDa)。
- 标记1mg蛋白
- 每个试剂盒满足三个标记反应
- 标记前需要去除BSA和其他稳定剂
- 与含胺缓冲液不相容(如Tris)
- 90分钟后即可使用
- 大约15分钟的手动操作时间
蛋白标记试剂盒利用胺反应性将荧光基团共价偶联到蛋白或IgG抗体上。标记物和蛋白之间的共价键一旦形成就非常稳定,而且您所用的标记化学物与Invitrogen一抗、二抗是相同的。
只需将约1mg纯化蛋白(20-150kDa)(溶于约500μL不含胺基的缓冲液,如Tris中)加入装有已知量的胺基活性染料和一个磁力搅拌器的试管中。使用试剂盒提供的预填充纯化柱快速完成纯化,并实现高效的偶联物回收率。整个标记和纯化过程少于90分钟。游离染料的去除对于标记水平(DOL)的测定至关重要。 试剂盒满足3次偶联反应。
蛋白标记试剂盒选择指南
标签 | Ex/Em | 货号 |
---|---|---|
Alexa Fluor 350 | 346/442 | A10170 |
Alexa Fluor 488 | 495/519 | A10235 |
Alexa Fluor 532 | 532/553 | A10236 |
Alexa Fluor 546 | 556/573 | A10237 |
Alexa Fluor 555 | 555/565 | A10274 |
Alexa Fluor 568 | 578/603 | A10238 |
Alexa Fluor 594 | 590/617 | A10239 |
Alexa Fluor 633 | 621/639 | A20170 |
Alexa Fluor 647 | 650/665 | A20173 |
Alexa Fluor 660 | 663/690 | A20171 |
Alexa Fluor 680 | 679/702 | A20172 |
荧光素 | 494/518 | F10240 |
Oregon Green 488 | 496/524 | O10241 |
Pacific Blue 染料 | 410/455 | P30012 |
Pacific Orange染料 | 400/551 | P30016 |
Texas Red染料 | 595/615 | T10244 |
生物素 | 不适用 | D20655 |
Ex/Em=荧光激发和发射最大值,单位为nm。
更多关于Alexa Fluor染料和其他荧光基团的信息,请参见荧光基团选择指南
微量蛋白标记试剂盒
我们的微量蛋白标记试剂盒可以方便地用明亮而稳定的Alexa Fluor染料或生物素-XX标记少量(20-100μg)的纯化蛋白。
- 在2小时内准备好标记蛋白,需要大约30分钟手动操作时间
- 能标记20-100µg的蛋白,分子量在12-150kDa之间
微量蛋白标记试剂盒利用胺反应将荧光基团或生物素共价标记到蛋白或IgG抗体上。标记物和蛋白之间的共价键一旦形成就非常稳定,您所用的标记化学物与Invitrogen一抗、二抗是相同的。
与我们的其他抗体标记试剂盒不同,这些试剂盒适用于标记12至150kDa之间的蛋白。
必须在标记反应前去除稳定剂(如BSA)。简便的纯化柱纯化标记的蛋白(图2),产率在60-90%之间,这取决于起始材料的分子量。整个标记和纯化过程少于2小时,试剂盒提供了三次偶联反应所需的试剂。
图 2.纯化柱。(A)显示了纯化柱的组分。(B)用角转子或水平转子离心后树脂的外观。
微量蛋白标记试剂盒选择指南
标签 | Ex/Em | 货号 |
---|---|---|
Alexa Fluor 488 | 495/519 | A30006 |
Alexa Fluor 555 | 555/565 | A30007 |
Alexa Fluor 594 | 590/617 | A30008 |
Alexa Fluor 647 | 650/665 | A30009 |
Biotin-XX | 不适用 | B30010 |
生物素-XX(包括额外生物素定量试剂盒) | 不适用 | B30756 |
Ex/Em=荧光激发和发射最大值,单位为nm。
更多关于Alexa Fluor染料和其他荧光基团的信息,请参见荧光基团选择指南
用活性染料标记蛋白
我们可提供多种可用于标记蛋白的荧光染料,包括:
- 胺活性染料,包括与蛋白中的伯胺反应的活性酯、羧酸盐、异硫氰酸盐和磺酰卤化物。关于此化学品的更多信息,请参阅Molecular Probes Handbook—Chapter 1- Fluorophores and their amine-reactive derivatives。
- 巯基活性染料,包括碘乙酰胺、马来酰亚胺、苄基卤化物和溴甲基酮,可与蛋白或多肽中的半胱氨酸反应。有关此化学品的更多信息,请参阅Molecular Probes Handbook—Chapter 2-Thiol-reactive probes。
蛋白标记定制服务
我们还为商业和科研应用提供定制蛋白标记服务。
需要从蛋白样品中去除未结合的荧光染料?
Zeba染料和生物素纯化柱
Zeba染料和生物素纯化柱能够快速而高效地从含有大于7kDa的靶标蛋白样品中去除未反应的荧光染料、生物素、还原剂和交联剂。
需要标记好的荧光蛋白?您可从下方的目录中检索
荧光二抗
荧光染料偶联的二抗为蛋白质研究提供了多种应用,包括荧光成像、免疫印迹分析和免疫组化等。
生物素结合蛋白偶联物
基于链霉亲和素的信号放大技术被广泛用于流式细胞分析、荧光成像、蛋白质免疫印迹分析以及微孔板检测,可以实现更高的信号输出和更出色的检测灵敏度。
其他荧光蛋白偶联物
Thermo Fisher Scientific为基础研究应用提供了多种荧光蛋白偶联物。
需要使用荧光染料标记其他分子类型?
相关资源
产品手册
相关页面
仅供科研使用,不可用于诊断目的。