优化您的样品制备以获得准确可靠的结果
使用我们的样品处理和制备产品,您可提高生产率并优化结果。我们的高质量板和密封件的设计源自对样品价值的考量,提供了聚丙烯48孔、96孔和384孔板以供选择。
样品处理和储存板由原生聚丙烯材料制成,为实现高性能而设计并可实现自动化。我们种类繁多的微孔板和深孔板、板盖、封板膜、热封膜和粘性密封膜适合实验室样品处理和储存,亦适合特定应用和工作流程需求。
原生聚丙烯材料
高价值化合物、细胞和试剂需要惰性程度较高的材料,以降低其与储存容器产生任何相互作用的风险。我们的高质量板采用严格的质量控制,仅使用原生医用级聚丙烯树脂生产。 此惰性材料可确保可萃取物和可浸出物的水平较低,适合与 DMSO、乙醇和异丙醇配合使用。 并且由于聚丙烯天然的低结合力,我们的板可用于要求严苛的应用,如分子生物学、诊断检测以及核酸处理等需特殊板性能特点的应用。
专为提高性能而设计
我们所有的样品处理和储存板均有助于 确保样品完整性,提高工作流程效率。 我们的板带有字母数字网格,便于在手动操作中定位样品。Thermo Scientific Nunc 微孔板采用创新的共享壁技术,可增大容量,同时降低总板高度,从而优化储存容量。 每个孔顶部的凸起边缘可实现更可靠的热封和粘性密封,板周围的裙边几何设计可在储存中实现稳定堆叠。 模制于裙边和底板的自动化槽可优化与自动夹持器和机械臂的兼容性。 最后,我们的板经认证不含人 DNA,也不含 DNAse、RNAse 和内毒素,且无菌保证水平 (SAL) 可达10-6。 
洁净室生产且无菌保证水平 (SAL) 可达10<sup>-6</sup>
Thermo Scientific™ Abgene™ 板在行业前列的洁净室生产,质量可靠,并保证不含人 DNA、DNAse、RNAse 和 PCR 抑制剂,而 Thermo Scientific™ Nunc™ 微孔板不含 DNAse、RNAse 和内毒素,且无菌保证水平 (SAL) 可达 10-6。 我们遵循严格的行业前列生产工艺并且仅使用原生医用级聚丙烯树脂,有助于确保板将不阻碍样品完整性或影响下游分析。
多种选择
我们的一系列板产品旨在为客户提供适合其特定应用和工作流程需求的产品,同时也提供质量、性能和价值的保证。所有的板都根据 ANSI/SLAS 指南设计,可与手动和自动流程兼容。选择适合您需求的板:
实现自动化
使用手动流程的客户会受益于高质量的设计,如内置、用于追踪的字母数字网格、便于密封的较凸起边缘、便于更稳定堆叠的凸起条状结构。 但更大的特点是我们种类齐全的板符合美国国家标准协会 (ANSI/SBS 1-2004) 的建议规范,可实现工作流程自动化。我们保证 Thermo Scientific 板均可随时集成到自动化流程(无论是条形码编码和追踪、密封还是液体处理),并且这些板还与自动化设备兼容。 在扩大、扩展流程或采用新流程时,您无需更换板。
了解适用于样品板处理的自动化设备
简化工作流程并提高通量
多种密封选件
Thermo Scientific 一系列的盖、盖垫、密封带和热封膜提供了可靠的产品选择,使您可保持板内容物的完整性,并增加处理和储存样品时的信心。
适用于一般实验室用途。