为您的需求找到合适的细胞培养板
Thermo Scientific 48、96和384孔板是样品储存和处理、高通量筛选和低结合测定的经济且可靠的解决方案。 从大型产品组合(包括无菌性、孔形、孔底几何尺寸和容量选择)中选择适合您需求的产品。 无论您选择哪种板,您都可以放心即使是高要求的应用(药物发明、分子生物学和基因组学等)也能获得高质量和高性能。
48孔
96孔
384孔
现有无菌选择
洁净室认证
不含人 DNA
不含 DNAse、RNAse 和 PCR 抑制剂
洁净室认证
不含人 DNA
不含 RNase、DNase、PCR 抑制剂
不含内毒素
无菌
未灭菌
洁净室认证
不含人 DNA
不含 RNase、DNase、PCR 抑制剂
不含内毒素
无菌
未灭菌
现有孔形
矩形
圆形
方形
圆形
方形
现有孔底几何尺寸
现有容量范围
6000 µL
200 µL - 2200 µL
25 µL - 300 µL
品牌
Abgene
Nunc
Abgene
Nunc
Abgene
Matrixes
根据您的应用选择适合的板密封选件
我们提供一系列样品处理和储存板密封选件,可进行自动和手动流程。 选择适合您应用和流程要求的类型、规格、材料和其他标准。 
孔盖
盖子
热封膜
粘性密封膜(密封带)
现有规格
盖垫
单孔盖
联排盖(联排)
平滑
切角
冷凝环
片材
卷材
片材
预切割卷材
板兼容性
所有 - 单个盖 
96孔 - 盖垫
384孔 - 盖垫
96孔
384孔
1536孔
所有
所有
温度范围
-80℃ 至 +150℃
-200℉ 至 +120℃
-80℃ 至 +120℃
现有材料
聚丙烯
TPE
硅胶
聚苯乙烯
聚丙烯
密封材料
密封材料
兼容的板密封设备
4110-11
AB1443-A
AB3000
AB5000
4110-11
250050
适用于一般实验室用途。