The requested URL /msheaderfooter/tf/header/anonymous/zh/cn/.shtml was not found on this server.
选择满足您的通量、周转时间和预算需求的系统配置。
| Ion GeneStudio S5 系统 | Ion GeneStudio S5 Plus 系统 | Ion GeneStudio S5 Prime 系统 |
最大通量/天(芯片类型) | 15 Gb | 30 Gb | 50 Gb |
在最大通量下测序和分析需要的时间 | 19 小时(Ion 540 芯片) | 10小时(Ion 540 芯片) | 6.5小时(Ion 540 芯片) |
兼容芯片 | Ion 510、520、530、540 芯片 | Ion 510、520、530、540 和 550 芯片 |
可变的通量和灵活的工作流程,适用于多种 NGS 应用
芯片类型 |
读段数量 |
读长(输出) † | Ion GeneStudio S5 系统 | Ion GeneStudio S5 Plus 系统 | Ion GeneStudio S5 Prime 系统 |
周转时间(测序运行*和分析时间) | |||||
Ion 510 芯片 | 2–3M | 200 bp (0.3–0.5 Gb) | 4.5小时 | 3小时 | 3小时 |
400 bp (0.6–1 Gb) | 10.5小时 | 5小时 | 5小时 | ||
Ion 520 芯片 | 4–6M | 200 bp (0.6–1 Gb) | 7.5小时 | 3.5小时 | 3小时 |
400 bp (1.2–2 Gb) | 12小时 | 5.5小时 | 5.5小时 | ||
3–4M | 600 bp (0.5–1.5 Gb) | 12小时 | 5.5小时 | 5.5小时 | |
Ion 530 芯片 |
15–20M | 200 bp (3–4 Gb) | 10.5小时 | 5小时 | 4小时 |
400 bp | 21.5小时 | 8小时 | 6.5小时 | ||
9–12M | 600 bp (1.5–4.5 Gb) | 21小时 | 8小时 | 7小时 | |
Ion 540 芯片 | 60–80M | 200 bp (10–15 Gb) | 19小时 | 10小时 | 6.5小时 |
200 bp (20–30 Gb),1天运行2次 | 不适用 | 20小时 | 10** 小时 | ||
Ion 550 芯片 | 100–130M | 200 bp (20–25 Gb) | 不适用 | 11.5小时 | 8.5小时 |
200 bp (40–50 Gb),1天运行2次 | 不适用 | 不适用 | 12** 小时 |
† 经校准/测量准确度 >99% 时的预期输出。输出取决于读长和应用。
* 测序运行时间介于2.5到4小时之间。
** 首次运行的分析与第二次测序运行同时进行。
广受欢迎的检测组合和应用示例 | 检测组合说明 | 每次运行的样本数量* | ||||
Ion 510 芯片 | Ion 520 芯片 | Ion 530 芯片 | Ion 540 芯片 | Ion 550 芯片 | ||
癌症研究 | ||||||
可以从 10 ng FFPE 来源的 DNA 中鉴定出癌症热点 SNV | 4 | 8 | 26 | 84 | 不适用 | |
鉴定52个基因中与实体肿瘤相关的 SNV、插入缺失、CNV 和基因融合 | 4 | 8 | 26 | 不适用 | 不适用 | |
可以从161个基因中发现 SNV 和插入缺失的生物标记物以及进行全基因测序 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 8 | 16 | |
检测基因中与非小细胞肺癌相关的罕见体细胞突变 | 不适用 | 不适用 | 8 | 32 | ~60-64 | |
检测基因中多种癌症类型的罕见体细胞突变 | 不适用 | 不适用 | 1 | 4 | 7-8 | |
检测参与免疫应答途径的基因 | 不适用 | 4 | 8 | 不适用 | 不适用 | |
基因表达 | ||||||
研究全局基因表达水平 | 不适用 | 不适用 | 2 | 8 | 16 | |
研究全局基因表达水平 | 不适用 | 不适用 | 2 | 8 | 16 | |
遗传性疾病研究 | ||||||
发现整个外显子组的罕见突变 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2 | 4 | |
研究与药物代谢相关的已知变异 | 48 | 96 | 384 | 384 | 不适用 | |
鉴定与遗传性疾病相关的基因变异 | 多达384个基因(依检测组合中的基因数而异) | |||||
生殖健康研究 | ||||||
鉴定胚胎样本中的 DNA 非整倍性 | 16 | 24 | 96 | 不适用 | 不适用 | |
感染性疾病研究 | ||||||
鉴定结核分枝杆菌 (TB) 中与抗菌素耐药性相关的突变 | 48 | 84 | 272 | 384 | 不适用 | |
Ion AmpliSeq 埃博拉研究检测组合 | 鉴定是否存在埃博拉病毒 | 48 | 84 | 272 | 384 | 不适用 |
鉴定混合样本中的细菌种类 | 24 | 48 | 192 | 不适用 | 不适用 | |
* 每个运行/芯片的样本数量可作为指导,实际加载的样本数量取决于您对读段数量和覆盖深度的需求。值得注意的是,随着每个芯片的文库数量的增加,平衡各文库之间的读段会变得更加困难。此外,来自石蜡包埋组织的文库倾向于产生更多变化的结果。我们建议最初合并较少的文库并根据经验确定实际的限制。 |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.